Search Thermo Fisher Scientific
探索 MagMAX 技术和以磁珠为基础的核酸提取试剂盒的强大功能。从各种样品类型中提取高质量的核酸。使用 KingFisher 仪器进行自动化样品提取,可节省时间并提高一致性。
![]() MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒(MVP I) 立刻订购 |
| ![]() MagMAX 病毒/病原体核酸提取试剂盒 立刻订购 | |
谁适合使用此产品? | 这些 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的目标用户是正在研究 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的实验室。 | ||
样品类型 | MVP I 和 MVP II:通用病毒转运介质(VTM)、支气管肺泡灌洗液(BAL)和其他呼吸道研究样品、血清、血浆、尿液、CSF、全血和唾液 | MVP Ultra:血液、尿液、拭子、灌洗液、通用病毒转运介质 (VTM)、ThinPrep 和 ESwab | |
自动化水平 | 专为 Thermo Scientific KingFisher Apex、KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统而设计的自动化实验方案 | ||
样品起始量 | 建议使用 200 µL 的 VTM 样本 | 推荐的样本起始量范围为 200 μL-2 mL | |
洗脱体积 | 50 μL | 洗脱体积为 50-100 µL | |
每次运行的时间 | MVP I 和 MVP II:可在 <40分钟内处理96份样本 | MVP Ultra:可在 <60分钟内处理96份样本 | |
实验方案升级 |
| — | |
两种试剂盒有哪些区别? | 结合珠:为了满足 COVID-19 检测对 RNA 提取产品的大量需求,我们更改了 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒中所用磁珠成分的原料。MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒包含这些磁珠。驱动 RNA 到磁珠的化学反应是相同的,每种磁珠的核酸结合能力足以在两种产物之间提供相似的结果。 批量试剂模式:MagMAX Viral / Pathogen II 试剂盒仅以大批量形式提供,可进行 1,000 或 2,000 次反应。 | MVP Ultra 试剂盒包括一种专有的酶混合物,可以裂解较难破壁的病原体(如革兰氏阳性菌、酵母菌和真菌)并回收核酸。 | |
货号 | A48310(每盒2,000次反应) 该试剂盒包含以下 SKU:A42359,A42360,A42362,A42363,A42364 | A48383R(每盒2,000次反应) | A42356(100次反应) |
A42352(每盒200次反应) |
DNA | DNA | 游离 DNA |
---|---|---|
MagMAX DNA 多样品 Ultra 2.0 试剂盒 | MagMAX DNA 多样品 Ultra 试剂盒 | MagMAX 游离 DNA 提取试剂盒 |
![]() | ![]() | ![]() |
唾液、血液、血沉棕黄层提取更快、更容易
| 适用于各种样品类型的 DNA 提取
| 快速提取液体样品中的游离 DNA
|
立即订购 了解更多信息 | 立即订购 了解更多信息 | 立即订购 了解更多信息 |
![]() MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒(MVP I) 立刻订购 |
| ![]() MagMAX 病毒/病原体核酸提取试剂盒 立刻订购 | |
谁适合使用此产品? | 这些 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒的目标用户是正在研究 SARS-CoV-2 和其他传染性疾病病原体的实验室。 | ||
样品类型 | MVP I 和 MVP II:通用病毒转运介质(VTM)、支气管肺泡灌洗液(BAL)和其他呼吸道研究样品、血清、血浆、尿液、CSF、全血和唾液 | MVP Ultra:血液、尿液、拭子、灌洗液、通用病毒转运介质 (VTM)、ThinPrep 和 ESwab | |
自动化水平 | 专为 Thermo Scientific KingFisher Apex、KingFisher Flex 和 KingFisher Duo Prime 系统而设计的自动化实验方案 | ||
样品起始量 | 建议使用 200 µL 的 VTM 样本 | 推荐的样本起始量范围为 200 μL-2 mL | |
洗脱体积 | 50 μL | 洗脱体积为 50-100 µL | |
每次运行的时间 | MVP I 和 MVP II:可在 <40分钟内处理96份样本 | MVP Ultra:可在 <60分钟内处理96份样本 | |
实验方案升级 |
| — | |
两种试剂盒有哪些区别? | 结合珠:为了满足 COVID-19 检测对 RNA 提取产品的大量需求,我们更改了 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒中所用磁珠成分的原料。MagMAX 病毒/病原体 II 核酸分离试剂盒包含这些磁珠。驱动 RNA 到磁珠的化学反应是相同的,每种磁珠的核酸结合能力足以在两种产物之间提供相似的结果。 批量试剂模式:MagMAX Viral / Pathogen II 试剂盒仅以大批量形式提供,可进行 1,000 或 2,000 次反应。 | MVP Ultra 试剂盒包括一种专有的酶混合物,可以裂解较难破壁的病原体(如革兰氏阳性菌、酵母菌和真菌)并回收核酸。 | |
货号 | A48310(每盒2,000次反应) 该试剂盒包含以下 SKU:A42359,A42360,A42362,A42363,A42364 | A48383R(每盒2,000次反应) | A42356(100次反应) |
A42352(每盒200次反应) |
DNA | DNA | 游离 DNA |
---|---|---|
MagMAX DNA 多样品 Ultra 2.0 试剂盒 | MagMAX DNA 多样品 Ultra 试剂盒 | MagMAX 游离 DNA 提取试剂盒 |
![]() | ![]() | ![]() |
唾液、血液、血沉棕黄层提取更快、更容易
| 适用于各种样品类型的 DNA 提取
| 快速提取液体样品中的游离 DNA
|
立即订购 了解更多信息 | 立即订购 了解更多信息 | 立即订购 了解更多信息 |
我们的样品制备专家为您提供应用支持、方法开发帮助或解答您在样品制备中可能遇到的任何其他问题。请与: techservices@lifetech.com联系
核酸纯化和分析支持 中心
查找适用于您的核酸纯化&分析应用的提示、故障排除帮助和资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。