Search Thermo Fisher Scientific
MagMAX Prime 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒 |
仅需一种核酸提取试剂盒就可用于多种 微生物和传染病研究。Applied Biosystem MagMAX Prime 病毒/病原体核酸分离试剂盒将磁珠法核酸提取技术与先进的试剂配方相结合,可以从各种人类生物样本中分离病毒,细菌,真菌和寄生虫的核酸,用于 qPCR 和 NGS 等下游应用。
当 与不同的配件搭配使用时,此试剂盒可以实现更多的工作流程。单个试剂盒可以提取多种传染病病原体和样本。该试剂盒与 KingFisher 自动化核酸提取仪兼容,实现自动化提取,也可与下游 ThermoFisher assays兼容,形成完整的传染病研究工作流程。
病原体是可以感染动物和植物的致病细菌,病毒和真菌。细菌是微小的病原体,在进入体后迅速繁殖。它们往往会释放毒素,损伤组织并导致疾病。病毒比细菌小,侵入宿主细胞然后复制,产生成百上千的新病毒来感染其他宿主细胞。真菌是产孢子的微生物,有时会引起疾病。
为了研究病原体,研究实验室可以将试剂盒和试剂与自动化仪器结合使用,以支持从所选样品类型中分离核酸。然后可使用多种分析仪器和技术对 DNA 和 RNA 进行下游分析。了解有关传染病研究中核酸纯化的更多信息。
MagMAX Prime 病毒 / 病原体核酸分离试剂盒可通过以下方式帮助改善您的传染病研究:
* 循环阈值 (CT) 的评估取决于检测方法和工作流程。我们鼓励所有工作流程和检测评估都由客户进行。
**REACH 是欧盟通过的一项法规,旨在加强对人类健康和环境的保护,使其免受化学品可能带来的风险。了解 REACH — ECHA (Europa.eu)
*** 预分装试剂盒仅在部分地区提供。请联系您的赛默飞世尔科技销售代表以了解更多信息。
在 KingFisher 自动化核酸提取仪上使用 MagMAX Prime 病毒/病原体核酸分离试剂盒进行传染病研究的完整简化工作流程示例。
样品收集
准备 96 深孔板或使用预分装的深孔板 *
* 不适用于粪便工作流程
利用MagMAX Prime 试剂盒的磁珠技术,实现在 KingFisher 仪器上对病毒,细菌,真菌和寄生虫核酸的自动化分离和纯化。
使用 QuantStudio PCR 系统进行qPCR检测和其他下游检测方法,以满足各种应用需求
分析数据
样品收集
准备 96 深孔板或使用预分装的深孔板 *
* 不适用于粪便工作流程
利用MagMAX Prime 试剂盒的磁珠技术,实现在 KingFisher 仪器上对病毒,细菌,真菌和寄生虫核酸的自动化分离和纯化。
使用 QuantStudio PCR 系统进行qPCR检测和其他下游检测方法,以满足各种应用需求
分析数据
图3.利用MagMAX Prime Viral/Pathogen G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer(用于真菌和革兰氏阳性菌)和 MagMAX Prime Viral/Pathogen Stool Lysis Buffer(带 MagMAX Prime Viral/Pathogen Bead Beating Tubes)等配件(用于粪便样本),使用先进的工作流程为各种分子应用获得一致的 qPCR 结果。
了解在处理困难病原体类型时应选择哪种附加配件。
请参阅以下了解适用于 MagMAX Prime 病毒 / 病原体 核酸分离试剂盒的可用试剂和附加溶液列表
使用实时 PCR 进行传染病检测适用于呼吸道,胃肠道,尿路,阴道和性传播感染以及虫媒病毒等的可靠解决方案。 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。