Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR光谱仪重新设计了光学引擎和现代工业设计,重新设定了分析FTIR仪器的标准。Nicolet iS20 光谱仪可为客户提供先进的性能、生产率和灵活性。由OMNIC软件驱动,无缝传输实验文件,自定义谱图库,TQ方法,附件等。
Thermo Scientific的LightDrive光学引擎由一个坚固可靠的干涉仪、一个新型单点红外光源和一个耐用的固态二极管激光器组成。这3个组件享有10年质保,建立了新的低拥有成本标准。Nicolet iS20 光谱仪通过 LightDrive 光学引擎提供样品数据重现性。
减少创建和运行工作流所需的步骤数,并通过专为快速回答而设计的集成触摸面板简化数据分析。。多色扫描灯带可帮助您一目了然地了解仪器状态。无论仪器的状态是已准备好进行分析、正在采集数据还是需要注意,您都知道下一步应如何操作。
Nicolet iS20 光谱仪提供了将您的分析提升到新的高度所需的灵活性。当您的实验室遇到复杂问题时,Nicolet iS20 能够应对挑战。
Nicolet iS20 由 Thermo Scientific OMNIC 软件提供支持。无缝传输方法,工作流和库到最新版本的OMNIC。此外,Nicolet iS20光谱仪还包括Thermo Scientific OMNIC Specta用于多组分分析和OMNIC Anywhere,我们基于云的光谱软件,使您能够随时随地分析和共享数据。
我们通过符合国际法规的自动化系统使合规变得更加容易。受监管实验室必须对他们提供的结果有绝对信心。Thermo Scientific 安全套件软件可以确保您的数据安全性和完整性,帮助您的实验室符合 21 CFR 第11部分或其他法规要求。
QA/QC
FTIR光谱在许多生产和质量控制领域提供了几乎无限的分析机会,以确定产品是否符合控制规范。 FTIR 的一个优点是可以快速采集用于定性和定量分析的数据。为 QA/QC 测试的每个步骤创建自定义方法以符合严格的 SOP。
制药
放心地执行原材料鉴定并部署产品验证方法。认证工具帮助您符合药典法规要求。放心地进行仪器安装、操作并按规范执行。
聚合物/化学品
在设计新材料时,了解及控制化学性质。捕捉添加剂配方的变化、多层聚合物复合材料的降解、包装材料的弱化以及加工固化时间对聚合物规格的影响。
环境
红外光谱法是监测空气质量、检测水质和鉴定塑料颗粒的重要技术。
Nicolet iS20 光谱仪采用重新设计的光学引擎和现代化工业设计,重新定义了分析型 FTIR 仪器的标准。如果干涉仪、光源和激光器的10年质保仍不足以让您安心,不要忘了赛默飞世尔科技还可通过 Unity Lab Services 提供市场领先的服务和支持。我们在全球范围内拥有7,000多名服务工程师和1800多名技术支持专家,为您和您的实验室提供支持。赛默飞世尔科技是您值得信赖的 FTIR 光谱解决方案合作伙伴。
科技直接 | 基本质保和延保 | 卓越 | |
更快速的诊断和远程解决方案助您恢复正常运行 | 通过定期维护和保养减少停机时间 | 为关键操作提供快速优先响应时间 | |
规范 | 在需要时立即提供技术支持和现场响应 | 以可预测的服务成本提供全面的维护 | 仪器可用性和正常运行时间优先 |
通过部件和软件更新进行预防性维护 | • | • | • |
通过优先响应和远程解决方案增强技术支持 | • | • | • |
现场响应时间 | 5天 | 3 天 | 2 天 |
纠正性维护,包括部件、人工和差旅 | 10% 折扣 | • | • |
维修历史记录和现场管理审查 | • |