Search Thermo Fisher Scientific
无论您是在研发新的原料药、储能材料或是混合共聚物,Thermo Scientific Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪都能为您提供帮助。只需按一下按钮,你就可以通过永久准直的采样模块去获取更多材料的信息。 想象一下你在无需手动更换附件和组件的情况下就可以获取ATR测试所得到的中、远红外区光谱以及傅里叶变换拉曼光谱和近红外区光谱。Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪是多功能一体化的材料分析工作站
可实现原料鉴别、晶型区分和可靠的配方产品分析。Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪通过支持数据完整性的软件工具和永久安装的模块(内置金刚石 ATR),最大限度地减少重复鉴定,帮助您符合药典法规要求。
Nicolet iS50 光谱仪紧凑设计仅占用最小的实验室空间并提供多种认证工具,包括 EP/JP/USP/CP,精准的配置满足您当前和未来的需求。 通过我们的仪器认证服务,您可以确认您的仪器是按照规定要求进行安装、操作和执行。
应用文章
网络讲座
无论是毒品还是油漆片,Nicolet iS50红外光谱提供对查获微量物证全面而可靠的鉴定结果。Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪在同一系统中集成红外和拉曼模块可提供两种 SWGDRUG/SWNAT A 类仪器方法以确定物证。
Nicolet iS50 还提供可追溯的标准物质作为自动化系统性能测试的工具。
应用文章
网络讲座
从新材料的研发到产品失效的根本原因分析,对聚合物及体系成分进行表征Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪集近红外、中红外、远红外和 FT-拉曼于一体,为分析从原材料到成品的聚合物和添加剂提供必要的工具。
塑料零件失效两种技术和几种附件;UV-Vis、TGA-IR、ATR、FT-Raman与FTIR联用的技术共同提供了根本性的原因分析,对于确定问题点和指导下一步工作至关重要。 应用文中,展示这些技术如何联用共同完成样品失效分析。
应用文章
网络讲座
希望改善日常材料的性能?了解一个材料化学性质和其特性是至关重要的第一步。从汽车到微电子应用,Nicolet iS50 光谱仪能帮助您更好地了解您正在使用的材料。具体实例如下
应用文章
网络讲座
用 FTIR 加快研究速度可支持从 UV 到太赫兹(THz)光谱范围的应用。从表征薄膜还到分析化学键的动态变化,Nicolet iS50 傅里叶变换红外光谱仪可轻松为高端应用配置宽光谱范围。
Nicolet iS50R 研究型光谱仪是由 FTIR 光谱技术领导者提供,配备世界级的工程和应用专业知识,帮助您实施实验。
Thermo Scientific OMNIC Series软件
OMNIC Series软件帮助您控制以时间为基础的光谱实验,让您能够方便快捷地从数据中得到结果。
OMNIC Series软件支持数据采集、可视化、处理和分析工具,极大扩展了 Thermo Scientific OMNIC 软件套件进行 TGA-IR、GC-IR、SPR、FTIR 和拉曼动力学研究等以时间为基础的实验的能力。
当您采用 OMNIC Series软件时,还可使用 Thermo Scientific OMNIC 专业软件增强您的数据采集和处理能力。
OMNIC Anywhere App 和 Nicolet 光谱仪推动云光谱
使用Thermo Scientific Nicolet 增强数字链接傅里叶变换红外光谱仪。Nicolet Summit、iS20 和 iS50 FTIR 光谱仪支持 Thermo Scientific OMNIC Anywhere Cloud-based App ,通过安全访问云端,轻松上传您的数据就能随时随地共享您的数据。所有的新 Nicolet 傅里叶变换红外光谱仪将能访问 OMNIC Anywhere App on Connect。我们FTIR系统提供10GB免费数据存储,在确保数据安全性同时方便您在任何地方进行数据共享。