Search Thermo Fisher Scientific
当今繁忙的实验室需要快速、可靠的结果。您无法承受减慢脚步或犯下错误带来的后果,使用我们的 FTIR 光谱仪,可靠地快速解决分析挑战。我们的仪器可以简化实验室数据采集,即使用极少量样品也能提供精准、高质量的结果。
可靠识别样品组分,并轻松、快速地验证材料,从而让您快速作出重要决策。使用紧凑型 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 光谱仪,通过仪器正面的多色 LED 灯带快速查看通过/失败的 QC 结果。使用 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件引导您完成整个过程,减少测量所需的步骤数,自动化工作流程,生成报告。
紧凑的外观尺寸、合理的价格和优越的性能三者结合,使 Thermo Scientific Nicolet iS5 FTIR 光谱仪拥有极佳的性能,是功能性、适用性和价值达到完美结合的入门级光谱仪。它是全球工业、政府和研究实验室进行产品质保测试和材料鉴别的理想选择。
使用 Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 光谱仪尽可能提高实验室分析效率并快速采集高品质光谱数据。集成的触摸面板允许任何技能水平的用户快速分析具有挑战性的样本,新的多色LED扫描条可以即时将仪器的空闲、采集或警报模式反馈给用户。
Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪 设计十分灵活,可以从一个简单的FTIR 工作平台升级到从远红外到可见光的全自动多光谱检测系统。您可以一键式启动全新的 ATR、拉曼及 NIR 模块,无需手动更换系统部件即可使用这些技术。
使用Thermo Scientific Nicolet iS50R研究级FTIR光谱仪,以无与伦比的灵活性和性能表征新材料,专为高级光谱研究设计。调制振幅和进行先进的连续扫描,时间分辨步进扫描或双通道光谱应用。
Thermo Scientific Nicolet iG50 FTIR光谱仪将Thermo Scientific Nicolet iS50光谱仪的优质性能扩展到一个坚固的、用户可配置的、专为工业应用设计的FTIR平台上。该系统高度可配置,结构紧凑,可安装在机架上。它提供定制的解决方案,方便集成到您的过程监控系统中,是OEM集成的理想选择。
使用 Thermo Scientific Antaris IGS 气体分析仪同时分析超过 100 多种气体。这种多组分气体分析仪是在工业市场领导者的投入下开发的,以满足特定的气体分析需求,集研究级性能、速度和灵敏度于一身,专门设计用于工厂和过程工艺环境中。
采用 Thermo Scientific Nicolet iS5N FT-NIR 光谱仪,将近红外的能力带到分析实验室中,最大程度地减少工作中的麻烦,提升可靠性。强大的Thermo Scientific OMNIC软件套件使方法开发变得简单;对全球成千上万的化学家来说,这是一个熟悉的环境。建立在与Thermo Scientific Nicolet iS5光谱仪相同的坚固平台上,Nicolet iS5N光谱仪提供了FT-NIR能力,外形紧凑、高性价比,满足当今质量保证实验室的需求。