Search Thermo Fisher Scientific
作为国内最大的化学合成DNA专业公司之一,Invitrogen生物技术有限公司引入多种国内唯一的高品质仪器,包括合成仪、氨解仪、BIOTEK、HPLC: 高效液相、质谱仪和毛细管电泳等多种设备,为您的合成服务提供最高质量的保证。
合成仪
Invitrogen拥有多种合成仪, 其中以Jurassic为主导。Jurassic是Invitrogen和Stanford大学共同研发生产的一种高效大通量合成仪,平均步效率大于等于98.5%; 此外我们还有ABI和PE的合成仪如ABI3900, ABI394, ABI391以及PE Expidite等用于一些特殊目的的合成在合成系统。
氨解仪
在中国, Invitrogen是唯一一家采用氨解仪(Gas Phase) 来氨解的公司。它采用高压高温氨气氨解,避开了普通的氨水氨解,加快了氨解速度,减少了氨水氨解过程中微量物质的残留和污染,也将对引物的损害降低到了最低程度;另外我们的氨解采用自动控制,减少了氨解过程中的人为失误。
BIOTEK
其用于在线合成效率检测,帮助剔除那些合成效率低的引物。弥补了仅用肉眼观察造成的不足。
HPLC: 高效液相(High Performance Liquid Chromatography)
Invitrogen采用的是一套包括自动进样和自动收集器在内的业内最受推崇的品牌—Waters纯化系统。
质谱仪
与Invitrogen美国,日本及其他兄弟公司密切合作,运用飞行质谱(MALDI-TOF)和电喷雾电离质谱(ESI-LC-MS)两种质谱仪对引物进行质量评估。MALDI-TOF系统主要针对50碱基以下引物,简便快速,检测精度为0.05%(10KD差5Da);而ESI-LC-MS系统可用于分析各种长短链引物,修饰引物,其检测精度为0.01%(10KD差1Da)。质谱检测能够查出引物中是否缺碱基,是否有碱基置换,碱基缺失引物的百分比等重要数据。
CE: 毛细管电泳 (Capillary Electrophoresis)
Invitrogen是在中国引物合成业内唯一的一家拥有多台毛细管电泳仪并将其应用到每批产品质量检测中的公司。一个HPLC鉴定纯度为95%的20个碱基的引物(图A),CE结果往往仅有88%左右(图B),毛细管电泳的分辨率远高于HPLC和PAGE分析胶。