Search Thermo Fisher Scientific
蛋白银染是一种超灵敏的方法,用于在 1D 或 2D 聚丙烯酰胺凝胶中,通过金属银离子(Ag)对蛋白质进行单色检测。我们提供各种优化的针对不同研究需求的银染试剂盒。如果预期的下游应用是质谱分析,可选择我们针对胶内蛋白酶解后的肽段回收率而优化的银染试剂盒,提高蛋白质谱鉴定的成功率。
Pierce 银染试剂盒 | SilverXpress 银染试剂盒 | SilverQuest 银染试剂盒 | Pierce 质谱兼容银染试剂盒 | |
---|---|---|---|---|
检测限 | 0.25 ng | 0.86 ng | 0.3 ng | 0.25 ng |
组分数量 | 4 | 5 | 7 | 6 |
染色步骤 | 7 | 9 | 11 | 7 |
大致银染时间(用于凝胶) | 1 小时 30 分钟 | 2 小时 | 标准:1 小时 30 分钟 微波:30 min | 1 小时 13 分钟 |
银染剂 | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) |
产品优势 | 快速染色方法 | 快速染色方法 |
| 包括脱色试剂,可从染色的蛋白质中完全去除银离子,用于质谱分析 |
应用 | 凝胶染色 | 凝胶染色 |
|
|
货号 | 24612 | LC6100 | LC6070 | 24600 |
Pierce 银染试剂盒可用于聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质检测,是一种快速,超灵敏且通用的银染系统,可在多种 1D 和 2D 凝胶中获得一致且可靠的结果。Pierce 银染试剂盒是一种金属银(Ag)离子蛋白质染色剂,可产生非常清晰且均匀的凝胶背景,并实现一致的高灵敏度染色结果。
该方案针对使用时的灵活性进行了优化,您可选择短时间或过夜的凝胶固定和染色步骤,而不影响染色性能(灵敏度或透明度)。凝胶固定后进行的短时间(一分钟)敏化步骤,可避免染色结果出现在自制或其他市售银染试剂中常见的深色或斑点背景。当对银染凝胶进行光密度分析时,这个特点非常有帮助。
SilverXpress 银染试剂盒是一种非常灵敏的银染试剂,具有纳克级的灵敏度,且背景极低。SilverXpress 银染试剂盒利用氨银化学和戊二醛敏化作用实现高灵敏度的银染,与常规考马斯或胶体蓝技术相比,可检测到更低丰度水平的蛋白质。清晰的背景使样品鉴定更为明确,帮助获得发表级别的凝胶染色结果。
SilverQuest 银染试剂盒可对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质和 DNA 进行快速简单的银染。银染可以检测大多数蛋白质,它比胶体考马斯 G-250 染色方法灵敏 30 倍。SilverQuest 银染试剂盒专门设计用于进行与质谱分析兼容的灵敏银染。
这个实验方案操作简单,大约需要 1 小时完成。此外,该方法具有灵活性,凝胶固定可选择 15 到 30 分钟或过夜,对染色性能没有任何影响;染色可进行 1 到 30 分钟(通常是 2 到 3 分钟)。
Pierce 质谱兼容银染试剂盒是一套完整的试剂盒,用于对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质进行快速灵敏的银染,并对需要进行质谱分析的凝胶胶块进行高效脱色。
这款适用于质谱分析(MS)的银染试剂盒囊括高性能 Pierce 银染试剂盒的组分,以及经过优化以脱色胶块的试剂,可用于后续的凝胶内胰蛋白酶解,以回收待进行蛋白质组学分析的肽段。所得与质谱兼容的产物和操作方案可确保出色的灵敏度,有助于为蛋白质的高效回收和质谱鉴定(序列覆盖)维持有利的条件。
Pierce 银染试剂盒 | SilverXpress 银染试剂盒 | SilverQuest 银染试剂盒 | Pierce 质谱兼容银染试剂盒 | |
---|---|---|---|---|
检测限 | 0.25 ng | 0.86 ng | 0.3 ng | 0.25 ng |
组分数量 | 4 | 5 | 7 | 6 |
染色步骤 | 7 | 9 | 11 | 7 |
大致银染时间(用于凝胶) | 1 小时 30 分钟 | 2 小时 | 标准:1 小时 30 分钟 微波:30 min | 1 小时 13 分钟 |
银染剂 | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) | 金属银离子 (Ag) |
产品优势 | 快速染色方法 | 快速染色方法 |
| 包括脱色试剂,可从染色的蛋白质中完全去除银离子,用于质谱分析 |
应用 | 凝胶染色 | 凝胶染色 |
|
|
货号 | 24612 | LC6100 | LC6070 | 24600 |
Pierce 银染试剂盒可用于聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质检测,是一种快速,超灵敏且通用的银染系统,可在多种 1D 和 2D 凝胶中获得一致且可靠的结果。Pierce 银染试剂盒是一种金属银(Ag)离子蛋白质染色剂,可产生非常清晰且均匀的凝胶背景,并实现一致的高灵敏度染色结果。
该方案针对使用时的灵活性进行了优化,您可选择短时间或过夜的凝胶固定和染色步骤,而不影响染色性能(灵敏度或透明度)。凝胶固定后进行的短时间(一分钟)敏化步骤,可避免染色结果出现在自制或其他市售银染试剂中常见的深色或斑点背景。当对银染凝胶进行光密度分析时,这个特点非常有帮助。
SilverXpress 银染试剂盒是一种非常灵敏的银染试剂,具有纳克级的灵敏度,且背景极低。SilverXpress 银染试剂盒利用氨银化学和戊二醛敏化作用实现高灵敏度的银染,与常规考马斯或胶体蓝技术相比,可检测到更低丰度水平的蛋白质。清晰的背景使样品鉴定更为明确,帮助获得发表级别的凝胶染色结果。
SilverQuest 银染试剂盒可对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质和 DNA 进行快速简单的银染。银染可以检测大多数蛋白质,它比胶体考马斯 G-250 染色方法灵敏 30 倍。SilverQuest 银染试剂盒专门设计用于进行与质谱分析兼容的灵敏银染。
这个实验方案操作简单,大约需要 1 小时完成。此外,该方法具有灵活性,凝胶固定可选择 15 到 30 分钟或过夜,对染色性能没有任何影响;染色可进行 1 到 30 分钟(通常是 2 到 3 分钟)。
Pierce 质谱兼容银染试剂盒是一套完整的试剂盒,用于对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质进行快速灵敏的银染,并对需要进行质谱分析的凝胶胶块进行高效脱色。
这款适用于质谱分析(MS)的银染试剂盒囊括高性能 Pierce 银染试剂盒的组分,以及经过优化以脱色胶块的试剂,可用于后续的凝胶内胰蛋白酶解,以回收待进行蛋白质组学分析的肽段。所得与质谱兼容的产物和操作方案可确保出色的灵敏度,有助于为蛋白质的高效回收和质谱鉴定(序列覆盖)维持有利的条件。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。