Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 数字干浴器/模块加热器提供了一系列可互换式模块配置,增强了设备在实验室中的多功能性,可满足各种应用需求。
这些产品有2年保修期,并通过了 CE、cULus 和 RoHS 认证。包装包括带有适配器(必要时)的电源线和一个模块升降装置
单模块数字干浴器 | 双模块数字干浴器 | 4模块数字干浴器 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
模块容量 (单独销售) | 1 | 2 | 4 |
控制器 | 数字 PID | ||
温度范围 | 环境温度 +5°C 至 130°C (环境温度为 25°C) | ||
温度控制精度 | 在 37°C 时 ≤ ± 0.5°C | ||
温度均匀性 | 在 37°C 时 ≤ ± 1°C | ||
定时器范围 | 0-99:59 分钟或连续 | ||
尺寸 | 11.3 x 7.9 x 3.9 in. (288 x 200 x 100mm) | 12.5 x 7.9 x 3.9 in. (318 x 200 x 100mm) | 17.7 x 7.9 x 3.9 in. (450 x 200 x 100mm) |
加热时间 | ≤ 20分钟 (30°C 到 130°C) | ≤ 25分钟 (30°C 到 130°C) | |
重量 | 6.4 lbs (2.9kg) | 7.3 lbs (3.3kg) | 10.4 lbs (4.7kg) |
电压 (50/60Hz) | 100-120V,200-240V | 100-120V,200-240V | 100-120V,200-240V |
熔断器 ø5×20 | 250V,2.5 A | 250V 5A (120V) 250V 2.5A (240V) | 250V 8A (120V) 250V 3.15A (240V) |
立即订购 | 88870001(美国) 88870004(中国、欧盟、英国) | 88870002(美国) 88870005(中国、欧盟、英国) | 88870003(美国) 88870006(中国、欧盟、英国) |