Search Thermo Fisher Scientific
我们的紧凑型、轻量化干浴器/模块加热器较大程度地利用宝贵的工作台空间,提供多种不同大小的模块组合,满足各类型试管的需求。
这些产品有2年保修期,并带有 CE 认证标志。包装包括带有适配器(必要时)的电源线、一个模块升降装置和一个塑料盖。
紧凑型干浴器 S | 紧凑型干浴器 D | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
温度范围 | 环境温度 +2°C 至 100°C (环境温度为 25°C) | |
温度控制精度 | 在 37°C 时 ≤ ± 0.5°C | |
温度均匀性 | 在 37°C 时 ≤ ± 0.5°C | |
加热时间 | ≤ 16分钟 (30°C 到 100°C) | ≤ 20分钟 (30°C 到 100°C) |
1.5mL 试管最大容量 | 24(4个四分之一模块) | 48(8个四分之一模块) |
尺寸 | 7.3 x 7.3 x 1.0 in. (185 x 185 x 25mm) | 7.9 x 7.9 x 1.0 in. (200 x 200 x 25mm) |
所需附件 | 整个、半个或四分之一模块 | |
重量 | 2.2 lbs (<1kg) | 3.3 lbs (<1.5kg) |
电压 (50/60Hz) | 100-120V,200-240V | 100-120V,200-240V |
电源 | 12V DC, 5A | 12V DC 7A |
立即订购 | 88871001(美国) 88871003(中国、欧盟、英国) | 88871002(美国) 88871004(中国、欧盟、英国) |