Search Thermo Fisher Scientific
将该试剂盒与 KingFisher 仪器和 Oncomine assay配合使用,以优化从提取和纯化到分析的液体活检工作流程。
游离 DNA (cfDNA) 是指血流或样本内所有未被包裹的 DNA。磁珠和经优化的化学组成意味着用户可以更高效地分离核酸,在特异性回收循环 cfDNA 的同时保留较大的 DNA 分子。核酸 cfDNA 富集可确保较短的片段化 DNA 得到浓缩,然后可以直接使用实时荧光定量 PCR、数字 PCR 或下一代测序进行下游分析。
相比玻璃纤维过滤器,磁珠可以更高效地结合 DNA,从而获得更高、更一致的产量。此外,由于不使用过滤器和真空管,因此在提取过程中不会存在细胞颗粒物堵塞这些部件的风险。对于 cfDNA 研究中常用的富含蛋白质的大体积样本(例如血浆),尤其需要关注此类堵塞问题。
MagMAX 试剂盒利用Dynabeads磁珠(行业中的优质产品)进行样本提取。MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒所含的 Dynabeads MyOne Silane 磁珠具有经过优化的类硅胶表面化学结构,它的比表面积较高,可实现高效动力学和高灵敏度核酸捕获。 这些特性使 Dynabeads MyOne Silane 磁珠成为回收无细胞体液中低浓度循环 cfDNA 靶标的理想选择。捕获后,可以使用少量 (15 µL-50 µL) 洗脱液对这些稀有 DNA 片段进行洗脱,之后可以直接用于下游应用。
![]() Applied Biosystems MagMAX 游离 DNA 提取试剂盒 立即订购 | |
样本类型 | 血清、血浆和尿液 |
样品起始量 | 0.5-10 mL 血浆, 0.1-10 mL 血清, 10 mL 尿液 |
产量 | 4 mL 血浆中可提取 40-50 ng |
洗脱体积 | 15-50 μL |
总处理时间 | 共 45-55 分钟(10-15 分钟手动操作时间) |
反应 (rxn) | 50次反应(血浆起始量 2 mL) 25次反应(血浆起始量 4 mL) |
运输条件 | 室温 |
试剂盒组分 | 1.5 mL MagMAX 游离DNA 磁珠 125 mL MagMAX 游离 DNA 裂解/结合溶液 100 mL MagMAX 游离 DNA 洗涤溶液 5 mL MagMAX 游离 DNA 洗脱溶液 |
货号 | A29319 |
图 1.短 DNA 回收效率。cfDNA 高度片段化,主要片段长约 170 bp。为了考察 DNA 的大小依赖性回收率,将 50 bp DNA 分子量标准品加标至已剔除内源 cfDNA 的 4 mL 市售血浆中。将 50 µL 2 ng/µL DNA 分子量标准品和 60 µL Dynabeads MyOne SILANE 磁珠添加到已剔除 cfDNA 的血浆中。结合和洗涤步骤完成后,使用 50 µL 洗脱液对 DNA 进行洗脱。在装有 HS dsDNA 芯片的 Agilent Bioanalyzer 2100 上运行 1 µL 分子量标准品和 1 µL 提取的 DNA 样本,以评估 MagMAX cfDNA 分离试剂盒的回收效率。100-750 bp cfDNA 的回收率约为 100%,而 ≥800 bp DNA 的洗脱效率较低。<800 bp dsDNA 的高效回收可产生特异性富集 cfDNA 的洗脱 DNA 样本。
图 3.支持自动化。血浆起始量至多为 5 mL 时,可以使用 KingFisher Flex(每次运行24份样本)或 KingFisher Duo Prime(每次运行6份样本)系统进行自动化处理。将试剂和血浆样本上样至 KingFisher 反应板后,40分钟左右即可得到富集的 cfDNA 样本。使用 MagMAX cfDNA 试剂盒时,KingFisher 自动富集系统和手动处理呈现出类似的富集性能。对4份样本进行处理,每份样本 4 mL,然后将洗脱的 DNA 上样至 DNA HS 芯片,并在 Agilent Bioanalyzer 2100 上运行。KingFisher Flex(红色)和 KingFisher Duo(蓝色)的重叠谱图表明其具有相似的回收性能。所有4份样本的产量和大小分布均大致相同。
图4.可扩展性。使用 MagMAX cfDNA 试剂盒时,可处理的样品量和可回收的 DNA 都具有高度可扩展性。将 120 bp 和 170 bp 长的双链 DNA (dsDNA) 加标至血浆样本中,样本起始量为 10 ng-200 ng。在该起始量范围内,两个 DNA 加标物具有一致、有效的回收率(图 A)。为了证明样本量可以扩展,从来自同一样本的 4 mL 和 10 mL 血浆样本中分离了 cfDNA。 不出所料,10 mL 血浆的 DNA 产量约为 4 mL 血浆样本 DNA 产量的2.5倍(图 B & C),而前者的总蛋白残留量仅略高于后者(图 D)。
图 5.蛋白质残留。使用 Qubit Protein Assay 对通过两种分离方法提取的 DNA 中的蛋白质污染进行定量。即使 MagMAX 方案不使用蛋白酶 K,而试剂盒 Q 在开始时于 60℃ 下进行了30分钟的蛋白酶 K 消化,MagMAX 样本的蛋白残留量仍比试剂盒 Q 少得多。
下载使用 KingFisher Flex 和 Duo 仪器提取 cfDNA 的方案。
实验方案类型 | KingFisher Duo | KingFisher Flex |
---|---|---|
2 mL 运行程序 | MagMAX cfDNA-2mL-DUO.bdz | MagMAX cfDNA-2mL-Flex.bdz |
4 mL 运行程序 | MagMAX cfDNA-4mL-DUO.bdz | MagMAX cfDNA-4mL-Flex.bdz |
600 μL 运行程序 | - | KingFisher 文件:MagMAX-cfDNA-600ul-Flex96R-V1.bdz |
标准 | KingFisher Duo Protocol MagMAX cfDNA | KingFisher Flex Protocol MagMAX cfDNA |
使用 MagMAX 试剂盒纯化游离核酸样品中的高品质核酸。适用于一系列研究应用,包括下一代测序(NGS)、qPCR 和数字 PCR。
![]() MagMAX 游离总核酸提取试剂盒 纯化游离循环 DNA、RNA 和 miRNA 立即订购 | ![]() MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 从 立即订购 | |
样品体积 | 血浆 1.0-6 mL | 5-40 μm 标准起始量(切片或卷曲组织) |
洗脱体积 | 15–60 μL | 20-50 µL |
每次运行的时间 | 使用 KingFisher 仪器总共需要 90 分钟,包括 10-15 分钟的手动操作时间 | 提取 DNA 需20分钟,提取 RNA 需48分钟 |
自动化/高通量 |
|
|
货号 | A36716 | A31881 |
将该试剂盒与 KingFisher 仪器和 Oncomine assay配合使用,以优化从提取和纯化到分析的液体活检工作流程。
游离 DNA (cfDNA) 是指血流或样本内所有未被包裹的 DNA。磁珠和经优化的化学组成意味着用户可以更高效地分离核酸,在特异性回收循环 cfDNA 的同时保留较大的 DNA 分子。核酸 cfDNA 富集可确保较短的片段化 DNA 得到浓缩,然后可以直接使用实时荧光定量 PCR、数字 PCR 或下一代测序进行下游分析。
相比玻璃纤维过滤器,磁珠可以更高效地结合 DNA,从而获得更高、更一致的产量。此外,由于不使用过滤器和真空管,因此在提取过程中不会存在细胞颗粒物堵塞这些部件的风险。对于 cfDNA 研究中常用的富含蛋白质的大体积样本(例如血浆),尤其需要关注此类堵塞问题。
MagMAX 试剂盒利用Dynabeads磁珠(行业中的优质产品)进行样本提取。MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒所含的 Dynabeads MyOne Silane 磁珠具有经过优化的类硅胶表面化学结构,它的比表面积较高,可实现高效动力学和高灵敏度核酸捕获。 这些特性使 Dynabeads MyOne Silane 磁珠成为回收无细胞体液中低浓度循环 cfDNA 靶标的理想选择。捕获后,可以使用少量 (15 µL-50 µL) 洗脱液对这些稀有 DNA 片段进行洗脱,之后可以直接用于下游应用。
![]() Applied Biosystems MagMAX 游离 DNA 提取试剂盒 立即订购 | |
样本类型 | 血清、血浆和尿液 |
样品起始量 | 0.5-10 mL 血浆, 0.1-10 mL 血清, 10 mL 尿液 |
产量 | 4 mL 血浆中可提取 40-50 ng |
洗脱体积 | 15-50 μL |
总处理时间 | 共 45-55 分钟(10-15 分钟手动操作时间) |
反应 (rxn) | 50次反应(血浆起始量 2 mL) 25次反应(血浆起始量 4 mL) |
运输条件 | 室温 |
试剂盒组分 | 1.5 mL MagMAX 游离DNA 磁珠 125 mL MagMAX 游离 DNA 裂解/结合溶液 100 mL MagMAX 游离 DNA 洗涤溶液 5 mL MagMAX 游离 DNA 洗脱溶液 |
货号 | A29319 |
图 1.短 DNA 回收效率。cfDNA 高度片段化,主要片段长约 170 bp。为了考察 DNA 的大小依赖性回收率,将 50 bp DNA 分子量标准品加标至已剔除内源 cfDNA 的 4 mL 市售血浆中。将 50 µL 2 ng/µL DNA 分子量标准品和 60 µL Dynabeads MyOne SILANE 磁珠添加到已剔除 cfDNA 的血浆中。结合和洗涤步骤完成后,使用 50 µL 洗脱液对 DNA 进行洗脱。在装有 HS dsDNA 芯片的 Agilent Bioanalyzer 2100 上运行 1 µL 分子量标准品和 1 µL 提取的 DNA 样本,以评估 MagMAX cfDNA 分离试剂盒的回收效率。100-750 bp cfDNA 的回收率约为 100%,而 ≥800 bp DNA 的洗脱效率较低。<800 bp dsDNA 的高效回收可产生特异性富集 cfDNA 的洗脱 DNA 样本。
图 3.支持自动化。血浆起始量至多为 5 mL 时,可以使用 KingFisher Flex(每次运行24份样本)或 KingFisher Duo Prime(每次运行6份样本)系统进行自动化处理。将试剂和血浆样本上样至 KingFisher 反应板后,40分钟左右即可得到富集的 cfDNA 样本。使用 MagMAX cfDNA 试剂盒时,KingFisher 自动富集系统和手动处理呈现出类似的富集性能。对4份样本进行处理,每份样本 4 mL,然后将洗脱的 DNA 上样至 DNA HS 芯片,并在 Agilent Bioanalyzer 2100 上运行。KingFisher Flex(红色)和 KingFisher Duo(蓝色)的重叠谱图表明其具有相似的回收性能。所有4份样本的产量和大小分布均大致相同。
图4.可扩展性。使用 MagMAX cfDNA 试剂盒时,可处理的样品量和可回收的 DNA 都具有高度可扩展性。将 120 bp 和 170 bp 长的双链 DNA (dsDNA) 加标至血浆样本中,样本起始量为 10 ng-200 ng。在该起始量范围内,两个 DNA 加标物具有一致、有效的回收率(图 A)。为了证明样本量可以扩展,从来自同一样本的 4 mL 和 10 mL 血浆样本中分离了 cfDNA。 不出所料,10 mL 血浆的 DNA 产量约为 4 mL 血浆样本 DNA 产量的2.5倍(图 B & C),而前者的总蛋白残留量仅略高于后者(图 D)。
图 5.蛋白质残留。使用 Qubit Protein Assay 对通过两种分离方法提取的 DNA 中的蛋白质污染进行定量。即使 MagMAX 方案不使用蛋白酶 K,而试剂盒 Q 在开始时于 60℃ 下进行了30分钟的蛋白酶 K 消化,MagMAX 样本的蛋白残留量仍比试剂盒 Q 少得多。
下载使用 KingFisher Flex 和 Duo 仪器提取 cfDNA 的方案。
实验方案类型 | KingFisher Duo | KingFisher Flex |
---|---|---|
2 mL 运行程序 | MagMAX cfDNA-2mL-DUO.bdz | MagMAX cfDNA-2mL-Flex.bdz |
4 mL 运行程序 | MagMAX cfDNA-4mL-DUO.bdz | MagMAX cfDNA-4mL-Flex.bdz |
600 μL 运行程序 | - | KingFisher 文件:MagMAX-cfDNA-600ul-Flex96R-V1.bdz |
标准 | KingFisher Duo Protocol MagMAX cfDNA | KingFisher Flex Protocol MagMAX cfDNA |
使用 MagMAX 试剂盒纯化游离核酸样品中的高品质核酸。适用于一系列研究应用,包括下一代测序(NGS)、qPCR 和数字 PCR。
![]() MagMAX 游离总核酸提取试剂盒 纯化游离循环 DNA、RNA 和 miRNA 立即订购 | ![]() MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒 从 立即订购 | |
样品体积 | 血浆 1.0-6 mL | 5-40 μm 标准起始量(切片或卷曲组织) |
洗脱体积 | 15–60 μL | 20-50 µL |
每次运行的时间 | 使用 KingFisher 仪器总共需要 90 分钟,包括 10-15 分钟的手动操作时间 | 提取 DNA 需20分钟,提取 RNA 需48分钟 |
自动化/高通量 |
|
|
货号 | A36716 | A31881 |
了解如何手动和自动化纯化血浆样品中的循环游离 DNA。
该试剂盒基于磁珠进行纯化,可让您轻松处理各种起始量的样本 (500 µL-10 mL)。与 Thermo Scientific KingFisher Duo Prime 或 KingFisher Flex 纯化系统配合使用时,一次可以分离 6-24 份起始量为 2 mL 的血浆/血清样本。或者,也可以使用磁力架手动处理样本。
分离并分析血浆、血清或尿液中的循环游离DNA(cfDNA),作为监测某些疾病状态(例如癌症)相关靶标的非侵入性检测方法。
获取该宝贵信息的第一步是高效分离核酸,在特异性回收循环 cfDNA 的同时保留较大的 DNA 分子。cfDNA 富集可确保较短的片段化 DNA 得到浓缩,以备使用实时荧光定量 PCR、数字 PCR 或下一代测序技术进行下游分析。
MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒设计用于以手动和自动化方式从起始量范围较宽 (0.5 mL-10 mL) 的样本中分离 cfDNA。无苯酚磁珠分离使该试剂盒完全适合进行自动化分离。
该试剂盒具有可扩展性,适用于各种起始量的样本,因此使用单个试剂盒可以处理不同数量的样本。例如,每个试剂盒提供的试剂足以处理50份 2 mL 血浆样本或血清样本。或者,也可以处理25份 4 mL 血浆样本或血清样本。样品起始量可以根据需要放大或缩小,唯一的影响是处理样品的总数不同。该试剂盒的这一特性使科学家能够根据特定需求定制方案。
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now