Search Thermo Fisher Scientific
Gibco人血浆类似培养基(HPLM)是一种新型配方培养基,旨在通过模拟人血浆成分来更好地模拟体内天然细胞环境。
广泛使用的经典细胞培养基(包括MEM、DMEM、RPMI1640和DMEM/F-12)中包含的葡萄糖、氨基酸、维生素和盐浓度与人血浆大为不同。这些培养基也缺乏模拟人血浆所需的额外成分。当进行癌症和其他疾病研究时,使用更具生理相关性的培养基获得的结果,可以帮助研究人员增进对疾病及功能的了解。
HPLM包含60多种极性代谢物,如氨基酸、核酸、糖和小分子有机酸,这些代谢物浓度与人血浆中的浓度相同,盐浓度也与人血浆中的盐浓度一致。通过模拟人体内的天然细胞环境,HPLM使研究人员得以评估生理相关的细胞培养基对其特定应用的影响。
添加胎牛血清(FBS)后,与传统基础培养基相比,HPLM同样可以很好地支持细胞生长,维持细胞活性。大多数细胞系无需驯化适应即可直接从传统培养基过渡到HPLM。
人血浆类似培养基的研发者是Jason R. Cantor和David M. Sabatini。
在剑桥麻省理工学院,Whitehead研究所,David M. Sabatini实验室从事博士后研究工作之时,Jason开始着手研发人血浆类似培养基(HPLM),这是一款能够模拟人血浆成分的生理相关培养基,使研究人员能够在体外细胞培养中重现体内血浆环境。
Cantor和Sabatini在2017年初公布了他们使用HPLM的初步研究结果(Cell)。点击此处了解他们的研究工作, 生理相关培养基重启细胞代谢,并揭示尿酸是UMP合酶的内源性抑制剂。
我们很荣幸能与Jason和David合作,将这项创新成果推向市场,并为HPLM能够给科学领域带来的巨大可能性 而感到激动。正如Jason所指出的,"生理培养基的发展,与其他致力于解决细胞建模能力的研究一样,在增进对生物学和药理学研究的理解上有着巨大潜力。"点击此处,阅读他于2019年发表的评述文章: 生理培养基的兴起。
Jason和David是Whitehead研究所HPLM专利的发明人。
图片摘要: “其中最显著的是对嘧啶从头合成的抑制——这种抑制作用可追溯到尿酸,在人类血液中,尿酸浓度比小鼠和其他非灵长类动物高10倍。我们发现尿酸可直接抑制尿苷单磷酸合酶(UMPS),从而能够降低癌细胞对化疗药物5-氟尿嘧啶的敏感性。因此,模拟人血浆成分的培养基揭示了不可预见的代谢途径和调节,意味着HPLM将具有无限的潜能。”
经许可转载自:Cantor JR, Abu-Remaileh M, Kanarkek N et al.(2017)生理培养基重启细胞代谢,揭示了尿酸是UMP合酶的内源性抑制剂。Cell 169: 258–272.E17. doi:10.1016/j.cell.2017.03.023。
图像摘要: “人血浆成分不同于常规培养基,我们猜测这种差异可能会影响免疫细胞生理机能。我们发现,和常规淋巴细胞培养基(RPMI)相比,生理培养基(人血浆类似培养基;HPLM)在人类原代T细胞引发了截然不同的转录反应,此外,在抗原刺激下,增强了细胞的活化。我们发现,T细胞活化的这种培养基依赖性效与Ca2+有关,而HPLM中的Ca2+浓度比RPMI中的高出六倍。 因此,人血浆类似培养基对T细胞生物学有着显著的意义,进一步证明了培养基的成分可以影响实验结果,生理培养基有可能为免疫细胞研究带来一种极具价值的新方法。"
经许可转载自:Leney-Greene MA, Boddapati AK, Su HC et al.(2020)人血浆类似培养基促进T淋巴细胞活化。iScience 23:100759. doi: 10.1016/j.isci.2019.100759。
图1.Gibco HPLM支持MCF7细胞培养。MCF7乳腺癌细胞在DMEM中培养 (Cat.货号10566016) 或人血浆类似培养基 (HPLM, Cat.A4899101) 添加10% FBS (Cat.货号A3840101).
图2.Gibco HPLM可用于培养HeLa细胞。HeLa人宫颈腺癌细胞在DMEM中培养 (Cat.货号11965092)或人血浆类似培养基(HPLM,类别货号A4899101) 添加10% FBS (Cat.货号A3840101).
图3.Gibco HPLM可用于培养LNCaP细胞。LNCaP人转移性前列腺癌细胞在RPMI 1640中培养 (左; Cat.货号61870036) 或 HPLM (右; Cat.货号A4899101)添加了10%的FBS (Cat.编号A3840101).
测试的细胞类型 | 细胞来源 |
---|---|
宫颈癌细胞,贴壁 | 宫颈腺癌 |
A549,贴壁 | 肺癌 |
MCF-7,贴壁 | 转移性乳腺癌 |
MDA-MB-231,贴壁 | 转移性乳腺癌 |
LNCaP,贴壁 | 转移性前列腺癌 |
HCT116,贴壁 | 大肠癌 |
A375,贴壁 | 恶性黑色素瘤 |
WM115,贴壁 | 恶性黑色素瘤 |
U-2 OS,贴壁 | 骨肉瘤 |
NK,原代,悬浮 | 淋巴细胞,血液 |
THP-1,悬浮 | 单核细胞白血病 |
Jurkat,悬浮 | T细胞白血病 |
PLB-985,悬浮 | 骨髓性白血病 |
NOMO-1,悬浮 | 单核细胞/单核细胞白血病 |
Sp2,悬浮 | 小鼠B淋巴细胞 |
以下介绍了一些客户试用Gibco HPLM的案例
“我们用HPLM培养基培养不同组织和不同突变背景的癌细胞系。总地来说,我们对HPLM是非常肯定的。HPLM培养基适用于所有测试的肿瘤细胞系。细胞可以轻松快速地适应HPLM,细胞活性和性能都不受影响然而,我们检测到了HPLM培养对细胞增殖、代谢和线粒体功能上的一些影响,这与常规经典培养基不同。根据我们在肿瘤细胞模型中使用HPLM的经验,我们认为它是获得更多生理学数据的最佳选择。
— Omar Torres Quesada,博士,奥地利因斯布鲁克大学博士后研究员
“免疫代谢研究是一个令人兴奋的领域,在开发新疗法方面具有巨大潜力。越来越清楚的是,免疫细胞激活后如何重启代谢取决于可获得的营养物质及数量。由于我们研究了原代人免疫细胞中的代谢物转运,我们发现,HPLM培养基对于以尽可能生理相关的方式来构建代谢通量模型是至关重要的。我们研究了HPLM在CD4辅助性T细胞中的应用,发现它可以支持细胞增殖,维持其效应功能。"
— Justin Rettenmaier,马萨诸塞州波士顿Jnana Therapeutics副主任
"标准细胞培养基,包括Dulbecco改良Eagle培养基(DMEM), 含有超出体内正常生理水平的营养物质,包括葡萄糖和谷氨酰胺。同时 ,尿酸水平较低。然而,养分有效性是mTOR调节最关键的因素, 培养条件极为重要。因此,我们使用 人血浆 类似培养基(HPLM)来研究生理营养条件下的mTORC1调节。 与mTOR和营养素感应途径的复杂联系一致,当U2OS细胞在HPLM而非DMEM中培养时,通过S6K的 Thr389磷酸化来检测mTORC1活性,发现其活性较低。在HPLM培养基中,无论进行什么处理,AKT和葡萄糖感应AMPK都会被激活。然而,最重要的是,我们发现 p53维持低mTORC1活性与HPLM培养条件相关,而与Nutlin-3a处理无关。总之,我们使用HPLM进行的研究揭示了 P53在mTORC1抑制中 具有营养依赖性。"
— Martin Fischer,德国莱布尼茨老龄研究所首席研究员
图片摘要: “其中最显著的是对嘧啶从头合成的抑制——这种抑制作用可追溯到尿酸,在人类血液中,尿酸浓度比小鼠和其他非灵长类动物高10倍。我们发现尿酸可直接抑制尿苷单磷酸合酶(UMPS),从而能够降低癌细胞对化疗药物5-氟尿嘧啶的敏感性。因此,模拟人血浆成分的培养基揭示了不可预见的代谢途径和调节,意味着HPLM将具有无限的潜能。”
经许可转载自:Cantor JR, Abu-Remaileh M, Kanarkek N et al.(2017)生理培养基重启细胞代谢,揭示了尿酸是UMP合酶的内源性抑制剂。Cell 169: 258–272.E17. doi:10.1016/j.cell.2017.03.023。
图像摘要: “人血浆成分不同于常规培养基,我们猜测这种差异可能会影响免疫细胞生理机能。我们发现,和常规淋巴细胞培养基(RPMI)相比,生理培养基(人血浆类似培养基;HPLM)在人类原代T细胞引发了截然不同的转录反应,此外,在抗原刺激下,增强了细胞的活化。我们发现,T细胞活化的这种培养基依赖性效与Ca2+有关,而HPLM中的Ca2+浓度比RPMI中的高出六倍。 因此,人血浆类似培养基对T细胞生物学有着显著的意义,进一步证明了培养基的成分可以影响实验结果,生理培养基有可能为免疫细胞研究带来一种极具价值的新方法。"
经许可转载自:Leney-Greene MA, Boddapati AK, Su HC et al.(2020)人血浆类似培养基促进T淋巴细胞活化。iScience 23:100759. doi: 10.1016/j.isci.2019.100759。
图1.Gibco HPLM支持MCF7细胞培养。MCF7乳腺癌细胞在DMEM中培养 (Cat.货号10566016) 或人血浆类似培养基 (HPLM, Cat.A4899101) 添加10% FBS (Cat.货号A3840101).
图2.Gibco HPLM可用于培养HeLa细胞。HeLa人宫颈腺癌细胞在DMEM中培养 (Cat.货号11965092)或人血浆类似培养基(HPLM,类别货号A4899101) 添加10% FBS (Cat.货号A3840101).
图3.Gibco HPLM可用于培养LNCaP细胞。LNCaP人转移性前列腺癌细胞在RPMI 1640中培养 (左; Cat.货号61870036) 或 HPLM (右; Cat.货号A4899101)添加了10%的FBS (Cat.编号A3840101).
测试的细胞类型 | 细胞来源 |
---|---|
宫颈癌细胞,贴壁 | 宫颈腺癌 |
A549,贴壁 | 肺癌 |
MCF-7,贴壁 | 转移性乳腺癌 |
MDA-MB-231,贴壁 | 转移性乳腺癌 |
LNCaP,贴壁 | 转移性前列腺癌 |
HCT116,贴壁 | 大肠癌 |
A375,贴壁 | 恶性黑色素瘤 |
WM115,贴壁 | 恶性黑色素瘤 |
U-2 OS,贴壁 | 骨肉瘤 |
NK,原代,悬浮 | 淋巴细胞,血液 |
THP-1,悬浮 | 单核细胞白血病 |
Jurkat,悬浮 | T细胞白血病 |
PLB-985,悬浮 | 骨髓性白血病 |
NOMO-1,悬浮 | 单核细胞/单核细胞白血病 |
Sp2,悬浮 | 小鼠B淋巴细胞 |
以下介绍了一些客户试用Gibco HPLM的案例
“我们用HPLM培养基培养不同组织和不同突变背景的癌细胞系。总地来说,我们对HPLM是非常肯定的。HPLM培养基适用于所有测试的肿瘤细胞系。细胞可以轻松快速地适应HPLM,细胞活性和性能都不受影响然而,我们检测到了HPLM培养对细胞增殖、代谢和线粒体功能上的一些影响,这与常规经典培养基不同。根据我们在肿瘤细胞模型中使用HPLM的经验,我们认为它是获得更多生理学数据的最佳选择。
— Omar Torres Quesada,博士,奥地利因斯布鲁克大学博士后研究员
“免疫代谢研究是一个令人兴奋的领域,在开发新疗法方面具有巨大潜力。越来越清楚的是,免疫细胞激活后如何重启代谢取决于可获得的营养物质及数量。由于我们研究了原代人免疫细胞中的代谢物转运,我们发现,HPLM培养基对于以尽可能生理相关的方式来构建代谢通量模型是至关重要的。我们研究了HPLM在CD4辅助性T细胞中的应用,发现它可以支持细胞增殖,维持其效应功能。"
— Justin Rettenmaier,马萨诸塞州波士顿Jnana Therapeutics副主任
"标准细胞培养基,包括Dulbecco改良Eagle培养基(DMEM), 含有超出体内正常生理水平的营养物质,包括葡萄糖和谷氨酰胺。同时 ,尿酸水平较低。然而,养分有效性是mTOR调节最关键的因素, 培养条件极为重要。因此,我们使用 人血浆 类似培养基(HPLM)来研究生理营养条件下的mTORC1调节。 与mTOR和营养素感应途径的复杂联系一致,当U2OS细胞在HPLM而非DMEM中培养时,通过S6K的 Thr389磷酸化来检测mTORC1活性,发现其活性较低。在HPLM培养基中,无论进行什么处理,AKT和葡萄糖感应AMPK都会被激活。然而,最重要的是,我们发现 p53维持低mTORC1活性与HPLM培养条件相关,而与Nutlin-3a处理无关。总之,我们使用HPLM进行的研究揭示了 P53在mTORC1抑制中 具有营养依赖性。"
— Martin Fischer,德国莱布尼茨老龄研究所首席研究员
人血浆类似培养基促进T淋巴细胞活化
Leney-Greene MA、Boddapati AK、Su HC、Cantor JR、Lenardo MJ。iScience。2020;23(1):100759。
MTHFD2是控制效应T细胞和调节性T细胞命运和功能的代谢检查点
Sugiura A、Andrejeva G、Voss K、Heintzman DR、Beler KL、Wolf MM、Greenwood D、Ye X、Shahi SK、Freedman SN、Cameron AM、Foerch P、Bourne T、Xu X、Garcia Canaveras JC、Mangalam AK、Rabinowitz JD、Rathmell JC。bioRxiv。2021年2月3日。
生理培养基重启细胞代谢,并揭示尿酸是UMP合酶的内源性抑制剂
Cantor JR、Abu-Remaileh M、Kanarek N、Freinkman E、Gao X、Louissaint Jr A、Lewis CA、Sabatini DM。Cell.2017 Apr 6;169(2):258-272.
利用生理条件下的CRISPR筛选发现人细胞中的条件性必需基因
Rossiter NJ, Huggler KS, Adelmann CH, Keys HR, Soens RW, Sabatini DM, Cantor JR.Cell Metab.2021;S1550-4131(21)00061-9.
PSAT1的系特异性沉默可诱导管腔乳腺肿瘤中的丝氨酸缺陷和对膳食丝氨酸缺乏的敏感性
Choi BH, Conger KO, Selfors LM, Coloff JL. bioRxiv 2020.06.19.161844.
抑制脯氨酸生物合成和脂肪生成可协同抑制肿瘤生长
Liu M、Wang Y、Yang C、Ruan Y、Bai C、Chu Q、Cui Y、Chen C、Ying G、Li B。J Exp Med。2020 Mar 2;217(3):e20191226.
体外代谢环境的系统性改变与肿瘤细胞表型紧密相关
Kochanowski K、Sander T、Link H、Chang J、Altschuler SJ、Wu LF。Cell Reports.2021 Jan 19;34,108647.
线粒体产生的NADP(H)是脯氨酸合成的关键
Tran DH, Kesavan R, Rion H, Soflaee MH, Solmonson A, Bezwada D, Vu HS, Cai F, Phillips JA, DeBerardinis RJ, Hoxhaj G. Nat Metab.2021 Apr;3(4):571-585.
人血浆类似培养基促进T淋巴细胞活化
Leney-Greene MA、Boddapati AK、Su HC、Cantor JR、Lenardo MJ。iScience。2020;23(1):100759。
MTHFD2是控制效应T细胞和调节性T细胞命运和功能的代谢检查点
Sugiura A、Andrejeva G、Voss K、Heintzman DR、Beler KL、Wolf MM、Greenwood D、Ye X、Shahi SK、Freedman SN、Cameron AM、Foerch P、Bourne T、Xu X、Garcia Canaveras JC、Mangalam AK、Rabinowitz JD、Rathmell JC。bioRxiv。2021年2月3日。
生理培养基重启细胞代谢,并揭示尿酸是UMP合酶的内源性抑制剂
Cantor JR、Abu-Remaileh M、Kanarek N、Freinkman E、Gao X、Louissaint Jr A、Lewis CA、Sabatini DM。Cell.2017 Apr 6;169(2):258-272.
利用生理条件下的CRISPR筛选发现人细胞中的条件性必需基因
Rossiter NJ, Huggler KS, Adelmann CH, Keys HR, Soens RW, Sabatini DM, Cantor JR.Cell Metab.2021;S1550-4131(21)00061-9.
PSAT1的系特异性沉默可诱导管腔乳腺肿瘤中的丝氨酸缺陷和对膳食丝氨酸缺乏的敏感性
Choi BH, Conger KO, Selfors LM, Coloff JL. bioRxiv 2020.06.19.161844.
抑制脯氨酸生物合成和脂肪生成可协同抑制肿瘤生长
Liu M、Wang Y、Yang C、Ruan Y、Bai C、Chu Q、Cui Y、Chen C、Ying G、Li B。J Exp Med。2020 Mar 2;217(3):e20191226.
体外代谢环境的系统性改变与肿瘤细胞表型紧密相关
Kochanowski K、Sander T、Link H、Chang J、Altschuler SJ、Wu LF。Cell Reports.2021 Jan 19;34,108647.
线粒体产生的NADP(H)是脯氨酸合成的关键
Tran DH, Kesavan R, Rion H, Soflaee MH, Solmonson A, Bezwada D, Vu HS, Cai F, Phillips JA, DeBerardinis RJ, Hoxhaj G. Nat Metab.2021 Apr;3(4):571-585.
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。