脾脏是一个是造血、红细胞清除和免疫功能的器官,因此是细胞的良好来源。它会过滤掉细胞碎片、病原体和不正常的细胞,是红细胞和白细胞以及多种免疫细胞亚型(包括粒细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞(DC)、NK 细胞、T 细胞和 B 细胞)的来源。白细胞可通过脾细胞粗分离得到。在脾细胞粗分离中,细胞释放酶消化组织从而得到 DC 和巨噬细胞。
在室温下执行步骤 1-7,使用冷的缓冲液在冰上执行步骤 8–12。
- 获取新鲜的小鼠脾脏。
|
- 将小鼠脾脏放入含 5 mL HBSS(Hanks' 平衡盐溶液)缓冲液的培养皿中。
|
- 使用剃刀或手术刀片,小心将脾脏切成小块(~0.2 cm2)。
|
- 髓系细胞制备如下(接续执行步骤 5,进行粗分离):在 37°C 下,使用 5 mL 含 IV 型胶原酶(100 U/mL)和 1% FBS 的 DNase(20 µg/mL)的 HBSS 溶液消化小块状的脾脏, 20–30 分钟。
4a.加入 1 mM/mL EDTA,于室温静止 5 分钟,终止酶促反应
|
- 将细胞筛网放在 50 mL 锥形管上方。
|
- 使用一次性移液器,将消化后的脾脏转移到细胞筛网中。
|
- 使用注射器柱塞端,捣碎或压碎脾脏,使其通过筛网。必要时,加入 5–10 mL PBS冲洗。
|
- 用大量的 PBS 冲洗细胞,使其通过筛网。如需要,重复步骤 5 和步骤 6。
|
- 在 4°C 下,以 400-600 x g 离心细胞 5 分钟,丢弃上清液。
|
- 用 2–5 mL 预冷的 1x RBC 裂解液重悬细胞。
|
- 将重悬液置于冰上静止 5 分钟。
|
- 用 10–20 mL 的冰冷 PBS 洗涤细胞悬液。
|
- 在 4 °C 下,以 400-600 x g 离心细胞 5 分钟,丢弃上清液。
|
- 用 PBS 重悬细胞,使细胞浓度达 2–3 x 106 个细胞/mL。
|