Search Thermo Fisher Scientific
在面临安全问题时,您需要快速获得信息。Thermo Scientific™ 便携式化学品分析仪可在现场快速鉴定未知化学品、爆炸物、化学武器和毒品。这些坚固耐用的专用仪器将拉曼和 FTIR 光谱仪的功能直接带到危险区域,并提供具体、可操作的数据——让生化核放防御 (CBRN) 部队和现场应急人员的行动速度比以往任何时候都更快。
由于我们的便携式化学品分析仪具有准确、快速和耐用的特点,当时间是任务的关键且可靠鉴定是唯一选择时,全球爆炸物军械处理技术人员、有害物质现场处置人员和公安机关都选用我们的仪器。
我们的产品组合可处理以下应用:
可在一次测试中快速地鉴别违法药物,包括毒品、合成毒品、切割剂和前体材料。Thermo Scientific™ TruNarc™ 手持式毒品分析仪采用保护证据的无损非接触式采样,毒品侦查员、海关人员以及执法人员都可以用其快速分析可疑违法药物。
Thermo Scientific™ 拉曼和 FTIR 手持式化学品鉴定分析仪可即时鉴别爆炸物、前体和简易爆炸装置。现在我们提供的 Thermo Scientific™ Gemini™ 是一款集 FTIR 和拉曼光谱法于一体,用于现场补充和确认检测的手持式分析仪。
利用拉曼或 FTIR 光谱法的强大功能,可直接在危险区域快速确认桶、包、瓶等容器中的内容物。Thermo Scientific™ FirstDefender™、TruDefender™ 和 Gemini™ 手持式分析仪可安全妥善地处理危险材料,不像传统实验室有害物质分析,还需耗费时间和资金处理危险物质。
快速鉴定爆炸物、化学武器和化学试剂。赛默飞世尔科技是手持式拉曼技术行业公认的领军者,已售出了上万台仪器,包括 Thermo Scientific™ FirstDefender™ RMX 手持式化学品鉴定分析仪, ,应用于美国军事的各个领域及全世界的军事和执法部门。