Search Thermo Fisher Scientific
近年来,被称为合成卡西酮类的街头毒品呈显著增长之势——也称作"浴盐"或"植物养料"。这类毒品会引起严重的健康危机,不仅仅是因其会对身体产生毁灭性影响,还因为难以对其进行鉴定。它们常常被故意贴错标签,并标明"不可食用",从而逃避起诉。一旦某种药物类型或衍生物被确定为违法药物,经过改造的药物就会进入市场,钻新法律的空子。这些毒品可能只在分子水平上存在细微差别,却对法庭提前应对这种威胁提出了持续的挑战。
随着违法药物目标物的快速演变,传统的湿化学试剂盒不足以应对不断出现的未知物质。Thermo Scientific TruNarc 手持式分析仪设计用于在现场鉴定多种合成卡西酮,甚至是外表十分相似的合成卡西酮。
TruNarc 分析仪是一款定期更新数据库的便携式仪器,可快速适应流入市场的新型策划药以及新出现的毒品变体。该库还包含重要的违禁药物、切割剂和前体,可用于精确分析多种物质。该分析仪应用了普遍认可的拉曼光谱法,该技术经过验证,尤其适合鉴定液体、凝胶、糊剂和浅色固体材料,包括片剂和胶囊的内容物。
了解为现场应急人员、消防员、执法部门、军队和政府机构提供的先进技术、规划工具和仪器,以帮助检测放射性物质和鉴定化学品、毒品和爆炸威胁。包括经费补助信息。阅读安全和安防威胁检测技术实用指南。