Search Thermo Fisher Scientific
我们的仪器和服务拥有最新技术和功能发展成果,可帮助您在未来长期维持安全性和生产效率。
尽可能延长正常运行时间,确保辐射监测系统投资的长期可行性。可以融资!
核电站的永久关闭涉及安全停用,并将设施拆除至残留放射性水平。此类退役过程需要使用先进的集成式辐射探测和放射性测量仪器,以帮助减轻威胁并保证员工安全。下载此免费电子书,了解更多信息。
您可以依靠 Thermo Scientific EPD TruDose 电子个人剂量计在无法避免必须暴露在辐射之下的工作环境中进行监测、通知以及改善工作人员的安全。
Thermo Scientific RadHalo RDP 及 FM 能谱区域监测器可探测和识别环境中的伽马辐射。通过配置外围定点监测和移动部署,RadHalo 区域监测器无论任何时间地点都可以根据您的需要提供高可信度的核辐射测量,确保员工安全。
Thermo Scientific RadEye 能谱式辐射探测器是辐射管控区、污染检查点以及废物和材料运输调查应用中污染监测的理想选择。
目前面临的挑战 | 适用型号 | 优势 |
---|---|---|
用于监测环境剂量率的仪器较笨重 | RadEye G | 利用寻呼机大小的仪器即可获取伽马剂量率读数 |
需要耗时的样品采集和实验室计数来识别调查结果中存在的同位素 | RadEye SPRD | 可立即识别存在的同位素,以便您可以迅速采取行动 |
需要多种设备来调查核辐射废物和运输材料 | RadEye 系列仪器 | 一件轻型设备即可测量多种辐射类型 |
大型和重型的 Rem Ball 和测量仪,难以处理中子测量 | RadEye NL | 不到 8 lbs |
需要多个大型库存仪器进行应急备案 | RadEye SX、 RadEye G 和 RadEye B20 ER | 更少的小型手持式仪器,可尽可能降低准备和持有成本 |
现场污染的 α/β 计数需要很长时间才能完成 | RadEye HEC | 通过无论任何地点都可以使用的手持设备提供精确的计数 |
更换仪器时需要承担升级新探头的成本 | RadEye X 系列 | 现代化数字仪表可与大多数现有探头联用 |
通过我们认证工厂经培训的专家提供的可配置断电前、断电中和断电后支持计划,较大限度提高核电站效率、遵从关键时间表,并控制计划外成本。
赛默飞世尔科技开发的天然本底扣除 (NBR) 测量方法,可用于快速区分天然和人工伽马辐射,并已部署在所有 Thermo Scientific 辐射监测器上。使用带 NBR 的仪器可以让警报阈值保持在极低水平,无需担心来自非威胁源的错误警报。
凭借逾55年核电行业产品和服务从业经验,我们可帮助您实现核电站可靠性和设备正常运行时间的业务目标。从安装和认证服务到预防性维护、技术支持、培训、备件和全球支持能力,我们提供各种集成解决方案和仪器升级包,尽可能提升您的核电站性能。