Search Thermo Fisher Scientific
用于被动监测工作人员暴露量的剂量测定服务
访问剂量测定服务页面 ›
EPD TruDose用于主动监测工作人员暴露量 - 具有内置无线功能.
了解EPD TruDose有关信息 ›
检查包裹、货物或人员等携带的违禁品。
Thermo Scientific IPCM12 人员污染监测仪 能够识别身体、手部和脚部的表面污染。
Thermo Scientific HFM11 系列手足污染监测仪有助于减少监控时间;较长的手部探测器可以覆盖腕部和前臂,并可选配搜身器探头用于额外的监测。
Thermo Scientific PM12人员全身伽玛污染监测仪为工工作人员、物品和远低于清洁控制水平的废物提供简便、先进的监测能力。
Thermo Scientific SAM12 小物件污染监测仪筛查可能受到伽马源放射性核素辐射污染的小物件。
Thermo Scientific LAM 12大型物品污染监测仪筛查受到伽马源放射性核素辐射污染的大型物品,并且测量清洁解控水平低于0.4 Bq / g。
Thermo Scientific ASM IV系列废料自动监测系统监控进入设施的车辆或设施内的工艺,并提供准确、可靠的辐射源检测。
Thermo Scientific SGS II 防护系列II系统提供最佳保护,防止非法走私核材料。
向接触空气中α和β辐射的工作人员提供早期预警。
Thermo Scientific ALPHA-7A α空气监测仪是监控货堆、通风管道以及工作区域的绝佳解决方案。
Thermo Scientific AMS4 β空气监测仪适用于固定和移动式空气监测应用。
适用于任何场合下的高性能放射性测量和分析。
剂量检测
Thermo Scientific RadEye G 个人剂量计检测并测量非常低的伽马能量;甚至可以即时显示最小的辐射率变化,同时不受偶然发生的波动的影响。
Thermo Scientific RadEye PRD个人辐射检测仪能够在任何场合下提供高性能探测。
Thermo Scientific MicroRem/Sievert 组织等价测量仪是适用于精确测量低辐射水平下剂量率的理想设备。
Thermo Scientific RO-20 离子室测量仪排空至大气压力,经专门设计保证对X射线具有平坦的能量响应。
Thermo Scientific NRD 中子球配备BF3 管从热穿透快测量中子剂量率。
检测并鉴定中子和伽马辐射
Thermo Scientific RadEye SPRD-GN能谱仪个人辐射探测器 提供优异的中子性能和可靠的伽玛ID。
Thermo Scientific RIIDEye X 系列手持式放射性同位素识别仪非常适合支持污染监测和补救作业的用户。
用于被动监测工作人员暴露量的剂量测定服务
访问剂量测定服务页面 ›
EPD TruDose用于主动监测工作人员暴露量 - 具有内置无线功能.
了解EPD TruDose有关信息 ›
检查包裹、货物或人员等携带的违禁品。
Thermo Scientific IPCM12 人员污染监测仪 能够识别身体、手部和脚部的表面污染。
Thermo Scientific HFM11 系列手足污染监测仪有助于减少监控时间;较长的手部探测器可以覆盖腕部和前臂,并可选配搜身器探头用于额外的监测。
Thermo Scientific PM12人员全身伽玛污染监测仪为工工作人员、物品和远低于清洁控制水平的废物提供简便、先进的监测能力。
Thermo Scientific SAM12 小物件污染监测仪筛查可能受到伽马源放射性核素辐射污染的小物件。
Thermo Scientific LAM 12大型物品污染监测仪筛查受到伽马源放射性核素辐射污染的大型物品,并且测量清洁解控水平低于0.4 Bq / g。
Thermo Scientific ASM IV系列废料自动监测系统监控进入设施的车辆或设施内的工艺,并提供准确、可靠的辐射源检测。
Thermo Scientific SGS II 防护系列II系统提供最佳保护,防止非法走私核材料。
向接触空气中α和β辐射的工作人员提供早期预警。
Thermo Scientific ALPHA-7A α空气监测仪是监控货堆、通风管道以及工作区域的绝佳解决方案。
Thermo Scientific AMS4 β空气监测仪适用于固定和移动式空气监测应用。
适用于任何场合下的高性能放射性测量和分析。
剂量检测
Thermo Scientific RadEye G 个人剂量计检测并测量非常低的伽马能量;甚至可以即时显示最小的辐射率变化,同时不受偶然发生的波动的影响。
Thermo Scientific RadEye PRD个人辐射检测仪能够在任何场合下提供高性能探测。
Thermo Scientific MicroRem/Sievert 组织等价测量仪是适用于精确测量低辐射水平下剂量率的理想设备。
Thermo Scientific RO-20 离子室测量仪排空至大气压力,经专门设计保证对X射线具有平坦的能量响应。
Thermo Scientific NRD 中子球配备BF3 管从热穿透快测量中子剂量率。
检测并鉴定中子和伽马辐射
Thermo Scientific RadEye SPRD-GN能谱仪个人辐射探测器 提供优异的中子性能和可靠的伽玛ID。
Thermo Scientific RIIDEye X 系列手持式放射性同位素识别仪非常适合支持污染监测和补救作业的用户。
核电站的永久关闭涉及安全停用,并将设施拆除至残留放射性水平。此类退役过程需要使用先进的集成式辐射检测和放射性测量仪器,以帮助减轻威胁并保证员工安全。下载此免费电子书,了解更多信息。
核电厂退役期间辐射安全实用指南
每个项目都有所不同,需要克服独特的挑战。凭借我们全面的辐射检测专业知识,我们可以提供定制解决方案,以应对项目现场的特殊情况。联系我们的团队获取更多信息。
核设施退役可能是一项劳动密集型的苦累活。我们的解决方案专注于提供高质量和符合人体工程学的解决方案,让工作人员快速入场和离场。
Thermo Scientific可定制实时监控和数据管理解决方案:
越来越多的核电厂即将达到其使用寿命,因此对于政府、监管机构和行业而言,核电厂退役成为日益重要的话题。本报告介绍了赛默飞世尔科技公司的核电厂退役项目解决方案。