ZipChip Interface for Mass Spectrometry
ZipChip 系统:对生物样品进行 CE/ESI-MS 分析的无缝工作流程
将毛细管电泳 (CE) 和电喷雾电离 (ESI) 集成到单个微流体装置中,从而可快速制备和分离生物样品并以电喷雾的形式将其直接喷射到 Thermo Scientific 质谱仪中。便携尺寸的 ZipChip 接口可直接安装在选定型号的 Thermo Scientific 质谱仪上,并创建一个无缝式 CE/ESI-MS 工作流程进行 CE 快速分离、纳米级灵敏喷射和 HRAM 质谱分析,以此表征完整蛋白、抗体药物偶联物 (ADC)、抗体亚单位、肽和代谢物。
联系我们,了解信息
ZipChip 接口是一种符合美国联邦法规 21 CFR 1040.10 和 1040.11 的 1 类激光产品,根据第 50 号激光通知规定的偏差除外。
ZipChip 特色产品
ZipChip 主要应用
应用
  • 完整蛋白/抗体分析
  • 抗体亚单位分析
  • 肽图分析
  • 代谢物和小分子分析
分析物
  • 抗体
  • 抗体药物偶联物 (ADC)
  • 完整蛋白
  • 氨基酸
  • 小分子药物
基质
  • 细胞溶解产物
  • 生长培养基
  • 血浆
  • 血液
  • 尿液
  • 生物制药最终产品
  • 以及更多资源……
ZipChip 接口如何工作
Schematic of ZipChip HR microfluidic chip
ZipChip HR 微流体芯片示意图
Top open view of ZipChip microfluidic chip well structures
ZipChip 微流体芯片孔结构的俯视图
样品制备
  • 对典型生物样品而言,样品制备步骤极少或不需样品制备。
  • 脱盐操作在芯片上进行,可清除高盐浓度、残留洗涤剂和其他生产用化学品。
毛细管电泳分离和电喷雾电离
  • 分析物根据电泳淌度的差异实现分离,而电泳淌度正是分析物电荷和尺寸的函数。
  • 分析物通过微流体芯片一角的 ESI 发射器直接以电喷雾的形式喷射到质谱仪中。
  • 稳定、灵敏的纳米喷雾可确保实现灵敏度和稳健性的最佳组合。
分析时间
  • 对大多数生物样品而言,完整的 CE/ESI-MS 分析只需 2-3 分钟即可完成,这可显著提高实验室生产率。