Search Thermo Fisher Scientific
直接电离技术在很大程度上减少了样品制备并避免了色谱分离,让您能够在1-2分钟内获得质谱样品分析结果。
场不对称离子迁移谱为蛋白质组学应用提供了出色的 LC-MS 仪器选择性和检测限。
使用单个微流体装置创建无缝式 CE/ESI-MS 工作流程,以快速制备和分离生物样品并以电喷雾的形式将其喷射到质谱仪中。
使用可实现最大可靠性与最佳性能的温度可控型 Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC 色谱柱优化 nanoflow LC-MS。这类分析色谱柱可在高达 1000 bar (15,000 psi) 的压力下使用,并采取整合式色谱柱/发射器设计以消除死体积。
EASY-Spray™ 离子源使用一体化温控色谱柱喷针设备,该设备只需一个简单的连接。 为专家用户和非专家用户带来最先进的性能——窄峰、最大化的分离效率和出色的 MS 灵敏度。
从小分子及聚合物传统分析,到复杂基质中痕量或非极性化合物的敏感数据收集,Thermo Scientific 提供许多不同的离子源,适用于包括高分辨率准确质量 (HR/AM) 质谱分析以及纸色谱分析在内的多种分析模式。
Nanospray Flex™ 离子源,在不影响灵活性或简便性的情况下,实现纳喷雾的灵敏度。 Nanospray Flex 源为所有当前的 Thermo Scientific LC-MS 系统提供高LC-MS 灵敏度。
产品 | 描述 |
---|---|
EASY-Spray C18 LC 色谱柱 | 使用可实现最大可靠性与最佳性能的温度可控型 Thermo Scientific EASY-Spray IMAC-10 LC 色谱柱优化 nanoflow LC-MS。这类分析色谱柱可在高达 1000 bar (15,000 psi) 的压力下使用,并采取整合式色谱柱/发射器设计以消除死体积。 |
EASY-Spray 传输线 | EASY-Spray 传输线配合 Thermo Scientific Dionex nanoViper 使用且易于安装,无须进行针对齐及相关操作,即可协助导入外部调谐化合物。此款无分离式喷雾器可实现对质谱仪快速、便捷的调整。 |
电子转移解离 (ETD) | 选择 ETD 功能肽段裂解,可提高序列覆盖以及肽类和蛋白质翻译后修饰分析。该选项可替代 LTQ 系列线性离子阱以及组合型离子阱 Orbitrap 质谱议的碰撞诱导解离 (CID) 功能或者与之联合使用。 |
FAIMS Pro Duo 接口 | 对于药物动力学参数的准确测定等富有挑战性的生物分析应用而言,高场非对称波形离子迁移谱 (FAIMS) 可用于优化离子选择性,并在质谱测定过程中降低化学背景。FAIMS 可成功防止共流出化合物的干扰,并将信噪比提高到100倍或以上。 |
VeriSpray PaperSpray 离子源 | 借助适用于新款三重四极杆质谱仪的全自动、完全集成、高通量直接电离技术,缩短了周转时间、降低了单次检测成本,并最大限度缩减了样品制备工作。 |
加热电喷雾电离 (HESI-II) 探针 | 通过为 Thermo Scientific Ion Max 离子源加入 HESI-II 探针,可将 LC-MS 测定水平强化至原来的八倍。HESI-II 探针可实现更好的去溶剂化,同时改善喷雾口性能,已经成为许多 Thermo Scientific 质谱仪的标准特性。 |
MSPac™ DS-10 脱盐柱 | 使用 MSPac DS-10 脱盐柱,可降低来自盐类以及临床研究、生物标记物检出和系统化生物应用的生物样品中常见污染物的干扰。盐柱内含用于反相 LC-MS 实验的 5um 多孔共聚物珠。 |
MSQ 附件 | 通过使用预防性维修包及附件,确保 Thermo Scientific MSQ 或 MSQ Plus LC-MS 系统性能可靠。 |
MSQ 18LA 氮气发生器 | 通过使用 Thermo Scientific MSQ 18LA 氮气发生器,确保质谱仪达到最高生产率。此款发生器可在电喷雾电离或大气压化学电离 (APCI) 模式下全天24小时、每周7天持续运转,满足较苛刻的工作量需求。 |
为您的应用选择液相色谱柱类型并查找最好的色谱柱。
Prosolia Velox 360™ PaperSpray™ 系统连接 Thermo Scientific™ 质谱仪之后可以快速跟踪您的实验室工作流程。
使用可实现最大可靠性与最佳性能的温度可控型 Thermo Scientific™ EASY-Spray™ IMAC-10 LC 色谱柱优化 nanoflow LC-MS。这类分析色谱柱可在高达 1000 bar (15,000 psi) 的压力下使用,并采取整合式色谱柱/发射器设计以消除死体积。
EASY-Spray 传输线配合 Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 使用且易于安装,无须进行针对齐及相关操作,即可协助导入外部调谐化合物。此款无分离式喷雾器可实现对质谱仪快速、便捷的调整。
使用 MSPac DS-10 脱盐柱,可降低来自盐类以及临床研究、生物标记物检出和系统化生物应用的生物样品中常见污染物的干扰。盐柱内含用于反相 LC-MS 分析的 5um 多孔共聚物珠。
通过使用预防性维护包及附件,确保 Thermo Scientific™ MSQ™ 或 MSQ Plus™ LC-MS 系统性能可靠。
通过使用 Thermo Scientific™ MSQ™ 18LA 氮气发生器,确保质谱仪达到最高生产率。此款发生器可在电喷雾电离或大气压化学电离 (APCI) 模式下全天 24 小时、每周 7 天持续运转,满足最苛刻的工作量需求。