Search Thermo Fisher Scientific
Tanto si está intentando mapear la distribución elemental de los materiales como analizando pequeñas zonas o tratando de identificar muestras desconocidas, nuestros espectrómetros de fluorescencia de rayos X (XRF) Thermo Scientific ARL con un alto grado de versatilidad le ofrecen los resultados rápidos y fiables que necesita. Estos instrumentos se utilizan en todos los campos y sectores, incluidos los de la minería y los metales, el cemento, los productos farmacéuticos, la seguridad de los consumidores y los alimentos, el cumplimiento en cuanto a medio ambiente, la electrónica de alta tecnología, la investigación de materiales, la medicina forense, la geología, la arqueología e incluso la conservación de arte.
Obtenga análisis de elementos cualitativos y cuantitativos a niveles de concentración que van desde subpartes por millón (ppm) hasta concentraciones del 100 %. Por ejemplo, nuestro espectrómetro Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF de sobremesa muestra una alta sensibilidad en la tabla periódica, lo que mejora la precisión y los límites de detección en comparación con las versiones anteriores. Ahora está disponible con un detector de desviación de silicio mejorado (SDD500G) que ofrece avances espectaculares en la sensibilidad de los elementos ligeros, como el flúor, e incluso amplía el rango analítico hasta el carbono. El instrumento viene con un tamaño de haz regulable para tender un puente entre el volumen a granel y el micro XRF sin comprometer los resultados. En aquellas aplicaciones en las que son necesarias resoluciones más altas, la solución perfecta es XRF con dispersión de longitud de onda. Nuestro espectrómetro Thermo Scientific ARL PERFORM'X WDXRF secuencial puede analizar desde el berilio (Be) al americio (Am) en varios tipos de muestras. ARL PERFORM'X también puede medir pequeñas zonas de 0,5 mm y llevar a cabo el mapeo de elementos que quedan definidos gracias a una cámara CCD integrada.
Analice fácilmente una amplia gama de materiales, incluidos sólidos conductores y no conductores, líquidos, polvos sueltos, pastillas prensadas, perlas fundidas, pastas, gránulos y revestimientos. Con nuestros espectrómetros se puede analizar una gran cantidad de tipos de muestras, gracias a la capacidad de optimizar el instrumento para sus necesidades de aplicación específicas. Además, nuestros versátiles instrumentos de última generación son eficaces y fáciles de utilizar, lo que ayuda a los fabricantes e investigadores de una amplia gama de aplicaciones a resolver sus tareas más exigentes.
Aproveche las capacidades de detección superiores y los tiempos de medición excepcionalmente rápidos para agilizar la investigación del laboratorio y el control de procesos. Nuestros instrumentos ofrecen una cuantificación de elementos principales, menores y de trazas en la gama más amplia de muestras, lo que le permite obtener datos de composición en prácticamente cualquier muestra en un tiempo de tan solo 10 a 60 segundos por elemento. El sistema ARL QUANT'X EDXRF gestiona altos índices de recuento con buenas resoluciones, lo que proporciona un rendimiento superior en elementos desde ligeros hasta pesados. Mientras tanto, nuestros espectrómetros WDXRF ofrecen un alto nivel de precisión y repetibilidad gracias a la regulación de la temperatura del espectrómetro y los cristales.
Obtenga un análisis rápido y sencillo de una amplia gama de muestras con una preparación mínima de la muestra. Nuestro instrumento ARL QUANT'X EDXRF permite un análisis rápido y sencillo de muestras incluso irregulares con escasa o nula preparación de muestras, gracias a una selección de grandes cámaras de muestras que permiten el análisis de muestras con una altura de hasta 37 centímetros (14,6 in) y superiores. Además, nuestros instrumentos WDXRF ofrecen métodos de prueba estándar y calibraciones de fábrica en una amplia gama de aplicaciones debido a su extraordinaria sensibilidad y alta resolución. Muchos de nuestros modelos incluyen un cambiador de muestras integrado que permite el análisis automático de lotes de muestras.
Benefíciese con una precisión inigualable en el análisis sin estándares de cualquier muestra con el exclusivo software de análisis Thermo Scientific UniQuant o con QuantAS basados en barridos. El software UniQuant para los análisis XRF sin estándares proporciona un análisis semicuantitativo a cuantitativo de muestras desconocidas mediante una potente metodología basada en parámetros fundamentales y algoritmos patentados para el procesamiento de datos XRF. Si sus muestras son componentes sólidos de varios elementos, polvos prensados con o sin aglutinante, muestras pequeñas en película de soporte, líquidos o muestras en aerosol de filtro, el software UniQuant ofrece una identificación elemental fiable en cuestión de minutos. QuantAS es una herramienta de análisis semicuantitativo fácil de usar para metales, gránulos prensados y líquidos que ofrece porcentajes para 70 elementos en tan solo tres minutos.
Aumente el rendimiento y la repetibilidad de las muestras al mismo tiempo que reduce los costes de producción con un sistema totalmente automatizado que se puede personalizar para satisfacer sus requisitos específicos. Nuestros sistemas automatizados ofrecen la máxima potencia y flexibilidad para el funcionamiento automático y sin supervisión durante todo el día. Las tareas se pueden realizar en paralelo, con muestras introducidas o analizadas mientras se preparan otras muestras. Incluso las muestras más complejas se pueden preparar y analizar en condiciones reproducibles sin intervención del operador, eliminando variables humanas y factores subjetivos.