Search Thermo Fisher Scientific
Neon 转染系统是一种台式电穿孔设备,利用移液器吸头作为电穿孔室高效转染原代细胞和干细胞等哺乳动物细胞。有关使用 Neon 转染系统转染神经细胞的说明如下所述。有关使用 Neon 转染系统的详细说明,请参阅产品随附的手册或下载产品手册。有关各种神经细胞系的培养条件的详细信息,请参阅您所使用的特定细胞系随附的说明。
下表总结了各种神经细胞系(包括神经干细胞)的培养条件。有关这些细胞培养和传代的详细说明,请参阅您所使用的特定细胞系随附的说明。
细胞类型 | 培养基 | 培养条件 |
---|---|---|
人神经干细胞 | 完全 StemPro NSC SFM |
|
人星形胶质细胞 | 完全 GIBCO 星形胶质细胞培养基 |
|
大鼠胎仔神经干细胞 | 完全 StemPro NSC SFM |
|
大鼠原代皮层星形胶质细胞 | 完全 GIBCO 星形胶质细胞培养基* |
|
大鼠神经胶质前体细胞 | 完全 StemPro NSC SFM, 添加 10 ng/mL PDGF-AA |
|
* 为了促进大鼠星形胶质细胞的增殖,您可以使用 20 ng/mL EGF 补充完全 GIBCO 星形胶质细胞培养基(D-MEM,含 1X N-2 补充剂和 10% OneShot FBS)。向人星形胶质细胞培养物中添加 EGF 可促进增殖,但可能会导致形态或表型发生变化。 |
要制备 100 mL 完全 StemPro NSC SFM,请以无菌方式混合下表所列组分。在 4°C 下避光储存时,完全培养基可稳定放置 4 周。
组分 | 浓度 | 用量 |
---|---|---|
KnockOut D-MEM/F-12 | 1X | 97 mL |
GlutaMAX-I 补充剂 | 2 mM | 1 mL |
bFGF | 20 ng/mL | 2 μg |
EGF | 20 ng/mL | 2 μg |
NSC SFM 补充剂 | 2% | 2 mL |
要制备 100 mL 完全 GIBCO NSC SFM,请以无菌方式混合下表所列组分。在 4°C 下避光储存时,完全培养基可稳定放置 2 周。
组分 | 浓度 | 用量 |
---|---|---|
D-MEM | 1X | 89 mL |
N-2 补充剂 | 1X | 1 mL |
FBS | 10% | 10 mL |
注:添加最终浓度为 20 ng/mL 的 EGF 可促进增殖,但也可能导致人星形胶质细胞的形态和表型发生变化。
使用 10 μL Neon 试剂盒,使用此程序在 24 孔板中将质粒 DNA 转染至 hNSC。所有用量和体积均按每孔给出。
细胞类型 | 细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|
人神经干细胞 | 1 × 107 个细胞/mL | 1400 1600 1700 | 20 20 20 | 2 1 1 | 10 μL |
人星形胶质细胞 | 1 × 107 个细胞/mL | 1100 1200 | 30 40 | 1 1 | 10 μL |
大鼠胎仔神经干细胞 | 1 × 107 个细胞/mL | 1300 1500 1600 | 20 10 10 | 2 3 3 | 10 μL |
大鼠原代皮层星形胶质细胞 | 0.5 × 107 个细胞/mL | 1400 1400 1700 | 20 30 20 | 2 1 1 | 10 μL |
大鼠神经胶质前体细胞 | 1 × 107 个细胞/mL | 1300 1500 | 10 20 | 3 1 | 10 μL |
使用 Neon 转染系统并使用 0.5 μg 质粒(编码祖母绿荧光蛋白 (EGFP))转染在 StemPro NSC SFM 完全培养基中培养的 GIBCO 人神经干细胞(货号 N7800-100),参数见下表。转染后 48 小时,通过光学显微镜检查(图 A)和荧光显微镜检查(图 B)对细胞进行分析。
A | B |
![]() | ![]() |
细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | 转染效率 | 活力 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 107 个细胞/mL | 1400 1600 1700 | 20 20 20 | 2 1 1 | 82% 84% 87% | 95% 95% 96% | 10 μL |
使用 Neon 转染装置和 0.5 μg 质粒(编码祖母绿荧光蛋白 (EGFP))转染 GIBCO 人星形胶质细胞(货号 N7805-100);电穿孔后 24 小时,通过光学显微镜检查(图 A)和荧光显微镜检查(图 B)对细胞进行分析。
A | B |
![]() | ![]() |
细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | 转染效率 | 活力 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 107 个细胞/mL | 1100 1200 | 30 40 | 1 1 | 92% 93% | 97% 97% | 10 μL |
使用 Neon 转染装置和 0.5 μg 质粒(编码祖母绿荧光蛋白 (EGFP))转染 GIBCO 大鼠胎仔神经干细胞(货号 N7744-100);电穿孔后 24 小时,通过光学显微镜检查(图 A)和荧光显微镜检查(图 B)对细胞进行分析。
A | B |
![]() | ![]() |
细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | 转染效率 | 活力 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 107 个细胞/mL | 1100 1200 | 30 40 | 1 1 | 92% 93% | 97% 97% | 10 μL |
大鼠原代皮层星形胶质细胞
使用 Neon 转染装置和 0.5 μg 质粒(编码祖母绿荧光蛋白 (EGFP))转染 GIBCO 大鼠原代皮层星形胶质细胞(货号 N7745-100);电穿孔后 24 小时,通过光学显微镜检查(图 A)和荧光显微镜检查(图 B)对细胞进行分析。
A | B |
![]() | ![]() |
细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | 转染效率 | 活力 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 × 107 个细胞/mL | 1400 1400 1700 | 20 30 20 | 2 1 1 | 69% 71% 71% | 87% 89% 90% | 10 μL |
使用 Neon 转染装置和 0.5 μg 质粒(编码祖母绿荧光蛋白 (EGFP))转染 GIBCO 大鼠神经胶质前体细胞(货号 N7746-100);电穿孔后 24 小时,通过光学显微镜检查(图 A)和荧光显微镜检查(图 B)对细胞进行分析。
A | B |
![]() | ![]() |
细胞密度 | 脉冲电压 (V) | 脉冲宽度 (ms) | 脉冲数 | 转染效率 | 活力 | Neon 吸头 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × 107 个细胞/mL | 1300 1500 | 10 20 | 3 1 | 49% 44% | 78% 64% | 10 μL |
有关您的细胞培养和传代的疑难解答提示,请参阅细胞随附的手册。有关 Neon 转染系统的疑难解答提示,请参见下文。
问题 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
连接故障 | 没有插入 Neon 吸头或者 Neon 吸头插入不正确 | 确保如前所述将 Neon 吸头插入 Neon 移液器中。移液器吸头和顶部之间不应有间隙 |
电弧(火花) | Neon 吸头中有气泡 | 吸出样本时避免 Neon 吸头中出现任何气泡。 |
高电压或脉冲长度设置 | 减少电压或脉冲长度设置。 | |
细胞存活率低 | DNA 质量差 |
|
细胞受到条件影响或受损 |
| |
多次使用相同的 Neon 吸头 | 请勿使用相同的电穿孔 Neon 吸头超过 2 次,因为反复应用电脉冲会降低吸头质量并损害其物理完整性。 | |
转染效率较低 | 质粒 DNA 质量差或质粒 DNA 水平较低 |
|
细胞密度不正确 | 使用推荐的细胞密度 1 × 105 个细胞/10 μL/样本(即,1 × 107 个细胞/mL)。 | |
电穿孔参数不正确 | 使用推荐的电压、脉冲宽度和脉冲数。我们建议使用 Neon 装置上的预编程 24 孔优化方案优化电穿孔参数。 | |
支原体污染细胞 | 检测细胞中的支原体污染。从新鲜储备液开始新培养 | |
转染效率不可再现 | 细胞汇合或传代数不一致 | 应始终使用低传代数的细胞并收获汇合水平相当的细胞。 |
多次使用相同的 Neon 吸头或相同的 Neon 管 |
|