下面介绍的程序描述了用悬浮细胞(Jurkat,Raji,THP-1等)研究信号转导的简便方法。在这个程序中,细胞被放入96孔过滤板的孔中,并根据需要对细胞进行刺激。刺激结束时,使用真空管轻轻抽吸,从孔的底部取出细胞培养基。然后用PBS洗涤细胞,抽吸,并通过加入细胞提取缓冲液在孔中溶解细胞。然后使用Invitrogen™ p38MAPK [pTpY180/182] 和 p38MAPK (总) phosphoELISA™ 试剂盒分析细胞提取物。
材料:- 无菌96孔过滤板,1.2微米孔径(Millipore 货号:MSBVS1210)
- 真空管(Whatman 货号:7705-0102)
- PBS,冰冷藏(货号:70013-032)
- 细胞提取缓冲液 (货号: FNN0001)
- 圆周板震荡器(Lab Line 板震荡器,货号:4625-EA)
- p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA™(货号:KHO0061)
- p38 MAPK Total phosphoELISA™ (货号:KHO0071)
细胞提取缓冲液配方:- 10 mM Tris, pH 7.4
- 2 mM Na3VO4
- 100 mM NaCl
- 1% Triton X-100
- 1 mM EDTA
- 10%甘油
- 1 mM EGTA
- 0.1% SDS
- 1 mM NaF
- 0.5%脱氧胆酸盐
- 20 mM Na4P2O7
- 1 mM PMSF (在DMSO中库存0.3 M )
蛋白酶抑制剂片剂(Sigma货号:P-2714),根据制造商指南,以10倍的浓度储存。在每1毫升细胞提取缓冲液添加100微升。
KHO0061,KHO0071,FNN0001,70013032
- 在T75烧瓶中培养细胞至所需的融合度。
- 轻轻倒出或抽吸培养基。
- 加入2-3毫升新鲜温热的胰蛋白酶/EDTA溶液。将烧瓶转移到一个37°C的培养箱中。
- 用温热的PBS清洗。抽吸。
- 5分钟后,轻敲烧瓶侧面,并在显微镜下检查烧瓶,查看爬升。如有必要,将细胞再放回培养箱中5-10分钟,偶尔敲击,直到爬升完成。
- 通过添加5–6毫升完整细胞培养基,快速终止胰蛋白酶反应。
- 将细胞转移到无菌的15毫升锥形试管中。
- 以300×g离心7分钟,收集细胞。
- 倒出上清液。
- 用移液管将10毫升培养基移至各个锥形试管中,并重新悬浮细胞团块,从而清洗细胞。以300 × g离心7分钟,收集细胞。
- 将洗涤过的细胞重新悬浮在完整的细胞培养基中。
- 计数细胞密度。建议使用血细胞计数器。对于大多数应用,细胞密度应调整至25–100 x 104 细胞/毫升细胞培养基。需要注意的是,这个值可能要求针对每个特定应用进行一些优化。在实验开始时,细胞倍增时间是调整细胞密度时要考虑的一个重要因素。
- 将200微升细胞培养物(即50000–200000个细胞)放入无菌96孔过滤板的孔中。将细胞在37°C孵育24小时。滤板被设计成保留颗粒,同时允许液体从滤板底部流出。
- 根据需要刺激细胞。在下面给出的例子中,用20 μg/ml茴香霉素在37°C刺激Jurkat细胞60分钟。
- 刺激结束时,将过滤底板放在真空管上,通过轻轻抽吸,从孔底吸出细胞培养基。
- 将200微升冰冷的PBS移至每个孔中,以清洗细胞。通过轻轻抽吸,从孔底吸出PBS。重复两次,总共三次洗涤。
- 将30微升添加蛋白酶抑制剂的细胞提取缓冲液移至每个孔中。将板放在冰上培养30分钟。
- 上下移液5-6次,以彻底混合每个孔中的容纳物。对于这种应用,需要多通道移液器。此时,已准备好对提取物进行分析。或者,可将提取物储存在 –20°C的过滤板中,以备将来分析。冷冻的板应在冰上解冻,为完成实验做准备。
- 将板放在一个圆周震荡器上混合1分钟。
- 准备phosphoELISA™ 试剂盒。样本孔: 将95微升标准稀释缓冲液(包含在试剂盒中)移至指定用于样本的phosphoELISA™板孔中。将5微升细胞提取物从过滤板转移到板的样本孔中。将板放在圆周震荡器上,充分混合孔中的内容物。
- 标准孔: 按照实验方案中的指示准备标准液,并用移液管移至指定的孔中。
- 按照实验方案的指示完成phosphoELISA™实验。
图1中显示的结果是用p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA™ (货号:KHO0061)获得的。数据清楚地表明,茴香霉素处理增加了苏氨酸180和酪氨酸182处p38 MAPK的磷酸化水平。图1中显示的数据还显示,用该试剂盒测量的p38 MAPK [pTpY180/182]的量与种入过滤底板孔中的细胞数量成正比。图2中显示的结果是用p38 MAPK Total phosphoELISA™(货号:KHO0071)获得的。该试剂盒旨在使p38 MAPK磷酸化状态正常化。图2中显示的数据表明,茴香霉素处理对细胞裂解物中测定的p38 MAPK总量没有影响,表明茴香霉素通过增强磷酸化状态增加p38 MAPK [pTpY180/182](图1),而不是改变总p38 MAPK水平。提供的数据还表明,使用该试剂盒测量的总 p38 MAPK 数量与种入过滤底板孔中的细胞数量成正比。
![p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA™ kit](/content/dam/LifeTech/migration/en/images/ics-organized/references/protocols/data-chart/275.par.98159.image.275.236.1.p38-mapk--ptpy180-182--phosphoelisa--kit-gif.gif)
|
| 图1. p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA™ 试剂盒。茴香霉素处理的Jurkat细胞增加了p38 MAPK [pTpY180/182]磷酸化水平。 |
 |
| 图2. p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA™ 试剂盒。Jurkat 细胞的茴香霉素处理不会改变 p38 MAPK(总)表达的水平。 |
F-1028-BN-pELISA US 1006 2006年6月6日