Search Thermo Fisher Scientific
遗传分析技术已经彻底改变了微生物学和传染病研究,扩展了我们对微生物多样性及其在病理机制中的意义的认识。Thermo Fisher Scientific 提供了广泛的遗传分析技术,比传统的微生物培养技术更快地识别、检测和表征微生物。
我们的下一代测序(NGS)优化平台、毛细管电泳 Sanger 测序、实时 PCR 和微阵列技术提供了高效的分析病毒、细菌和真菌的方法。这些技术也被用来研究人类对微生物的反应。最终使我们能更好地理解宿主与病原体互作机制,从而能更好地预防和治疗传染病。
Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪,对细菌和真菌的鉴定的准确性和快速性是史无前例的。基于多年的分子专业知识,这个易于使用的平台可以实现基于 16S rRNA 基因的准确基因型细菌鉴定,以及基于 26S rRNA 基因 D2 区域的准确基因型真菌鉴定。使用简单的工作流和高通量功能,您可以在不到五个小时的时间内获得准确的结果。
了解更多关于Applied Biosystems MicroSEQ Rapid Microbial Identification System的信息
我们新近发布的使用实时 PCR 方案检测泌尿道微生物群(UTM),从接收样本到获得结果这一工作流程,仅需 5 个小时。。此外,与基于培养的方法相比,该方法检测尿路病原体的准确性提高了 25%。临床验证数据显示,与尿液标本培养相比,实时 PCR 检测出 97%的样本有尿路病原菌存在,而培养检测到的含病原菌的样本仅占 71%。
了解更多关于实时 PCR 检测泌尿道微生物群(UTM)的信息
斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的 Muhammad Asghar 博士在网络研讨会“传染病加速适应负荷和生物衰老”中介绍了与衰老相关的细胞机制,以及如何使用实时 PCR 研究慢性无症状疟疾感染对端粒退化的影响。
临床研究样本的转录组分析通常用于发现疾病生物标志物。然而,由于可提取的 RNA 有限,血液、FFPE 和粪便样本的研究面临着挑战。在这个网络研讨会上,Mark Manary 博士和 Sean Diehl 博士描述了如何用高性能阵列技术检测粪便(>95%的细菌RNA)中的人类转录组。他们发现环境肠功能障碍的生物标志物,这是发展中国家发育迟缓的主要原因。总的来说,这种方法有助于研究微生物组或微生物感染对肠道疾病的影响。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。