Search Thermo Fisher Scientific
在今天的多种族社会中,以前认为只限于特定族裔群体的一些遗传疾病越来越多地出现在更广泛的人群中。NGS 能够通过可扩展、经济高效的解决方案在不同祖先和地理区域中对最广泛的疾病进行快速携带者筛查研究。
通过赛默飞世尔科技的综合解决方案在您的实验室中实施泛种族的扩展性携带者筛查 (ECS) 研究,包括用于 Ion GeneStudio S5 系统的 Ion Torrent CarrierSeq ECS 试剂盒和 Carrier Reporter 软件。 此基于下一代测序 (NGS) 的端到端解决方案包含经过严格设计的一系列遗传分析靶向内容物、用于实现极佳性能的优化试剂以及简化执行的直观数据分析软件工具,即使在 NGS 新手实验室中也是如此。
应用指南:加快您的实验室的全面扩展性携带者筛查研究
用于检测 X 染色体脆性X智力障碍(FMR1)基因中 CGG 重复的 CarrierMax FMR1 试剂盒
使用 Ion Torrent CarrierSeq ECS 的
扩展性携带者筛查临床研究
Bruno Coprski
巴西 Igenomix 的 IVF 主管
CNV 检测是遗传疾病的遗传分析的重要部分。但是,对于 NGS 测定试剂盒而言,检测多种最严重但普遍的疾病的遗传变异极具挑战性。我们的算法经过优化,以克服因伪基因、旁系同源或相关同源问题而出现的变异检出困难。 建议通过正交检测方法确认结果。
未找到与您输入条件相匹配的记录
疾病研究领域 | 基因 | CNV 靶标 |
---|---|---|
Achalasia-Addisonianism-Alacrima(三联A)综合症 | AAAS | CNV |
斑色鱼鳞癣 | ABCA12 | CNV |
斯特格病变1型 | ABCA4 | CNV |
进行性家族性肝内胆汁淤积症2型 | ABCB11 | CNV |
进行性家族性肝内胆汁淤积症3型 | ABCB4 | CNV |
弹性假黄瘤 | ABCC6 | CNV |
ABCC8 连带家族性胰岛功能亢进 | ABCC8 | CNV |
X 连锁肾上腺脑白质营养不良 | ABCD1 | CNV |
ACAD9 相关线粒体复合体 I 缺乏症 | ACAD9 | CNV |
中链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 | ACADM | CNV |
短链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 | ACADS | CNV |
短/支链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 | ACADSB | CNV |
极长链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 | ACADVL | CNV |
β-酮硫解酶缺乏症 | ACAT1 | CNV |
酰基辅酶 A 氧化酶 I 缺乏症 | ACOX1 | CNV |
联合丙二酸和甲基丙二酸尿症 | ACSF3 | CNV |
ADA 连带重症综合性免疫缺陷 | ADA | CNV |
埃勒斯-当洛综合征 VIIC 型 | ADAMTS2 | CNV |
双侧额叶多小脑回畸形 | ADGRG1 | CNV |
天冬氨酰葡萄糖胺尿症 | AGA | CNV |
肝糖原累积症 III 型 (Cori/Forbes) | AGL | CNV |
肢根点状软骨发育不全3型 | AGPS | CNV |
原发性高草酸尿症1型 | AGXT | CNV |
身免疫性多内分泌腺病综合征 I 型 | AIRE | CNV |
舍格伦-拉松综合征 | ALDH3A2 | CNV |
吡哆醇依赖性癫痫 | ALDH7A1 | CNV |
遗传性果糖不耐受 | ALDOB | CNV |
先天性糖基化障碍 1C 型 | ALG6 | CNV |
Alström 综合征 | ALMS1 | CNV |
ALPL 相关低碱性磷酸酶血症 | ALPL | CNV |
米勒管永存综合征1型 | AMH | CNV |
米勒管永存综合征2型 | AMHR2 | CNV |
AMT 连带甘氨酸脑病 | AMT | CNV |
智力障碍、肠病、耳聋、周围神经病变、鱼鳞癣和皮肤角化病 (MEDNIK) | AP1S1 | CNV |
AQP2 连带家族性肾性尿崩症 | AQP2 | CNV |
X 连锁雄激素不敏感综合征 | AR | CNV |
精氨酸酶缺乏症 | ARG1 | CNV |
ARSA 连带异染性脑白质营养不良 | ARSA | CNV |
黏多糖贮积症 VI 型 (Maroteaux-Lamy) | ARSB | CNV |
精氨琥珀酸裂解酶缺乏症 | ASL | CNV |
天冬酰胺合成酶缺乏症 | ASNS | CNV |
海绵状脑白质营养不良 | ASPA | CNV |
瓜氨酸血症1型 | ASS1 | CNV |
共济失调性毛细血管扩张症 | ATM | CNV+ |
ATP6V1B1 连带肾小管酸中毒和耳聋 | ATP6V1B1 | CNV |
X 连锁毛发扭结综合征 | ATP7A | CNV |
威尔逊病 | ATP7B | CNV |
进行性家族性肝内胆汁淤积症1型 | ATP8B1 | CNV |
X 连锁 α-地中海贫血智力障碍综合征 | ATRX | CNV |
巴尔得-别德尔综合征1型 | BBS1 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征10型 | BBS10 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征12型 | BBS12 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征2型 | BBS2 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征4型 | BBS4 | CNV+ |
巴尔得-别德尔综合征9型 | BBS9 | CNV |
假胆碱酯酶缺乏 | BCHE | CNV |
枫糖尿病 1A 型 | BCKDHA | CNV |
枫糖尿病 1B 型 | BCKDHB | CNV |
GRACILE 综合征 | BCS1L | CNV |
布卢姆综合征 | BLM | CNV |
范科尼贫血 J 组 | BRIP1 | CNV |
Bartter 综合征 4a 型 | BSND | CNV |
生物素酶缺乏症 | BTD | CNV |
X 连锁单一性生长激素缺乏症 III 型 | BTK | CNV |
Desbuquois 发育不良1型 | CANT1 | CNV |
肢带型肌营养不良 2A 型 | CAPN3 | CNV |
儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速 | CASQ2 | CNV |
CBS 连带高胱氨酸尿 | CBS | CNV |
常染色体隐性智力障碍3型 | CC2D1A | CNV+ |
尤塞氏综合症 1D 型 | CDH23 | CNV |
Leber 先天性黑朦 CEP290 型 | CEP290 | CNV |
视网膜色素变性26型 | CERKL | CNV |
囊性纤维化 | CFTR | CNV+ |
X 连锁无脉络膜症 | CHM | CNV |
CHRNE 连带先天性肌无力综合征 | CHRNE | CNV |
Escobar 综合征 | CHRNG | CNV |
CIITA 连带裸淋巴细胞综合征 | CIITA | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病3型 | CLN3 | CNV+ |
神经元蜡样脂褐质沉积病5型 | CLN5 | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病6型 | CLN6 | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病8型(亦称为北方癫痫型) | CLN8 | CNV |
尤塞氏综合症3型 | CLRN1 | CNV |
CNGA3 连带色盲 | CNGA3 | CNV |
CNGB3 连带色盲 | CNGB3 | CNV |
纤维软骨增生症2型 | COL11A2 | CNV |
COL4A3 连带 Alport 综合征 | COL4A3 | CNV |
COL4A4 连带 Alport 综合征 | COL4A4 | CNV |
X 连锁 Alport 综合征 | COL4A5 | CNV |
COL7A1 连带营养不良性大疱性表皮松解症 | COL7A1 | CNV |
氨甲酰磷酸合成酶 I 缺乏症 | CPS1 | CNV |
肉碱棕榈酰转移酶 IA 缺乏症 | CPT1A | CNV |
肉碱棕榈酰转移酶 II 缺乏症 | CPT2 | CNV |
Leber 先天性黑朦8型 | CRB1 | CNV |
胱氨酸病 | CTNS | CNV+ |
帕皮永-勒菲弗综合征 | CTSC | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病10型(CLN10 病) | CTSD | CNV |
致密性骨发育不全 | CTSK | CNV |
CYBA 连带原发性慢性肉芽肿病 | CYBA | CNV |
X 连锁原发性慢性肉芽肿病 | CYBB | CNV |
先天性肾上腺增生症,11-β-羟化酶缺乏症 | CYP11B1 | CNV |
醛固酮合酶缺乏症 | CYP11B2 | CNV |
先天性肾上腺增生症,17-α-羟化酶缺乏症 | CYP17A1 | CNV |
芳香化酶缺乏症 | CYP19A1 | CNV |
先天性青光眼 | CYP1B1 | CNV |
先天性肾上腺增生症,21-羟化酶缺乏症 | CYP21A2 | SC |
脑腱性黄瘤症 | CYP27A1 | CNV |
维生素 D 依赖性佝偻病 1A 型 | CYP27B1 | CNV |
枫糖尿病 2 型 | DBT | CNV |
重症联合免疫缺陷阿萨巴斯卡型 | DCLRE1C | CNV |
着色性干皮症 E 组 | DDB2 | CNV |
小头-小颌-并趾综合征 | DHCR7 | CNV |
视网膜色素变性59型 | DHDDS | CNV |
X 连锁先天性角化不良症 | DKC1 | CNV |
二氢硫辛酰胺脱氢酶缺乏症 | DLD | CNV |
杜显/贝克肌肉萎缩症 | DMD | CNV+ |
原发性纤毛运动障碍3型 | DNAH5 | CNV |
原发性纤毛运动障碍1型 | DNAI1 | CNV |
原发性纤毛运动障碍9型 | DNAI2 | CNV |
原发性纤毛运动障碍16型 | DNAL1 | CNV |
DOK7 连带先天性肌无力综合征 | DOK7 | CNV |
双氢嘧啶脱氢酶缺乏症 | DPYD | CNV |
肢带型肌营养不良 2B 型 | DYSF | CNV |
X 连锁少汗性外胚叶发育不全 | EDA | CNV |
少汗性外胚叶发育不全 | EDAR | CNV |
Wolcott-Rallison 综合征 | EIF2AK3 | CNV |
白质消融性白质脑病 | EIF2B5 | CNV |
X 连锁埃默里-德赖弗斯肌营养不良1型 | EMD | CNV |
着色性干皮症 D 组 | ERCC2 | CNV |
着色性干皮症 B 组 | ERCC3 | CNV |
着色性干皮症 F 组 | ERCC4 | CNV |
着色性干皮症 G 组 | ERCC5 | CNV |
科凯恩综合征 B 型 | ERCC6 | CNV |
科凯恩综合征 A 型 | ERCC8 | CNV |
罗伯特综合征 | ESCO2 | CNV |
戊二酸血症 2A 型 | ETFA | CNV |
戊二酸血症 2B 型 | ETFB | CNV |
戊二酸血症 2C 型 | ETFDH | CNV |
乙基丙二酸脑病 | ETHE1 | CNV |
EVC 连带埃利伟综合征 | EVC | CNV |
EVC2 连带埃利伟综合征 | EVC2 | CNV |
脑桥小脑发育不全 1B 型 | EXOSC3 | CNV |
视网膜色素变性25型 | EYS | CNV |
因子 XI 缺乏症 | F11 | CNV |
凝血酶原缺乏症 | F2 | CNV |
甲型血友病 | F8 | CNV |
乙型血友病 | F9 | CNV |
酪氨酸血症 I 型 | FAH | CNV |
视网膜色素变性28型 | FAM161A | CNV |
范科尼贫血 A 组 | FANCA | CNV+ |
范科尼贫血 C 组 | FANCC | CNV+ |
范科尼贫血 G 组 | FANCG | CNV |
延胡索酶缺乏症 | FH | CNV |
肢带型肌营养不良 2I 型 | FKRP | CNV |
FKTN 连带 Walker-Warburg 综合征 | FKTN | CNV |
肝糖储积症 IA 型 | G6PC | CNV |
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症 | G6PD | CNV |
肝糖原累积症 II 型(Pompe 病) | GAA | CNV+ |
克拉伯病 | GALC | CNV+ |
半乳糖表异构酶缺乏 | GALE | CNV |
半乳糖激酶缺乏症(II 型半乳糖血症) | GALK1 | CNV |
黏多糖贮积症 IVA 型 | GALNS | CNV |
高磷血症家族性肿瘤样钙质沉着症 | GALNT3 | CNV |
半乳糖血症 | GALT | CNV+ |
胍基乙酸甲基转移酶缺乏症 | GAMT | CNV |
戈谢病 | GBA | CNV |
肝糖储积症 IV 型 | GBE1 | CNV |
戊二酸血症1型 | GCDH | CNV |
多巴反应性肌张力障碍 | GCH1 | CNV |
软骨形成不全 | GDF5 | CNV |
联合性氧化磷酸化缺乏症1型 | GFM1 | CNV |
单一性生长激素缺乏症 IA/II 型 | GH1 | CNV+ |
单一性生长激素缺乏症 IB 型 | GHRHR | CNV |
伴有耳聋的 X 连锁夏科-马里-图思病 | GJB1 | CNV |
非综合征型耳聋(亦称为 connexin 26) | GJB2 | CNV+ |
进行性可变性红斑皮肤角化症 | GJB3 | CNV |
非综合征型耳聋(亦称为 connexin 30) | GJB6 | CNV+ |
法布瑞病 | GLA | CNV+ |
黏多糖贮积症 IVB/GM1 型,神经节苷脂贮积病 | GLB1 | CNV |
GLDC 连带甘氨酸脑病 | GLDC | CNV |
致死性先天性挛缩综合征1型 | GLE1 | CNV |
包涵体肌病 2 型 | GNE | CNV |
粘脂贮积病 II/IIIA 型 | GNPTAB | CNV |
黏脂贮积症 III γ 型 | GNPTG | CNV |
黏多糖贮积症 IIID 型 (Sanfilippo D) | GNS | CNV |
老年性皮肤骨化病 | GORAB | CNV |
巨血小板综合征 A2 型 | GP1BA | CNV |
巨血小板综合征 B 型 | GP1BB | CNV |
巨血小板综合征 C 型 | GP9 | CNV |
原发性高草酸尿症2型 | GRHPR | CNV |
Leber 先天性黑朦1型 | GUCY2D | CNV |
黏多糖贮积症 VII 型 | GUSB | CNV |
长链 3-羟酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 | HADHA | CNV |
三功能蛋白缺乏症 | HADHB | CNV |
HAX1 连带先天性粒细胞缺乏症 | HAX1 | CNV |
α-地中海贫血 | HBA1 | SC |
α-地中海贫血 | HBA2 | SC |
β-血红蛋白病 | HBB | CNV+ |
戴萨克斯氏病 | HEXA | CNV+ |
桑德霍夫病 | HEXB | CNV |
血色沉着症1型 | HFE | CNV |
血色沉着症 2A 型 | HFE2 | CNV |
黑尿病 | HGD | CNV |
黏多糖贮积症 IIIC 型 (Sanfilippo C) | HGSNAT | CNV |
全羧化酶合成酶缺乏症 | HLCS | CNV |
3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 裂解酶缺乏症 | HMGCL | CNV |
血红素氧合酶-1 缺乏症 | HMOX1 | CNV |
原发性高草酸尿症3型 | HOGA1 | CNV |
酪氨酸血症3型 | HPD | CNV |
Hermansky-Pudlak 综合征1型 | HPS1 | CNV |
Hermansky-Pudlak 综合征3型 | HPS3 | CNV |
Hermansky-Pudlak 综合征4型 | HPS4 | CNV |
17-β-羟基类固醇脱氢酶3型缺乏症 | HSD17B3 | CNV |
D-双功能蛋白缺乏症 | HSD17B4 | CNV |
3-β-羟基类固醇脱氢酶II型缺乏症 | HSD3B2 | CNV |
水致死综合征 | HYLS1 | CNV |
黏多糖贮积症 II 型(亨特综合征) | IDS | CNV |
黏多糖贮积症 I 型(亨特综合征) | IDUA | CNV |
家族性自主神经异常(IKBKAP 或 ELP1) | IKBKAP | CNV |
X 连锁重症综合性免疫缺陷 | IL2RG | CNV |
血小板无力症 | ITGB3 | CNV+ |
异戊酸血症 | IVD | CNV |
KCNJ11 连带先天性高胰岛素症 | KCNJ11 | CNV |
LAMA2 连带肌营养不良症 | LAMA2 | CNV |
LAMA3 连带 Herlitz 型交界性大疱性表皮松解症 | LAMA3 | CNV |
LAMB3 连带 Herlitz 型交界性大疱性表皮松解症 | LAMB3 | CNV |
LAMC2 连带 Herlitz 型交界性大疱性表皮松解症 | LAMC2 | CNV |
Leber 先天性黑朦 LCA5 型 | LCA5 | CNV |
LDLR 连带家族性高胆固醇血症 | LDLR | CNV |
LDLRAP1 连带家族性高胆固醇血症 | LDLRAP1 | CNV |
Leydig 细胞发育不良 | LHCGR | CNV |
Stuve-Wiedemann 综合征 | LIFR | CNV |
溶酶体酸性脂肪酶缺乏症 | LIPA | CNV |
羊毛状发/少毛综合征 | LIPH | CNV |
常染色体隐性耳聋77型 | LOXHD1 | CNV |
脂蛋白脂肪酶缺乏症 | LPL | CNV |
法国-加拿大型 Leigh 综合征 | LRPPRC | CNV |
Chidiak-Higashi 综合征 | LYST | CNV |
α-甘露糖苷症 | MAN2B1 | CNV |
高甲硫氨酸血症 | MAT1A | CNV |
3-甲基巴豆酰辅酶 A 羧化酶1型缺乏症 | MCCC1 | CNV |
3-甲基巴豆酰辅酶 A 羧化酶2型缺乏症 | MCCC2 | CNV |
粘脂贮积病 IV 型 | MCOLN1 | CNV+ |
RETT 综合征 | MECP2 | CNV |
出生后进行性小头畸形,伴有癫痫和脑萎缩 | MED17 | CNV |
家族性地中海热综合征 | MEFV | CNV |
MESP2 连带脊柱后凸性变性 | MESP2 | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病7型 | MFSD8 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征6型 | MKKS | CNV |
梅克尔–格鲁贝尔综合征1型 | MKS1 | CNV |
巨脑性白质脑病伴皮层下囊肿 | MLC1 | CNV |
丙二酰辅酶 A 脱羧酶缺乏症 | MLYCD | CNV |
MMAA 连带甲基丙二酸尿症 | MMAA | CNV |
MMAB 连带甲基丙二酸尿症 | MMAB | CNV |
甲基丙二酸尿症和高胱胺酸尿症 cblC 型 | MMACHC | CNV |
甲基丙二酸尿症和高胱胺酸尿症 cblD 型 | MMADHC | CNV |
钼辅脢缺乏症 | MOCS1 | CNV |
先天性糖基化障碍 1B 型 | MPI | CNV |
先天性无巨核细胞性血小板减少症 | MPL | CNV |
MPV17 连带肝脑线粒体 DNA 缺失综合征 | MPV17 | CNV |
共济失调毛细血管扩张1型 | MRE11 | CNV |
MTHFR 缺乏导致的高胱胺酸尿症 | MTHFR | CNV |
X 连锁肌小管肌病 | MTM1 | CNV |
高胱胺酸尿症 cblE 型 | MTRR | CNV |
无 β 脂蛋白血症 | MTTP | CNV |
甲基丙二酸血症 Mut(0) 型 | MUT | CNV |
常染色体隐性耳聋3型 | MYO15A | CNV |
尤塞氏综合症 1B 型 | MYO7A | CNV |
黏多糖贮积症 IIIB 型 (Sanfilippo B) | NAGLU | CNV |
N-乙酰谷氨酸合成酶缺乏症 | NAGS | CNV |
Nijmegen 断裂综合征 | NBN | CNV |
夏科-马里-图思病 4D 型 | NDRG1 | CNV |
NDUFAF5 连带线粒体复合体 I 缺乏症 | NDUFAF5 | CNV |
线粒体复合体 I 缺乏症 | NDUFS4 | CNV |
NDUFS6 连带线粒体复合体 I 缺乏症 | NDUFS6 | CNV |
NEB 连带杆状体肌病 | NEB | CNV+ |
涎酸酶缺乏症 | NEU1 | CNV |
复发性葡萄胎 | NLRP7 | CNV |
尼曼-匹克氏病 C1/D 型 | NPC1 | CNV |
尼曼-匹克氏病 C2 型 | NPC2 | CNV |
幼年性肾痨 | NPHP1 | CNV |
先天性芬兰肾病 | NPHS1 | CNV |
类固醇抵抗性肾病综合征 | NPHS2 | CNV |
X 连锁先天性肾上腺增生症 | NR0B1 | CNV |
增强型 S-斯昆综合征 | NR2E3 | CNV |
先天性无痛无汗症 (CIPA) | NTRK1 | CNV |
鸟氨酸转氨酶缺乏症 | OAT | CNV |
X 连锁 Lowe 综合征 | OCRL | CNV |
Costeff 综合征(3-甲基戊二酸尿症3型) | OPA3 | CNV |
鸟氨酸氨甲酰基转移酶缺乏症 | OTC | CNV |
苯基酮尿症 | PAH | CNV+ |
泛酸激酶依赖型神经退行性疾病 | PANK2 | CNV |
丙酮酸酸羧化酶缺乏症 | PC | CNV |
PCCA 连带丙酸血症 | PCCA | CNV |
PCCB 连带丙酸血症 | PCCB | CNV |
尤塞氏综合症 1F 型 | PCDH15 | CNV+ |
X 连锁丙酮酸去氢酶复合体缺乏症 | PDHA1 | CNV |
PDHB 连带丙酮酸去氢酶复合体缺乏症 | PDHB | CNV |
脯肽酶缺乏症 | PEPD | CNV |
细胞色素 c 氧化酶缺乏症 | PET100 | CNV |
过氧化物酶体生物发生缺陷病 1A 型 (Zellweger) | PEX1 | CNV |
过氧化物酶体生物发生缺陷病 6A 型 (Zellweger) | PEX10 | CNV |
过氧化物酶体生物发生缺陷病 3A 型 (Zellweger) | PEX12 | CNV |
过氧化物酶体生物发生缺陷病 5A 型 (Zellweger) | PEX2 | CNV |
过氧化物酶体生物发生缺陷病 4A 型 (Zellweger) | PEX6 | CNV |
肢根点状软骨发育不全1型 | PEX7 | CNV |
肝糖储积症 VII 型 | PFKM | CNV |
磷酸甘油酸脱氢酶缺乏症 | PHGDH | CNV |
发性先天性异常-张力减退-痉挛综合征1型 | PIGN | CNV |
染色体隐性多囊性肾脏疾病 | PKHD1 | CNV |
婴儿神经轴索营养不良1型 | PLA2G6 | CNV |
PMM2 连带先天性糖基化障碍 1A 型 | PMM2 | CNV |
5-磷酸吡哆醛依赖性癫痫 | PNPO | CNV |
POLG 连带疾病 | POLG | CNV |
着色性干皮症变异 | POLH | CNV |
POMGNT1 连带的肌肉-眼-脑病 | POMGNT1 | CNV |
细胞色素 P450 氧化还原酶缺乏症 | POR | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病1型 | PPT1 | CNV |
先天性肌无力综合征22型 | PREPL | CNV+ |
垂体激素联合缺乏症2型 | PROP1 | CNV |
X 连锁 Arts 综合征 | PRPS1 | CNV |
PSAP 连带异染性脑白质营养不良 | PSAP | CNV |
6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶 (PTPS) 缺乏型 | PTS | CNV |
线粒体肌病和铁粒幼细胞性贫血 (MLASA1) | PUS1 | CNV |
肝糖原累积症 V 型(McArdle 病) | PYGM | CNV |
Carpenter 综合征 | RAB23 | CNV |
RAG1 连带新生儿联合免疫缺陷病 | RAG1 | CNV |
RAG2 连带新生儿联合免疫缺陷病 | RAG2 | CNV |
RAPSN 连带先天性肌无力综合征 | RAPSN | CNV |
RARS2 连带脑桥小脑发育不全1型和6型 | RARS2 | CNV |
Leber 先天性黑朦 RDH12 型 | RDH12 | CNV |
RLBP1 连带视网膜营养不良 | RLBP1 | CNV |
软骨毛发发育不良 | RMRP | CNV |
RNASEH2C 连带 Aicardi-Goutieres 综合征 | RNASEH2C | CNV |
Leber 先天性黑朦2型 | RPE65 | CNV |
RPGRIP1L 连带纤毛运动障碍 | RPGRIP1L | CNV |
X 连锁青年性视网膜劈裂症 | RS1 | CNV |
RTEL1 连带先天性角化不良症 | RTEL1 | CNV |
常染色体隐性遗传性痉挛性共济失调 | SACS | CNV |
MIRAGE 综合症 | SAMD9 | CNV |
Aicardi-Goutires 综合征 | SAMHD1 | CNV+ |
Shwachman-Diamond 综合征 | SBDS | CNV |
脑桥小脑发育不全 2D 型 | SEPSECS | CNV |
α-1-抗胰蛋白酶缺乏症 | SERPINA1 | CNV |
肢带型肌营养不良 2D 型 | SGCA | CNV |
肢带型肌营养不良 2E 型 | SGCB | CNV |
肢带型肌营养不良 2F 型 | SGCD | CNV |
肢带型肌营养不良 2C 型 | SGCG | CNV |
黏多糖贮积症 IIIA 型 (Sanfilippo A) | SGSH | CNV |
Gitleman 综合征 | SLC12A3 | CNV |
胼胝体发育不全伴周围神经病变(Andermann 综合征) | SLC12A6 | CNV |
唾液酸贮积病 | SLC17A5 | CNV |
巨幼细胞性贫血综合征 | SLC19A2 | CNV |
肉碱缺乏症 | SLC22A5 | CNV |
瓜氨酸血症 II 型 | SLC25A13 | CNV |
高鸟胺酸血症-高氨血症-高瓜胺酸血 (HHH) 症候群 | SLC25A15 | CNV |
肉碱-酰基肉碱移位酶缺乏症 | SLC25A20 | CNV |
软骨成长不全 1B 型 | SLC26A2 | CNV |
先天性氯性腹泻 | SLC26A3 | CNV |
彭德莱综合征 | SLC26A4 | CNV |
自闭症谱系、癫痫和关节挛缩 | SLC35A3 | CNV |
肝糖储积症 IB 型 | SLC37A4 | CNV |
肠病变性肢端皮肤炎 | SLC39A4 | CNV |
胱氨酸尿症 A 型 | SLC3A1 | CNV+ |
眼皮肤白化病4型 | SLC45A2 | CNV |
角膜营养不良与感觉性耳聋 | SLC4A11 | CNV |
肌酸转运体蛋白缺乏症(X 连锁大脑肌酸缺乏综合征1型) | SLC6A8 | CNV |
赖氨酸尿蛋白不耐受症 | SLC7A7 | CNV |
胱氨酸尿症 B 型 | SLC7A9 | CNV |
Schimke 免疫-骨发育不良 | SMARCAL1 | CNV |
脊髓性肌萎缩症 | SMN1 | SC |
尼曼-匹克氏病 A/B 型 | SMPD1 | CNV |
5-α 还原酶缺乏症 | SRD5A2 | CNV |
GM3 合合酶缺乏症 | ST3GAL5 | CNV |
脂质先天性肾上腺增生症 | STAR | CNV |
常染色体隐性耳聋16型 | STRC | CNV+ |
线粒体 DNA 缺失综合征5型(有或没有甲基丙二酸尿症的脑病型) | SUCLA2 | CNV |
多种硫酸酯酶缺乏症 | SUMF1 | CNV |
Leigh 综合征 | SURF1 | CNV |
酪氨酸血症 II 型 | TAT | CNV |
TCIRG1 连带婴儿恶性石骨硬化症 | TCIRG1 | CNV |
遗传性痉挛性截瘫49型 | TECPR2 | CNV |
TFR2 连带血色沉着症3型 | TFR2 | CNV |
层状鱼鳞病1型 | TGM1 | CNV |
TH 连带 Segawa 综合征 | TH | CNV |
常染色体显性36型与常染色体隐性7型耳聋 | TMC1 | CNV |
朱伯特症候群2型/梅克尔综合征2型 | TMEM216 | CNV |
先天性甲状腺功能减低症 | TPO | CNV |
神经元蜡样脂褐质沉积病2型 | TPP1 | CNV |
TREX1 连带 Aicardi-Goutieres 综合征 | TREX1 | CNV |
巴尔得-别德尔综合征11型 | TRIM32 | CNV |
Mulibrey nanism 综合征 | TRIM37 | CNV |
TRMU 连带急性婴儿肝衰竭 | TRMU | CNV |
脑桥小脑发育不全 | TSEN54 | CNV |
联合性氧化磷酸化缺乏症3型 | TSFM | CNV |
先天性甲状腺功能减低症 | TSHB | CNV |
先天性甲状腺功能减低症1型 | TSHR | CNV |
发-肝-肠综合症 | TTC37 | CNV |
家族性扩张型心肌病 | TTN | CNV |
伴维生素 E 缺乏共济失调 | TTPA | CNV |
线粒体神经胃肠脑肌病 (MNGIE) | TYMP | CNV |
眼皮肤白化病1型 | TYR | CNV |
眼皮肤白化病3型 | TYRP1 | CNV |
Crigler-Najjar 综合征 | UGT1A1 | CNV |
β-脲基丙酸酶缺乏 | UPB1 | CNV |
尤塞氏综合症 1C 型 | USH1C | CNV |
尤塞氏综合症 2A 型 | USH2A | CNV+ |
舞蹈症-棘红细胞增多症 | VPS13A | CNV+ |
科恩综合征 | VPS13B | CNV |
VPS45 连带先天性粒细胞缺乏症 | VPS45 | CNV |
脑桥小脑发育不全 2E 型 | VPS53 | CNV |
脑桥小脑发育不全 1A 型 | VRK1 | CNV |
VSX2 连带无眼症/小眼症 | VSX2 | CNV |
血管性血友病 | VWF | CNV |
X 连锁 Wiskott-Aldrich 氏症候群 | WAS | CNV |
进行性假性类风湿性骨发育不良症 | WISP3 | CNV |
牙-甲-皮肤发育不良/Schopf-Schulz-Passarge 综合征 | WNT10A | CNV |
Werner 综合征 | WRN | CNV |
着色性干皮症 A 组 | XPA | CNV |
着色性干皮症 C 组 | XPC | CNV |
痉挛性截瘫15型 | ZFYVE26 | CNV |
CarrierSeq ECS 试剂盒试剂经过优化,开箱即可配合使用(图2)。通过使用 Ion Chef 和 Ion GeneStudio S5 系统进行模板制备和测序以及使用一套软件程序进行数据分析,CarrierSeq ECS 试剂盒为携带者筛查研究提供无缝的工作流程。
图2.简化的32样品工作流程——从基因组 DNA 到变异检出的周转时间短。
Ion Torrent CarrierSeq ECS 检测组合基于 Ion AmpliSeq 技术。
总时间:8小时(32个样品)
实操时间:120分钟
使用预包装的即用型试剂盒实现自动化。
总时间:14.5小时
实操时间:15分钟
预包装的试剂盒可实现快速、简单的设置。两种 Ion 芯片试剂盒可供选择,可满足不同通量需求。
总时间:6小时
每个芯片的测序:2.75小时
实操时间:15分钟
可定制的分析和报告选项,将数据快速转化为结果。
总时间:4-16.5 小时(取决于仪器计算能力)
总时间:2小时 (Ion Reporter)
实操时间:5分钟
在文库制备中,CarrierSeq ECS 试剂盒采用全球公认的卓越 Ion AmpliSeq 技术——适用于靶向 NGS 的快速、简单、基于扩增子的富集方法。此专有、经验证的技术将数千个引物对合并到单个 PCR 反应中,以便可靠、一致地制备文库。
CarrierSeq ECS 试剂盒采用每张芯片4或16个样品的规格提供(每次运行使用8或32个样品)。单个系统的可变通量简化了增加携带者筛查研究或从外包到内部平台的途径。
Carrier Reporter 软件可根据 ClinVar、专有数据库和美国医学遗传学和基因组学学院 (ACMG) 预测的致病指南按照致病性对携带者变异自动分类。它还使用户能够根据用户定义的指导自定义变异分类。此直观的软件界面显示:测序 QC 信息、带通知图标的携带者结果以简化审核流程以及参考网络链接以查看支持性变异检出证据。此外,定制后,Carrier Reporter 还可仅分析和报告感兴趣的变异和基因。
图3.简单的生物信息学工作流程。
在浏览器内规划、监测和跟踪您的运行情况,同时检查测序运行的质量和准确性。
通过预配置的可定制工作流程鉴别 SNV、插入缺失和 CNV 等变异,灵活地适合任何经验水平的用户。
根据 ACMG 和 ClinVar 指南按照致病性对变异进行分类。定制变异和基因级分析和报告。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。