Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Pierce 质谱校准溶液为即用型液体配方,可以快速校准 Thermo Scientific LC-MS 仪器。这种混合物由高度纯化的可离子化分子或聚合物组成,用于 Thermo Scientific 离子阱,轨道阱和三重四极杆仪器的正或负校准。该校准溶液在 ISO 9001 认证设施制造,每批次都经过严格质控。以防漏、高纯度 PTFE 瓶装形式提供稳定的溶液。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Pierce FlexMix 校准溶液 | Pierce LTQ ESI 正离子校准溶液 | Pierce LTQ Velos ESI 正离子校准溶液 | Pierce ESI 负离子校准溶液 | |
推荐选用的 Thermo Scientific 质谱仪系列 | Orbitrap Fusion、Orbitrap Fusion Lumos、Orbitrap ID-X MS | LTQ、LTQ Orbitrap、LXQ、LCQ FLEET、Exactive | LTQ Velos/Velos Pro、LTQ Orbitrap Velos/Orbitrap Velos Pro、Orbitrap Elite、 Q Exactive、Orbitrap Fusion Tribrid | LTQ、LTQ Velos、LTQ Orbitrap、Exactive |
组分 | 16 种组分 | Caffeine、MRFA、Ultramark 1621 | Caffeine、MRFA、Ultramark 1621、正丁胺 | SDS、牛磺胆酸钠、 Ultramark 1621 |
分子量范围 | 50-3000 | 195-1522 | 74-1522 | 265-1680 |
校准模式 | 正离子和负离子 | 正离子 | 正离子 | 阴性 |
存储 | 室温 | 室温 | 室温 | 室温 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
† 有关详细信息,请参阅产品页面
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierce 三重四极杆校准溶液 | Pierce 三重四极杆校准溶液,扩展分子量范围 | |
推荐选用的 Thermo Scientific 质谱仪系列 | TSQ Quantum、TSQ Discovery、TSQ Quantum Access,TSQ Vantage、TSQ Endura、TSQ Quantiva | TSQ Quantum、TSQ Discovery、TSQ Quantum Access、 TSQ Vantage、TSQ Endura、TSQ Quantiva、TSQ Fortis、TSQ Quantis、TSQ Altis |
组分 | 酪氨酸1、酪氨酸3、酪氨酸6 | 17种组分 |
分子量范围 | 182-997 | 69-2722(正) 69-2934(负) |
校准模式 | 正离子 | 正离子和负离子 |
存储 | 2° 至 8 °C | 2° 至 8° C |
立即订购 | 立即订购 |
† 有关详细信息,请参阅产品页面
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Pierce FlexMix 校准溶液 | Pierce LTQ ESI 正离子校准溶液 | Pierce LTQ Velos ESI 正离子校准溶液 | Pierce ESI 负离子校准溶液 | |
推荐选用的 Thermo Scientific 质谱仪系列 | Orbitrap Fusion、Orbitrap Fusion Lumos、Orbitrap ID-X MS | LTQ、LTQ Orbitrap、LXQ、LCQ FLEET、Exactive | LTQ Velos/Velos Pro、LTQ Orbitrap Velos/Orbitrap Velos Pro、Orbitrap Elite、 Q Exactive、Orbitrap Fusion Tribrid | LTQ、LTQ Velos、LTQ Orbitrap、Exactive |
组分 | 16 种组分 | Caffeine、MRFA、Ultramark 1621 | Caffeine、MRFA、Ultramark 1621、正丁胺 | SDS、牛磺胆酸钠、 Ultramark 1621 |
分子量范围 | 50-3000 | 195-1522 | 74-1522 | 265-1680 |
校准模式 | 正离子和负离子 | 正离子 | 正离子 | 阴性 |
存储 | 室温 | 室温 | 室温 | 室温 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
† 有关详细信息,请参阅产品页面
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierce 三重四极杆校准溶液 | Pierce 三重四极杆校准溶液,扩展分子量范围 | |
推荐选用的 Thermo Scientific 质谱仪系列 | TSQ Quantum、TSQ Discovery、TSQ Quantum Access,TSQ Vantage、TSQ Endura、TSQ Quantiva | TSQ Quantum、TSQ Discovery、TSQ Quantum Access、 TSQ Vantage、TSQ Endura、TSQ Quantiva、TSQ Fortis、TSQ Quantis、TSQ Altis |
组分 | 酪氨酸1、酪氨酸3、酪氨酸6 | 17种组分 |
分子量范围 | 182-997 | 69-2722(正) 69-2934(负) |
校准模式 | 正离子 | 正离子和负离子 |
存储 | 2° 至 8 °C | 2° 至 8° C |
立即订购 | 立即订购 |
† 有关详细信息,请参阅产品页面
Thermo Scientific Pierce 肽保留时间校准混合物含有14种重酵母多肽(疏水性范围7.56-46.66)混合物,是优化和评估 LC 参数、鉴定总肽洗脱区间和优化 MS 参数的理想选择。
Thermo Scientific Pierce FlexMix 校准溶液色谱图。正离子和负离子模式下的样品色谱图。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。