Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan检测具备以下特点
灵活版式-满足不同样本、检测通量
板式 | 特点 | |
---|---|---|
![]() | 单管XS,S,M,L | 极高的灵活度,适合低样本通量研究 |
![]() | 孔板96孔板,384孔板 | 更少吸液次数,支持自动化方案,适合中高样本通量 |
![]() | 微流体芯片 | 简单、方便的孔板方案, 适合中高样本通量 |
![]() | OpenArray芯片 | 适合高样本通量的常规检测应用或大型研究项目 |
最多种类-全方位保障您的研究需求*
表达研究 | 遗传性变异 |
---|---|
基因表达 micro RNA表达 长非编码(lncRNA)表达 融合转录子检测 蛋白质表达 | 单核苷酸多态性(SNP)基因分型 药物代谢酶(DME)基因分型 拷贝数变异(CNV) 稀有突变检测 |
Applied Biosystems预先设计的TaqMan检测试剂盒包含靶标特异性引物及针对特定应用优化的一种或多种探针,可应用于基因表达、SNP基因分型、miRNA、突变检测和拷贝数变异分析等。目前已有超过20万种预先设计的检测试剂盒可供选择,为您提供极致的性能保障。此外还有可定制化设计的解决方案供您选择。
TaqMan Assay类型 | 反应体系/反应次数/浓度 | 规格 | 货号 |
---|---|---|---|
基因表达检测 | 20uL/75/20X | XS (预制) | 4453320 (FAM) |
20uL/75/20X | XS (现制) | 4448892 (FAM) | |
20uL/250/20X | S (预制) | 4331182 (FAM) | |
20uL/360/20X | S (现制) | 4351372 (FAM) /4448489 (VIC) | |
20uL/750/20X | M (现制) | 4351370 (FAM) /4448490 (VIC) | |
20uL/2900/60X | L (现制) | 4351368 (FAM) /4448491 (VIC) | |
SNP基因分型检测 | 25uL/300/40X | Human/S (现制) | 4351379 (FAM/VIC) |
25uL/1000/40X | Human/M (现制) | 4351376 (FAM/VIC) | |
25uL/2400/80X | Human/L (现制) | 4351374 (FAM/VIC) | |
25uL/300/40X | Mouse/S (现制) | 4351384 (FAM/VIC) | |
25uL/1000/40X | Mouse/M (现制) | 4351382 (FAM/VIC) | |
25uL/2400/80X | Mouse/L (现制) | 4351380 (FAM/VIC) | |
DME基因分型检测 | 25uL/150/20X | 预制 | 4362691 (FAM/VIC) |
MicroRNA检测 | 25RT-75PCR | XS (现制) | 4440885 |
50RT-150PCR | S (预制) | 4427975 | |
50RT-150PCR | S (现制) | 4440886 | |
750RT-750PCR | M (现制) | 4440887 | |
2900RT-2900PCR | L (现制) | 4440888 |
* 适用条款和条件。欲了解全部的保证详情,请访问 thermofisher.cn/taqmanguarantee。