Search Thermo Fisher Scientific
在移液技术领域占据领导地位,从第一支可调式微量移液器,到第一支采用 Thermo Scientific ClipTip 联锁卡点密封的产品,Thermo Scientific 手动移液器提供无可匹敌的人机工效学体验、可靠性和高质量,确保一致的、可重现的结果。
可选规格:
可选规格:
可选规格:
是重复性工作的理想之选,从我们具有食指触控移液操作、电动弹出吸头装置的电动移液器型号中选择。是与微量离心管或试管配合使用时的理想选择。
精确生产和设计的吸头与您的移液器作为一个系统一起运行,从而提高可靠性和可重现性。Thermo Scientific ClipTip 和 Finntip 移液器吸头有各种容量和包装配置可供选择。
查看所有手持式移液器吸头
具有摩擦密封系统的移液器靠用户用力按压将吸头固定到移液器上,而该力度大小因人而异。
吸头装配和弹出所需用力增加
吸头易松动从而导致脱落或漏气
实验结果的可重现性降低
移液器连杆磨损
ClipTip 联锁卡点密封技术的移液器和吸头之间有一个连接点,通过将吸头锁定到该连接点进行密封。
F1-ClipTip 手动移液器可确保在吸头锁定到位时完全密封每个通道。不管使用单通道还是多通道移液器,都可获得加速研发所期望的容量。
突破性 Thermo Scientific™ ClipTip™ 技术让日常移液成为崭新体验。
为上千所实验室和移液应用长年提供不可取代的工作效率和人机工效学体验。