Search Thermo Fisher Scientific
根据您的应用需要的温度,照明和湿度范围,从一系列环境试验箱中进行选择。为了您的实验室轻松找到适合的培养箱。
选择合适的环境试验箱主要取决于需要控制的因素:温度、湿度、照明、 CO2。我们的腔室围绕这些关键功能进行组织,具有额外的模块化组件和选项,可满足您的特定测试要求。无论您选择哪种型号,所有产品都包含丰富的标准功能,使其易于使用,并且旨在帮助您获得一致可靠的结果。
Heratherm 光 | Heratherm 恒温恒湿培养箱 | Heratherm CO2 | Heratherm 低温培养箱 |
对需要进行光稳定性测试的受管制和敏感产品进行环境控制 | 测试有效期,稳定性和其他质量控制需求 | 精确控制细胞生长条件的参数 | 可靠的微生物培养或温度依赖型储存和测试 |
控制能力 | |||
温度、湿度、光线 | 温度、湿度 | 温度、湿度、CO2 | 温度 (冷却和加热) |
监管和合规标准 | |||
使产品符合 21 CFR Part 11 的规定。符合 ICH 光稳定性测试 Q1B 指南。模拟从白天到夜晚的渐变,适合植物和昆虫的生长 | 使产品符合 21 CFR Part 11 的规定。符合 ICH、FDA、TAPPI、ASTM 或国家检测标准的合规标准 | 使产品符合 21 CFR Part 11 的规定。特别关注药物稳定性和培养的温度部分 | 使产品符合 21 CFR Part 11 的规定。特别关注药物稳定性和培养的温度部分 |
规格 | |||
750 L(26.5 立方英尺) | 750 L(26.5 立方英尺) | 750 L(26.5 立方英尺) | 750 L(26.5 立方英尺) |
温度范围 | |||
0-70 °C 10-45 °C,开灯 | 0-70 °C | 0-45 °C | 0-70 °C |
相对湿度 | |||
10-90% 相对湿度 | 10-90% 相对湿度 | 10-90% 相对湿度 | -- |
光 | |||
LED 技术 | -- | -- | -- |
CO2 | |||
-- | -- | 0 - 20% v/v | -- |
应用 | |||
使用紫外光进行 ICH 稳定性检测 植物成长 动物孵育 光模拟试验 | 稳定性测试 有效期测试 环境检测 | 细胞培养 | 精准的温度控制 在环境温度之上或之下。非常适合微生物培养或储存 (冷却或加热) |
型号 |
|
|
|
7 月推出。
| 7 月推出。
|
| 稳定性试验箱 | ![]() 垂直照明立式稳定性试验箱 | ![]() 仅加热直立式试验箱 | 冷藏直立式试验箱 | ![]() 垂直照明冷藏直立式试验箱 |
型号 | |||||
控制能力 | 温度 湿度 | 温度 湿度 光 | 高温 | 温度 | 温度 光 |
典型应用 | 稳定性测试 有效期测试 产品和包装检测 材料测试 环境稳定性检测 光稳定性测试 昆虫孵育 植物生长 受控存储 冻融测试 细胞培养/生长 | 微生物培养 昆虫孵育 植物生长 受控存储 有效期测试 材料测试 不需要湿度控制的稳定性测试 | |||
描述 | 符合 ICH、FDA、TAPPI、ASTM 或国家检测标准的合规标准 | ICH 光源模块符合指南 Q1B 的要求,可实现较佳光暴露。也提供植物和昆虫生长光源模块 | 专注于药物稳定性和培养的温度环节 | 专注于药物稳定性和培养的温度环节 | 符合光稳定性检测 Q1B 的 ICH 指南。模拟从白天到夜晚的渐变,适合植物和昆虫的生长 |
温度范围 | 0°C 至 60°C | 10°C 至 50°C,开灯 | 高于环境温度 5°C 至 60°C | 0°C 至 60°C | 10°C 至 50°C,开灯 |
相对湿度范围 | 37°C (98.6°F) 时,高于环境湿度至 95% | 50°C (122°F) 时,高于环境湿度至 75% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
照明模块 (最大) | 2 | 2或3 | 不适用 | 不适用 | 3 |
规格 | 11 或 29 立方英尺 | 11 或 29 立方英尺 | 29 cu. ft. | 29 cu. ft. | 29 cu. ft. |
CO2 | 可选 | 不适用 | 不适用 | 可选 | NA |