Size Select II
仅需 15 分钟即可完成 DNA 片段的分离和回收,用于NGS文库构建
  • 通过简单 3 步即可将游离adapter与连接产物分离,速度提高了 10 倍
  • 经优化用于高效回收 <1 Kb 的 DNA 片段
  • 纯化后的 DNA 兼容主流 2 代测序平台的建库方案
  • 回收的 DNA 可直接用于分子克隆
立即订购申请试用
简单 3 步完成DNA片段分选
使用 E-Gel SizeSelect II 预制凝胶,只需简单 3 步即可分离和回收 DNA,用于 NGS 文库构建。
Load select retrieve
E-Gel SizeSelect II 预制凝胶为双排孔的预制琼脂糖凝胶。将样品加到上面一排样品孔中,开始电泳,直至条带迁移至底部一排样品孔中。然后,用移液器轻松吸出选定大小的 DNA 条带。整个过程就是这样简单。无需其它额外步骤。
使用 Invitrogen E-Gel Power Snap 系统(G8300,一款紧凑的、带有内置式电源和蓝光透射仪的一体化设备),进行电泳并观察 E-Gel SizeSelect II 琼脂糖凝胶。如果电泳时目标条带通过了回收孔而错过了收集,E-Gel Power Snap 系统(G8300)上的反向电泳功能可助您回收该条带。
使制备NGS文库所需 DNA 的速度提高 10 倍
E-Gel SizeSelect 预制凝胶仅需 15 分钟即可分离和回收短片段 DNA 条带,用于构建NGS测序文库。比使用传统凝胶和纯化试剂盒快 10 倍。我们提供 2% 浓度的 E-Gel SizeSelect 预制凝胶, 经验证可高效精确地回收 150-200bp 大小的 DNA 片段。一旦 DNA 回收完成,在文库构建下一步骤之前,不再需要其它纯化步骤。E-Gel SizeSelect 系统已成功应用于以下二代测序平台的文库构建:
  • ABI's SOLiD Fragment Library Construction
  • ABI's SOLiD Mate Pair Library Construction
  • Illumina's Genome Analyzer Fragment Library Construction
  • Illumina's Genome Analyzer Paired-end Library Construction
简单 3 步完成DNA片段分选
使用 E-Gel SizeSelect II 预制凝胶,只需简单 3 步即可分离和回收 DNA,用于 NGS 文库构建。
Load select retrieve
E-Gel SizeSelect II 预制凝胶为双排孔的预制琼脂糖凝胶。将样品加到上面一排样品孔中,开始电泳,直至条带迁移至底部一排样品孔中。然后,用移液器轻松吸出选定大小的 DNA 条带。整个过程就是这样简单。无需其它额外步骤。
使用 Invitrogen E-Gel Power Snap 系统(G8300,一款紧凑的、带有内置式电源和蓝光透射仪的一体化设备),进行电泳并观察 E-Gel SizeSelect II 琼脂糖凝胶。如果电泳时目标条带通过了回收孔而错过了收集,E-Gel Power Snap 系统(G8300)上的反向电泳功能可助您回收该条带。
使制备NGS文库所需 DNA 的速度提高 10 倍
E-Gel SizeSelect 预制凝胶仅需 15 分钟即可分离和回收短片段 DNA 条带,用于构建NGS测序文库。比使用传统凝胶和纯化试剂盒快 10 倍。我们提供 2% 浓度的 E-Gel SizeSelect 预制凝胶, 经验证可高效精确地回收 150-200bp 大小的 DNA 片段。一旦 DNA 回收完成,在文库构建下一步骤之前,不再需要其它纯化步骤。E-Gel SizeSelect 系统已成功应用于以下二代测序平台的文库构建:
  • ABI's SOLiD Fragment Library Construction
  • ABI's SOLiD Mate Pair Library Construction
  • Illumina's Genome Analyzer Fragment Library Construction
  • Illumina's Genome Analyzer Paired-end Library Construction
订购信息
相关资源
对E-Gel核酸电泳系统有疑问或不熟悉分子生物学实验应用?获取相关资料、选择指南、网络讲座,及其它更多学习资源(如下)。
资料
视频
观看关于分子生物学技术、操作入门、实验技巧的趣味学习视频。
网络讲座
查看即将举行和已录制的网络讲座,深入了解分子生物学技术和资源。
选择指南
查找E-Gel产品选择目录,为您的实验选择最佳产品。
产品支持中心
按应用分类浏览支持中心,获取技术支持和故障排除帮助。
核酸纯化和分析支持中心
查找实验小贴士、疑难解答和用于核酸纯化 &核酸分析的相关资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。