Search Thermo Fisher Scientific
我们提供各种通用型 Invitrogen 电击杯,可与大肠杆菌、酵母菌和哺乳动物细胞配合使用。我们的电击杯有多种电极间距可供选择,可为您特定的细胞类型提供出色的转化效率。
Invitrogen 电击杯使用高质量材料制造,可为外源 DNA 进入宿主细菌、酵母菌和哺乳动物细胞提供出色的转化效率。该电击杯与市场上所有标准电击设备兼容。此电击杯的优势包括:
Invitrogen 电击杯有 0.1 cm、0.2 cm 和 0.4 cm 的电极间距可供选择;不同颜色的电击杯盖代表了不同的电极间距。表 40中列出了不同电极间距和不同细胞类型之间的兼容性。 >所有电击杯均使用 γ 射线辐照灭菌,独立包装,每袋 50 支。
我们不建议重复使用电击杯,因为洗涤不能保证可去除所有外源 DNA ,并且电击杯不能轻松灭菌。此外,金属板在电穿孔脉冲期间氧化,重复使用无法实现相同的转化效率。
根据您所使用的细胞及电击杯选择优化的实验方案。
除了感受态细胞,我们还提供更多的产品来支持分子克隆实验流程。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。