3d rendered medically accurate illustration of white blood cells attacking a cancer cell
免疫学是现代疗法的前沿阵地之一,我们将继续拓展我们的产品组合,以支持这一令人兴奋的研发领域。我们的产品组合包括丰富的 Gibco 和 Invitrogen 重组蛋白,包括关键的生长因子、细胞因子、趋化因子和免疫检查点靶点。
用于免疫学研究的特色重组蛋白
用于免疫学研究的生长因子和细胞因子
细胞因子在支持免疫细胞存活、分化和维持方面发挥着关键作用。无论您是使用 T 细胞、B 细胞、NK 细胞还是任何其他免疫细胞类型,Thermo Fisher Scientific 都提供一系列重组细胞因子来支持您的细胞培养需求。我们的生长因子和细胞因子选择包括IL-2,IL-7,IL-15,IL-21,Flt-3配体SCF等等。 
免疫检查点蛋白
免疫检查点蛋白维持自身耐受性和局部组织内免疫反应的持续时间。这些蛋白质在适应性免疫细胞表面表达,可通过与其相关配体结合来刺激或抑制局部免疫反应。癌细胞通过表达免疫检查点蛋白利用这一过程来利用自然免疫反应,为肿瘤生长和生存创造更有利的环境。Thermo Fisher Scientific 提供了大量的免疫检查点蛋白来研究这些过程以及如何将它们用于潜在的治疗。关键免疫检查点蛋白包括4-1BBL,CTLA-4,PD-1,PD-L1,TIM- 1等等。 
在以下链接中查找补充免疫学蛋白质的资源
选择下面的蛋白质名称链接以查看所有产品规格和货号
找不到您需要的产品? 在这里搜索更多重组蛋白
仅供科研使用,不可用于诊断目的。