Search Thermo Fisher Scientific
牛血清白蛋白(BSA)是一种在肝脏中合成的可溶性单体蛋白(66.5 kDa)。牛血清白蛋白可以稳定细胞外液体积,是多种小分子(包括血清中的类固醇、脂肪酸和甲状腺激素)的载体。此外,BSA 可以作为抗氧化剂,捕获有害的自由基。
牛血清白蛋白可用于许多实验室程序:
在细胞培养基中补充牛血清白蛋白可以促进细胞生长和存活,尤其是在使用无血清培养基时。牛血清白蛋白结合培养基中存在的基本分子(例如脂肪酸、激素、肽),可以将这些分子有效输送到培养细胞中。BSA 的抗氧化特性还可以减少细胞压力和损伤。
赛默飞世尔科技提供各种针对补充细胞培养基而优化的 Gibco BSA 产品,包括 AlbuMAX 富含脂质 BSA,可减少或消除在细胞培养基中添加血清的需要。
牛血清白蛋白也常用于免疫测定中的封闭,包括 ELISA 和免疫印迹。作为一种单一蛋白质,与牛奶(一种复杂的蛋白质混合物)相比,BSA 不太可能表现出与抗体的交叉反应性。此外,一般未磷酸化的 BSA 通常用于涉及抗磷蛋白抗体的测定。抗磷蛋白抗体可能与牛奶封闭剂(即酪蛋白)中的磷酸化蛋白非特异性结合。然而,抗磷蛋白抗体不太可能与 BSA 结合,从而降低背景。
PBS 中的封闭剂 BSA 和TBS 中的封闭剂 BSA 均可从赛默飞世尔科技购买,作为免疫测定方案的宝贵补充。
赛默飞世尔科技提供与荧光标签偶联的牛血清白蛋白,可与抗牛血清白蛋白抗体结合,用于示踪研究。此外,这些 BSA 荧光偶联物还用于电穿孔的定量研究和大鼠血浆测定。
应用 | 名称 | 尺寸 | 形式 | 纯化 | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 细胞培养 | 牛血清白蛋白组分 V(7.5%溶液) | 100 mL | 液体 | 15260037 | |
![]() 细胞培养 | AlbuMAX I 富含脂质 BSA | 25 g | 粉末 | 色谱法(IgG 含量≤0.1%) | 11020021 |
![]() 细胞培养 | AlbuMAX I 富含脂质 BSA | 1 kg | 粉末 | 色谱法(IgG 含量≤0.1%) | 11020039 |
![]() 细胞培养 | AlbuMAX II 富含脂质 BSA | 25 g | 粉末 | 色谱法(IgG 含量≤1.0%) | 11021029 |
![]() 细胞培养 | AlbuMAX II 富含脂质 BSA | 100 g | 粉末 | 色谱法(IgG 含量≤1.0%) | 11021037 |
![]() 细胞培养 | AlbuMAX II 富含脂质 BSA | 1 kg | 粉末 | 色谱法(IgG 含量≤1.0%) | 11021045 |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白多克隆抗体 | 500 µL | 液体 | IgG 组分 | A11133 |
![]() 示踪研究 | DNP-BSA(牛血清白蛋白(BSA),2,4-二硝基苯化) | 5 mg | 冻干粉 | A23018 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),FITC 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A23015 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Alexa Fluor 488 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A13100 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),四甲基罗丹明偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A23016 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Alexa Fluor 555 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A34786 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Texas Red 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A23017 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Alexa Fluor 594 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A13101 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Alexa Fluor 647 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A34785 | |
![]() 示踪研究 | 牛血清白蛋白(BSA),Alexa Fluor 680 偶联物 | 5 mg | 冻干粉 | A34787 | |
![]() 限制性内切酶 | 牛血清白蛋白 | 150 mg | 液体 | 15561020 |
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。