Search Thermo Fisher Scientific
单克隆抗体和多克隆抗体的区别 |
单克隆抗体 (mAb) 和多克隆抗体 (pAb) 在其来源、特异性和应用方面基本不同。来自单细胞克隆的 mAb 通过与靶抗原上的 唯一抗原决定簇结合而表现出出色的特异性,且其结构一致。相比之下,pb 由 B 细胞的多个克隆产生,可提供更广泛的抗原决定簇识别范围,从而实现结构多样性。
mAb 的生产通常更耗时且成本高昂,从而适合于精准的应用,如诊断和靶向治疗。另一方面,pAb 的生产速度更快且经济合算,能够在各种研究应用中发挥其多功能性。选择单克隆或多克隆抗体取决于实验或应用的特定要求,并需对靶向精度、成本和所需抗原决定簇识别的广度等因素进行考虑。
单克隆抗体是通过将抗原注入到宿主动物体内促动的机体免疫应答而产生的。应答后,可以对相关的 B 细胞进行筛选,选出所需的特异性抗体。宿主的这些细胞在体外与培养的恶性骨髓瘤细胞合并,产生杂交瘤。这些杂交瘤因骨髓瘤特征而可复制,并且可以轻松培养。一些杂交瘤克隆体在保持 B 细胞特性下,持续生产针对单抗原决定簇的基因均相抗体,称为单克隆抗体。这些抗体与免疫动物的天然免疫球蛋白非常相似,但不同于源自血清的多克隆抗体,因为这些抗体针对单个抗原决定簇具特异性,从而可确保稳定且长期的供应。
考虑单克隆抗体的宿主物种对免疫原性、交叉反应性、人源化的易程度与进化的独特性等诸多原因至关重要。
宿主名 | 兔单克隆抗体 | 小鼠单克隆抗体 | 仓鼠单克隆抗体 | 大鼠单克隆抗体 | 美洲驼单克隆抗体 |
---|---|---|---|---|---|
关键特性 |
|
|
|
|
|
灵敏度 (显示已知范围) | 10-10– 10-12 | 10-7– 10-9 | 10-7– 10-9 | 10-7– 10-9 | 10-8– 10-10 |
交叉反应性 | 小 | 有—大鼠,少见于人 | 小 | 有—小鼠,少见于人 | 小 |
多克隆抗体一般通过免疫接种合适的哺乳类动物而产生,例如小鼠、兔子或者山羊。通常更倾向于采用大型哺乳类动物,因为可以采集更多的血清。首先将抗原注射到哺乳动物体内(通常需要几周的时间),诱导 B-淋巴细胞产生抗原特异性的免疫球蛋白 (IgG)。该哺乳动物血清经过纯化可得到多克隆 IgG。
考虑多克隆抗体的宿主物种对免疫原性、交叉反应性、人源化的易程度与进化的独特性等诸多原因至关重要。