Search Thermo Fisher Scientific
重组抗体是一种高特异性、高灵敏度产品,同时无动物源成分 (AOF)。所有重组抗体均源自细胞培养产物。不涉及免疫动物,因此也降低了批次间差异。而且,每一批新的重组抗体都直接来自相同的细胞,因此具有与前批次相同的生物活性、特异性和质量。我们的重组抗体可用于许多应用,包括 ELISA、流式细胞术、ChIP、Western 印迹、免疫荧光分析以及免疫组织化学技术。
开发重组兔单克隆抗体时,免疫动物,然后将免疫原特异性抗体的基因克隆到哺乳动物高水平表达载体细胞中。
查看我们种类丰富的抗体和蛋白质标记试剂盒,荧光染料包括 Alexa Fluor 染料、Qdot 标记和生物素。
要获得具有更高特异性、灵敏度和批次间一致性的重组兔单克隆抗体,请选择我们的 Invitrogen 定制抗体服务。
探索我们的各种免疫检测产品,包括抗体对、未包被和包被板 ELISA 试剂盒以及适用于 Luminex 平台的多重检测。