Search Thermo Fisher Scientific
基于核苷酸的药物业已成熟,并且代表重要的一类临床药物。 尽管高度有效,但是这些分子的合成和发育还是易受到过程相关杂质和修饰的影响。 因此,完整表征在整个开发和生产过程中都很重要。
我们的色谱柱选择广泛,其分辨率支持分离治疗用和诊断用寡核苷酸及其衍生物。
使用 Thermo Scientific DNAPac RP HPLC 色谱柱实现超群的反相寡核苷酸分离。 这种独特的化学应用结构专门设计用来在 LC-UV 或 LC-MS 中分析寡核苷酸和双链 (ds) DNA/RNA 片段。 本款色谱柱的化学结构可在各类不同的 pH 值和温度条件下以及多种流动相复合物中发挥极佳的性能。 此外,树脂具有较大孔径,可出色地分离最长达10千碱基对的较大双链核酸。
使用 Thermo Scientific Dionex DNAPac PA100 寡核苷酸色谱柱可对合成型和经过修饰的寡核苷酸进行高分辨率分析和纯化。 这种强大的阴离子交换色谱柱采用13μm薄膜型无孔聚合物树脂,并与季胺官能团 MicroBeads 键合,可解析二级结构的寡核苷酸。 该色谱柱与溶剂、高 pH 值和高温相容
使用 Thermo Scientific DNAPac PA200 寡核苷酸色谱柱,可实现对合成型寡核苷酸进行高分辨率分析和纯化所需的强阴离子交换。
核酸分析对于治疗药物、报道分子的扩增引物、测序文库和适配子的表征很重要。 变体可能来自于合成错误、代谢过程和化学降解。 其中,寡核苷酸纯度至关重要,色谱纯度分析已证明极有价值。