靶向代谢组学分析和定量解决方案
靶向分析和定量解决方案
可对从非靶向代谢组学实验或从文献中推断出来的已鉴定生物标记物进行确认或验证,这通常需要检测大量样本定量有限数量的化合物。
为了最高的选择性和准确性,HRAM Orbitrap 质谱分析技术是验证推断生物标记物的首选技术。为了进行高通量定量,也可以选择在 TSQ 三重四极杆质谱仪上进行 SRM 分析。
广受欢迎的代谢组学产品
标准化 HRAM LC-MS 定量代谢组学工作流程
靶向代谢组学使研究人员可以定量选定的代谢物。AbsoluteIDQ® p400 HR 试剂盒是较早用于广泛代谢和脂质分析的标准化解决方案,专为 Thermo Scientific 高分辨率精确质量 (HRAM) Orbitrap 质谱仪开发。它覆盖数百种代谢物,同时具有定量重现性和高通量。该试剂盒提供了分析多个物种的各种生物基质的机会。
样本制备
Biocrates AbsoluteIDQ p400 HR Kit
Biocrates AbsoluteIDQ p400 HR 试剂盒
  • 专为 Q Exactive Focus LC-MS、Q Exactive LC-MS、Q Exactive Plus 和 Q Exactive HF LC-MS 开发的即用型试剂盒
  • 提供标准化、质量可控的且可重现的定量检测
  • 具有出色的实验室间重现性
  • 允许定量与病理生理学过程和疾病特异性标记物相关的关键代谢物
第一步
在 MetIDQ™ 软件(试剂盒不可或缺的一部分)中登记样本。运行测试混合样本,以确保系统条件合适。
加载
只需将样本和试剂移取到试剂盒板上
衍生化
对氨基酸和生物素胺进行衍生化,以帮助确保可靠的分析结果。
萃取
用有机缓冲液提取代谢物,并分两步稀释,以用于后续质谱分析。
LC-MS 和 FIA-MS 分析
具有生物学意义的定量数据
从小规模到大规模研究的各种应用,从非靶向、半靶向到靶向代谢组学研究中,获得宝贵的定量经验。凭借经过优化的方法,Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 质谱仪能够将样本快速转换为结果且操作简单。凭借优越性能与 Thermo Scientific AcquireX 智能数据采集策略,可快速跟踪可靠结果,占地空间小,具有超越日常的多种功能。
数据分析
Biocrates MetIDQ™ Software
Biocrates MetIDQ™ 软件
MetIDQ™ 使从项目和样本管理到板布局和工作列表生成、技术验证和统计分析的整个 FIA-MS 和 LC-MS 流程实现高度自动化,以标准化代谢组学项目数据处理。MetIDQ  是所有 AbsoluteIDQ®  试剂盒不可或缺的组成部分。
  • 从 Thermo Scientific Xcalibur 软件导入 LC-MS 结果文件
  • 直接和改进的向 SPSS、XLSX、CSV 和 XML导出
  • 专为大项目改进的项目导出格式 (DMP)
样本制备
Biocrates AbsoluteIDQ p400 HR Kit
Biocrates AbsoluteIDQ p400 HR 试剂盒
  • 专为 Q Exactive Focus LC-MS、Q Exactive LC-MS、Q Exactive Plus 和 Q Exactive HF LC-MS 开发的即用型试剂盒
  • 提供标准化、质量可控的且可重现的定量检测
  • 具有出色的实验室间重现性
  • 允许定量与病理生理学过程和疾病特异性标记物相关的关键代谢物
第一步
在 MetIDQ™ 软件(试剂盒不可或缺的一部分)中登记样本。运行测试混合样本,以确保系统条件合适。
加载
只需将样本和试剂移取到试剂盒板上
衍生化
对氨基酸和生物素胺进行衍生化,以帮助确保可靠的分析结果。
萃取
用有机缓冲液提取代谢物,并分两步稀释,以用于后续质谱分析。
LC-MS 和 FIA-MS 分析
具有生物学意义的定量数据
从小规模到大规模研究的各种应用,从非靶向、半靶向到靶向代谢组学研究中,获得宝贵的定量经验。凭借经过优化的方法,Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 质谱仪能够将样本快速转换为结果且操作简单。凭借优越性能与 Thermo Scientific AcquireX 智能数据采集策略,可快速跟踪可靠结果,占地空间小,具有超越日常的多种功能。
数据分析
Biocrates MetIDQ™ Software
Biocrates MetIDQ™ 软件
MetIDQ™ 使从项目和样本管理到板布局和工作列表生成、技术验证和统计分析的整个 FIA-MS 和 LC-MS 流程实现高度自动化,以标准化代谢组学项目数据处理。MetIDQ  是所有 AbsoluteIDQ®  试剂盒不可或缺的组成部分。
  • 从 Thermo Scientific Xcalibur 软件导入 LC-MS 结果文件
  • 直接和改进的向 SPSS、XLSX、CSV 和 XML导出
  • 专为大项目改进的项目导出格式 (DMP)
特色网络研讨会
使用 Q Exactive 和专为 HRAM 质谱设计的 AbsoluteIDQ 试剂盒进行标准化靶向代谢分析测定。