Search Thermo Fisher Scientific
获得购买新款 Orbitrap Tribrid MS 的奖励,在选择 Thermo Scientific MS 产品节省多达 40% 费用。
可以快速校准 Thermo Scientific LC-MS 仪器的即用型液体配方。
Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件可简化众多蛋白组学工作流程,建议用于 TMT 数据的定量分析。该软件改进了处理大型数据集的数据处理能力并通过研究管理工具实现。
Proteome Discoverer 软件的演示版可免费提供。
Almanac 基于网络的监控和管理可随时随地监控您的质谱仪分析。其基于网络和智能手机的应用使您能够远程访问和管理 LC-MS 系统,以极大限度地延长正常运行时间,让您有时间专注于其他重要任务。查看实时系统状态和采集、设置自动发送电子邮件通知采集完成或发生错误、安排仪器访问、监测使用状态或发送服务文件以协助系统诊断。
除非另有说明,建议将 Proteome Discoverer 软件用于以下每项工作流程。
以下工作流程与 Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid 质谱仪和 Orbitrap IQ-X Tribrid MS 不相关,因为这些仪器专用于小分子分析。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
胺反应性 Thermo Scientific TMT10plex 同位素标记试剂盒加 TMT11-131C 将样品多通路检测从10通路加至11通路,甚至提高了串联质谱 (MS) 法蛋白鉴别和定量分析的通量。
将从细胞或组织中分离的蛋白提取物进行还原、烷基化处理并过夜酶切。用 TMT 试剂标记样品并进行混合,再分馏和纯化样品。通过高分辨率 Orbitrap LC-MS/MS 分析标记的样品以鉴别肽并定量分析报告离子的相对丰度。请参阅
用户指南了解完整蛋白和肽的分步 TMT 标记流程(包括制备全细胞蛋白提取物、蛋白酶解和肽标记)。
通过复杂肽样品的正交肽分离从 LC/MS 分析中提高蛋白鉴别能力。
使用 Acclaim PepMap 100 C18 柱及其高载样能力对复杂蛋白组学样品中的低丰度肽实现高分离度分离。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白质组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce TMT11plex 酵母菌酶解标准品是使用 TMT11plex 试剂标记的四种同类系冻干酵母肽混合物,用于监测进行同位素标记 (TMT) 定量的 LC-MS/MS 系统的性能。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
胺反应性 Thermo Scientific TMT10plex 同位素标记试剂盒加 TMT11-131C 将样品多通路检测从10通路加至11通路,甚至提高了串联质谱 (MS) 法蛋白鉴别和定量分析的通量。
将从细胞或组织中分离的蛋白提取物进行还原、烷基化处理并过夜酶切。用 TMT 试剂标记样品并进行混合,再分馏和纯化样品。通过高分辨率 Orbitrap LC-MS/MS 分析标记的样品以鉴别肽并定量分析报告离子的相对丰度。请参阅
用户指南了解完整蛋白和肽的分步 TMT 标记流程(包括制备全细胞蛋白提取物、蛋白酶解和肽标记)。
通过复杂肽样品的正交肽分离从 LC/MS 分析中提高蛋白鉴别能力。
使用 Acclaim PepMap 100 C18 柱及其高载样能力对复杂蛋白组学样品中的低丰度肽实现高分离度分离。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白质组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce TMT11plex 酵母菌酶解标准品是使用 TMT11plex 试剂标记的四种同类系冻干酵母肽混合物,用于监测进行同位素标记 (TMT) 定量的 LC-MS/MS 系统的性能。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
SPS 方法从在 MS 扫描中选择母离子开始,然后在四极杆中隔离并在离子阱中通过诱导碰撞解离 (CID) 进行碎裂。裂解后,SPS 可以同时分离多达20个 MS 2 碎片离子。然后,一组精选 MS2 碎片离子将转回多极离子通道 (IRM),它们在其中进行更高能量碰撞解离 (HCD) 碎裂,然后在 Orbitrap 分析器中检测到 MS3 碎片离子。
由于计数统计得到改进,使用 SPS 可显著提高报告离子的信号强度并改善比值准确度,进而使定量肽的数量明显增加。
Thermo Scientific Pierce 胰蛋白酶/Lys-C 蛋白酶混合物(MS 级)是一种胰蛋白酶和 LysC 的质谱 (MS) 级丝氨酸胞内蛋白酶混合物,与单独使用胰蛋白酶相比,可以同时酶解蛋白以实现更高效的酶解效率。
The Thermo Scientific High-Select TiO2 磷酸肽富集试剂盒能够高效富集来自复合物和分馏蛋白酶解产物的磷酸化肽,以进行质谱 (MS) 分析。(本产品替代货号88301。)
The Thermo Scientific High-Select Fe-NTA 磷酸肽富集试剂盒能够高效富集来自复合物和分馏蛋白酶解产物的磷酸化肽,以进行质谱 (MS) 分析。(本产品替代货号88300。)
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Thermo Scientific Pierce 胰蛋白酶/Lys-C 蛋白酶混合物(MS 级)是一种胰蛋白酶和 LysC 的质谱 (MS) 级丝氨酸胞内蛋白酶混合物,与单独使用胰蛋白酶相比,可以同时酶解蛋白以实现更高效的酶解效率。
The Thermo Scientific High-Select TiO2 磷酸肽富集试剂盒能够高效富集来自复合物和分馏蛋白酶解产物的磷酸化肽,以进行质谱 (MS) 分析。(本产品替代货号88301。)
The Thermo Scientific High-Select Fe-NTA 磷酸肽富集试剂盒能够高效富集来自复合物和分馏蛋白酶解产物的磷酸化肽,以进行质谱 (MS) 分析。(本产品替代货号88300。)
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Thermo Scientific MS 级交联剂具有多种不同的连接子长度、MS 可切割性以及氘同位素标记。
进行体积排阻色谱以分离交联的复合物后,利用 MS 级蛋白水解酶进行酶解。
该丝氨酸蛋白酶具有选择性,实现可重现的蛋白质酶解和基于质谱的蛋白鉴别。
将该 MS 级丝氨酸蛋白酶与胰蛋白酶配合使用以增强酶解能力。
采用正交肽分馏将复杂肽样品中的蛋白鉴别率提高 50% 以上。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Thermo Scientific MS 级交联剂具有多种不同的连接子长度、MS 可切割性以及氘同位素标记。
进行体积排阻色谱以分离交联的复合物后,利用 MS 级蛋白水解酶进行酶解。
该丝氨酸蛋白酶具有选择性,实现可重现的蛋白质酶解和基于质谱的蛋白鉴别。
将该 MS 级丝氨酸蛋白酶与胰蛋白酶配合使用以增强酶解能力。
采用正交肽分馏将复杂肽样品中的蛋白鉴别率提高 50% 以上。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce 肽保留时间校准混合物使反相液相色谱分析 (LC) 和质谱分析 (LC-MS) 用户能够优化并确认其设备的正确操作。
Thermo Scientific Pierce HeLa 蛋白质酶解标准品是一种经过高度验证的哺乳动物蛋白酶解产物,可用作复杂蛋白质组学样品的质谱 (MS) 分析的质控样品。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce 肽保留时间校准混合物使反相液相色谱分析 (LC) 和质谱分析 (LC-MS) 用户能够优化并确认其设备的正确操作。
Thermo Scientific Pierce HeLa 蛋白质酶解标准品是一种经过高度验证的哺乳动物蛋白酶解产物,可用作复杂蛋白质组学样品的质谱 (MS) 分析的质控样品。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce HeLa 蛋白质酶解标准品是一种经过高度验证的哺乳动物蛋白酶解产物,可用作复杂蛋白质组学样品的质谱 (MS) 分析的质控样品。
Thermo Scientific Pierce 肽保留时间校准混合物使反相液相色谱分析 (LC) 和质谱分析 (LC-MS) 用户能够优化并确认其设备的正确操作。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
Thermo Scientific Pierce HeLa 蛋白质酶解标准品是一种经过高度验证的哺乳动物蛋白酶解产物,可用作复杂蛋白质组学样品的质谱 (MS) 分析的质控样品。
Thermo Scientific Pierce 肽保留时间校准混合物使反相液相色谱分析 (LC) 和质谱分析 (LC-MS) 用户能够优化并确认其设备的正确操作。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Thermo Scientific SureQuant 试剂盒实现多重免疫沉淀至质谱分析 (mIP-MS) 以同时富集和定量多种蛋白。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
Thermo Scientific 重肽 AQUA 定制合成服务提供同位素标记的 AQUA 级肽,以便对复杂蛋白混合物中浓度极低的蛋白进行相对和绝对定量。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Thermo Scientific SureQuant 试剂盒实现多重免疫沉淀至质谱分析 (mIP-MS) 以同时富集和定量多种蛋白。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到3小时。
Thermo Scientific 重肽 AQUA 定制合成服务提供同位素标记的 AQUA 级肽,以便对复杂蛋白混合物中浓度极低的蛋白进行相对和绝对定量。
EASY-Spray C18 LC 柱以其优异的峰容量实现了蛋白组的全面表征。
使用 Acclaim PepMap LC 柱分离复杂样品中的低丰度肽。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
Pierce 完整蛋白标准品混合物是重组蛋白混合物,用作方法开发和完整蛋白质量测定的 QC 标准品。
与基于微珠的其他柱相比,ProSwift RP-4H LC 柱具有极佳分辨率和更快的分离速度。
PepSwift 整体毛细管 LC 柱基于聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物基质,是传统微粒吸附剂的一个高品质替代品,让色谱分离具有重要优势。使用这些柱,可轻松进行高灵敏度的蛋白组学和生物技术应用。
使用这些反相整体柱以高线性速度快速分离蛋白,与其他微珠型柱相比,这些柱具有无孔分析介质的卓越分辨率,分离和分析速度更快。
使用 EASY-Spray LC 柱确保稳健的纳流和毛细管流 LC-MS。集成式柱/发射器设计消除了死体积,并可对温度进行控制,以实现较高可靠性和性能。这些柱经过严格测试,以确保较高质量,具有极高的简单性和易用性。
适用于对单克隆抗体 (mAb)、碎片、变体、抗体药物偶联物 (ADC)、聚乙二醇蛋白和双特异蛋白质进行高性能反相 (RP) HPLC 和 LC/MS 表征的 MAbPac RP 柱。这些柱具有出色的分辨率、长使用寿命和低残留性。表面化学结构、粒径和孔径已经过优化,适用于高分辨率分离。
这些久经考验的 LC 系统将始终提供从方法开发到常规分析中实验室所需的多功能性和耐用性。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
对于高端 UHPLC 应用,使用 Vanquish Horizon UHPLC 系统实现极高灵敏度和精确度,同时在维护和设置上花费更少的时间。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
使用这些具有强大的蛋白变体表征搜索引擎的数据工具对自上而下和自中而下蛋白组学数据进行全面分析。
Pierce 完整蛋白标准品混合物是重组蛋白混合物,用作方法开发和完整蛋白质量测定的 QC 标准品。
与基于微珠的其他柱相比,ProSwift RP-4H LC 柱具有极佳分辨率和更快的分离速度。
PepSwift 整体毛细管 LC 柱基于聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物基质,是传统微粒吸附剂的一个高品质替代品,让色谱分离具有重要优势。使用这些柱,可轻松进行高灵敏度的蛋白组学和生物技术应用。
使用这些反相整体柱以高线性速度快速分离蛋白,与其他微珠型柱相比,这些柱具有无孔分析介质的卓越分辨率,分离和分析速度更快。
使用 EASY-Spray LC 柱确保稳健的纳流和毛细管流 LC-MS。集成式柱/发射器设计消除了死体积,并可对温度进行控制,以实现较高可靠性和性能。这些柱经过严格测试,以确保较高质量,具有极高的简单性和易用性。
适用于对单克隆抗体 (mAb)、碎片、变体、抗体药物偶联物 (ADC)、聚乙二醇蛋白和双特异蛋白质进行高性能反相 (RP) HPLC 和 LC/MS 表征的 MAbPac RP 柱。这些柱具有出色的分辨率、长使用寿命和低残留性。表面化学结构、粒径和孔径已经过优化,适用于高分辨率分离。
这些久经考验的 LC 系统将始终提供从方法开发到常规分析中实验室所需的多功能性和耐用性。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
对于高端 UHPLC 应用,使用 Vanquish Horizon UHPLC 系统实现极高灵敏度和精确度,同时在维护和设置上花费更少的时间。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
使用这些具有强大的蛋白变体表征搜索引擎的数据工具对自上而下和自中而下蛋白组学数据进行全面分析。
使用 Hypersil GOLD HPLC 色谱柱使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借卓越的分离度、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
使用 Hypersil GOLD HPLC 色谱柱使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借卓越的分离度、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
Pierce 完整蛋白标准品混合物是重组蛋白混合物,用作方法开发和完整蛋白质量测定的 QC 标准品。
适合高分分辨率分离单克隆抗体 (mAb) 分析和大蛋白的 MAbPac SEC-1 体积排阻色谱 HPLC 色谱柱。此类体积排阻色谱 (SEC) 柱即使在非变性条件、高盐和低盐流动相以及挥发性洗脱液中也具有出色的性能。
对单克隆抗体 (mAb) 及相关变体进行高分辨率、高效率分析的 MAbPac SCX-10 LC 柱。独特的无孔薄膜树脂可提供足以分离差异仅为一个带电残基的 mAb 变体的分辨力。亲水层环绕在聚合物珠周围,可避免其与树脂发生疏水相互作用,从而可使色谱柱达到超高柱效。一种获得专利的接枝型阳离子交换表面可提供 pH 值选择性控制功能,从而实现高分辨率分离。
这些久经考验的 LC 系统将始终提供从方法开发到常规分析中实验室所需的多功能性和耐用性。
对于高端 UHPLC 应用,使用 Vanquish Horizon UHPLC 系统实现极高灵敏度和精确度,同时在维护和设置上花费更少的时间。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
使用这些具有强大的蛋白变体表征搜索引擎的数据工具对自上而下和自中而下蛋白组学数据进行全面分析。
Pierce 完整蛋白标准品混合物是重组蛋白混合物,用作方法开发和完整蛋白质量测定的 QC 标准品。
适合高分分辨率分离单克隆抗体 (mAb) 分析和大蛋白的 MAbPac SEC-1 体积排阻色谱 HPLC 色谱柱。此类体积排阻色谱 (SEC) 柱即使在非变性条件、高盐和低盐流动相以及挥发性洗脱液中也具有出色的性能。
对单克隆抗体 (mAb) 及相关变体进行高分辨率、高效率分析的 MAbPac SCX-10 LC 柱。独特的无孔薄膜树脂可提供足以分离差异仅为一个带电残基的 mAb 变体的分辨力。亲水层环绕在聚合物珠周围,可避免其与树脂发生疏水相互作用,从而可使色谱柱达到超高柱效。一种获得专利的接枝型阳离子交换表面可提供 pH 值选择性控制功能,从而实现高分辨率分离。
这些久经考验的 LC 系统将始终提供从方法开发到常规分析中实验室所需的多功能性和耐用性。
对于高端 UHPLC 应用,使用 Vanquish Horizon UHPLC 系统实现极高灵敏度和精确度,同时在维护和设置上花费更少的时间。
访问 BioPharma Finder 软件中的众多工作流程以解释和可视化结果,从而更快地获得您需要的答案。
使用这些具有强大的蛋白变体表征搜索引擎的数据工具对自上而下和自中而下蛋白组学数据进行全面分析。