Search Thermo Fisher Scientific
经 DNA 分析方法科学工作组(SWGDAM,2016 年 12 月)方法学验证,ID NIMBUS Presto 工作站,可与 PrepFiler 自动法医 DNA 提取试剂盒一起使用。
主要特点:
ID NIMBUS Presto 系统中包含的安装在平台上的 KingFisher Presto 仪器利用基于磁性颗粒的技术来促进高质量的核酸纯化。 当与 PrepFiler 提取化学结合使用时,DNA 与磁性颗粒结合,细胞碎片/抑制剂被去除,结合的 DNA 通过磁性颗粒在试剂板上的移动被洗脱(图 1)。
通过双转盘设计,可在处理一个孔板的同时,Microlab NIMBUS 液体处理器准备和转移第二个孔板,无需人工干预。当与 Hamilton 移液器吸头一起使用时,专利设计的压缩 O 形圈膨胀 (CO-RE) 技术可形成紧密密封,实现卓越的液体测量精度和精度,避免了因吸头安装和弹出过程中发生吸头变形或产生气溶胶。CO-RE 臂会可在平台上自动传送样本。
使用各种已知和非证明性案件类型样本来评估 ID NIMBUS Presto 系统,证明可从常见的人类身份识别样本类型中提取高得率和高质量且不含抑制剂 DNA (图 3)。
将纯血液和唾液样本与空白提取试剂交替摆放程棋盘图案,用于确认 ID NIMBUS Presto 系统在自动提取过程中不会产生交叉污染。NIST F 标准用于评估过程的准确性(图 4)。
图 4. (左)用于污染和准确性研究的 Applied Biosystems Quantifiler Trio 板布局。空白试剂用黄色阴影表示,并与纯唾液 (NS) 或纯血液 (NB) 样品以棋盘图案放置。NIST F 标准在 11C 孔中。(右)Quantifiler Trio IPC CT 值是从污染研究中包含的样品中获得的,并且在 ±1 CT 范围内,这表明 ID NIMBUS Presto 系统有效地去除了常见样品类型中的抑制剂,并且不会引入抑制剂。
我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队是您最佳选择。自 2007 年以来,我们已经在全球 30 多个国家/地区完成了 700 多个验证和集成项目。我们拥有一支专业验证专家团队,每位专家都有法医学经验,为客户提供有关化学试剂、仪器和软件的工作流程支持。我们的 HID 专业服务团队可以使用 PrepFiler 自动法医 DNA 提取试剂盒支持您在实验室实施启用 ID NIMBUS Presto 系统。
了解有关 ID NIMBUS Presto 系统的更多信息,请您联系当地赛默飞代表。
此网络研讨会简要介绍了 ID NIMBUS Presto 系统,分享了有关 PrepFiler 和 PrepFiler BTA 验证项目设计和数据的详细内容。
仅适用于科学研究、法医或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。
有关许可和有限使用限制,请访问thermofisher.com/HIDlicensing.
NIMBUS、Microlab、CO-RE 是 Hamilton 公司商标。