Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ PathoProof™ PCR 分析系统用于检测牛乳中引起乳腺炎的十几种病原体,它有以下特点:
![]() | |||
Small kit – 手工抽提 Large kit – 手工 96 孔板抽提 KingFisher Flex – 自动化核酸提取 | PathoProof实时定量PCR试剂盒 | Applied Biosystems 7500 Fast 定量PCR仪 | PathoProof 软件 |
PathoProof方法的优点,明显优于培养法,具体对比如下:
细菌培养 | PathoProof Mastitis PCR Assay |
---|---|
2-10 天 | 所有致病菌都为4-5小时包括支原体 |
25-40%为未生长例子 | Detects growth-inhibited and dead bacteria 可检测生长受抑制及死亡细菌 - 明显低于 (>40% less) ’no growth’ results |
使用者的经验影响结果的可靠性 | 所有细菌的结果都为客观结果 经过产品培训之后,所有的实验室都能达到高准确性 |
绝大多数为定性 | 定性和定量 -“混合型”生长的样本中可计算细菌的比例 |
抗生素治疗期间的结果不可靠 | 不会受抗生素影响 -可用作跟踪及研究抗生素治疗的有效性 -即使是已经或正在使用抗生素治疗的重复检测结果也具可靠性 |
样本运输过程中发生的细菌生长会导致错误结果 | 可用于溴硝丙二醇保存奶(减少错误的发生) |
不能用于检测DHI 样本 | 可用于检测DHI 样本 |