Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 这台新型已获奖Krios G4冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM)可以使您在分子水平上前所未有地更简单,更快以及更稳定地揭示生命。 Krios G4 Cryo-TEM是同类产品种最紧凑型的TEM。它由高度稳定的 300 kV 透射电镜平台和行业领先的自动上样器(冷冻样品自动操作装置)组成。这使得Krios G4 Cryo-TEM非常适合自动化应用如 单颗粒分析 (SPA), 冷冻电子断层扫描 (cryo-ET) 和 和微晶电子衍射 (microED)。
通过对机械底座框架和设备外壳进行全面地重新设计,使得显微镜的高度降低至 3 m 以内,适用于天花板高度最低为 3.04 m(约 10 ft)的实验室,从而避免了昂贵的实验室改造费用。内置连通性设计确保整个工作流程稳健无风险,包括从样品制备和优化到图像采集和数据处理。
Krios G4 Cryo-TEM 配备以 Thermo Scientific E-CFEG ,独有地的 Thermo Scientific Selectris 和 Selectris X 成像过滤器,以前所未有的分辨率,速度及便捷性推动了冷冻电镜的发现工作。
E-CFEG 是一种冷场发射枪,其具有的窄能散度可产生更高对比度的图像并实现原子分辨率。这个附加元件使其可以有效地以 2.0 Å 或更小的分辨率解析结构。
Selectris 成像过滤器提供独特的稳定性、便利性和性能。搭配以Thermo Scientific Falcon 4i 直接电子探测器,这两个附加件使得可比上一代产品快达10倍的速度获取更高质量图像。
发表在 Nature 杂志上的一篇文章详细介绍了结构生物学家如何使用配备了 Selectris 成像过滤器原型的 Krios Cryo-TEM,以前所未有的分辨率研究蛋白质结构。获得了储铁蛋白去铁铁朊 1.2 Å 分辨率的结构和 1.7 Å 分辨率的 GABA A 型受体相关蛋白结构,并在其蛋白关键部分获得了更高的分辨率。
使用 Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM 以破纪录的分辨率解析更多有机结构。通过创新升级提高您实验室的生产力和性能。
Human Technopole 建立了一套新的最先进的冷冻电子显微镜 (cryo-EM) 机构,使科学界可以广泛使用cryo-EM。这个先进的机构配备了多种仪器,包括 Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM、Glacios Cryo-TEM、Talos L120C TEM、Aquilos 2 Cryo-FIB 和 Spectra 300 S/TEM。
重新设计的内部底座框架和系统外壳将高度降至 3 m (10 ft) 以下,同时提高了系统性能并避免了昂贵的实验室改造费用。
选配的配备有Falcon 4i 直接电子探测器和 E-CFEG 冷场发射源的 Selectris X 成像过滤器可提高图像对比度,以在更短时间内使图片达到更高分辨率。
高级性能监控确保了自动化运行的最佳光学起点,并且 EPU 软件能够实现网格自动化筛选、质量监控和数据管理。
上样盒的设计,使其换样简单。这使得可以在配备有自动上样器的TEM设备间轻松切换样品。并配备Athena软件用于管理实验参数和数据。
了解Falcon 4i 直接电子探测器对产能的影响,它比往代产品的曝光时间缩短了10倍。
无像差图像移位 (AFIS) 是一种光学模式,可在不影响图像质量的情况下加快数据采集速度。AFIS 执行大光束位移时不会产生离轴彗差和像散。
使用无边缘效应成像 (FFI) 可在每个样品区采集更多的图像,从而提高了图片采集的日产出。 听听 FFI 如何帮助 Elizabeth Villa 博士实验室的日常研究。
通过增强图片采集设置的自动化,系统远程监控以优化显微镜的使用,可提供质量检测的实时成像以及数据管理和项目监管,实现对日常工作量的最大化。
为您的实验室提供适用于赛默飞世尔科技 Krios G4 冷冻透射电子显微镜 (cryo-TEM) 的新型 60°C加热消杀解决方案。 该附件使得可在更高生物安全级别的封闭实验室(例如 BSL3)中进行病原体研究和综合仪器服务,让您可以帮助世界变得更清洁、更安全和更健康。
离子源 | X-FEG(极高亮度场发射枪)或低能散冷 FEG (E-CFEG) |
加速电压 | 80-300 kV |
冷冻样品自动上样器 | 自动且无污染的盒式上样(最多 12 个载网) |
温度管理软件 | 包括液氮自动填充和冷却调度 |
透镜 |
|
载物台 |
|
成像 | 可改变放大倍数的无旋转成像 |
先进的性能监控 | 光学显微镜状态自我评估与自动校准相结合,确保实验在理想条件下进行 |
实验室尺寸要求(长 × 宽 × 高) | 17’ × 22’ × 10’ |
AFIS(无像差图像位移) | 在载网孔之间移动时不会产生彗差,从而通过缩短松弛时间提高图像产出 |
FFI(无边缘效应成像) | 通过对每个载网孔进行多次图像采集从而提高图像产出 |
Thermo Scientific EPU 2 软件 |
|
附加组件 |
|
探测器(选配) |
|
能量过滤器(选配) |
|
其它选项 |
|
利用下一代 Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM 以更高分辨率更轻松地解析更多结构。
冷冻电镜:介绍一种新型 Krios TEM 解决方案,演讲者为赛默飞世尔科技产品营销经理 Marc Storms 博士。
去铁铁朊是一种用于表征冷冻电镜性能的储铁蛋白。使用 Selectris 成像过滤器,蛋白质和周围水分子内单个氢原子的位置以 1.2 Å 分辨率被解析。
SARS-CoV-2 病毒粒子在 ERGIC 膜上出芽和组装。 所示图像为 3D 体绘图,细胞膜和病毒膜分别呈绿色和品红色。病毒突刺蛋白以黄色显示,病毒核糖核蛋白以青色显示。承蒙德国海德堡大学(海德堡)传染病病毒学系夏勒研究小组 Chlanda 实验室提供。通过 Amira 软件可视化。
利用下一代 Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM 以更高分辨率更轻松地解析更多结构。
冷冻电镜:介绍一种新型 Krios TEM 解决方案,演讲者为赛默飞世尔科技产品营销经理 Marc Storms 博士。
去铁铁朊是一种用于表征冷冻电镜性能的储铁蛋白。使用 Selectris 成像过滤器,蛋白质和周围水分子内单个氢原子的位置以 1.2 Å 分辨率被解析。
SARS-CoV-2 病毒粒子在 ERGIC 膜上出芽和组装。 所示图像为 3D 体绘图,细胞膜和病毒膜分别呈绿色和品红色。病毒突刺蛋白以黄色显示,病毒核糖核蛋白以青色显示。承蒙德国海德堡大学(海德堡)传染病病毒学系夏勒研究小组 Chlanda 实验室提供。通过 Amira 软件可视化。
Cryo-electron microscopy enables the structural analysis of challenging biological targets such as large complexes, flexible species and membrane protein.
Learn how to take advantage of rational drug design for many major drug target classes, leading to best-in-class drugs.
Cryo-EM techniques enable multiscale observations of 3D biological structures in their near-native states, informing faster, more efficient development of therapeutics.
Cryo-EM can determine the structural features of protein aggregates implicated in neurodegenerative diseases, allowing scientists to address how they form, interact with the cellular environment, and alter brain function.
Single Particle Analysis
Single particle analysis (SPA) is a cryo-electron microscopy technique that enables structural characterization at near-atomic resolutions, unraveling dynamic biological processes and the structure of biomolecular complexes/assemblies.
Cryo-Tomography
Cryo-electron tomography (cryo-ET) delivers both structural information about individual proteins as well as their spatial arrangements within the cell. This makes it a truly unique technique and also explains why the method has such an enormous potential for cell biology. Cryo-ET can bridge the gap between light microscopy and near-atomic-resolution techniques like single-particle analysis.
MicroED
MicroED is an exciting new technique with applications in the structural determination of small molecules and protein. With this method, atomic details can be extracted from individual nanocrystals (<200 nm in size), even in a heterogeneous mixture.
Single Particle Analysis
Single particle analysis (SPA) is a cryo-electron microscopy technique that enables structural characterization at near-atomic resolutions, unraveling dynamic biological processes and the structure of biomolecular complexes/assemblies.
Cryo-Tomography
Cryo-electron tomography (cryo-ET) delivers both structural information about individual proteins as well as their spatial arrangements within the cell. This makes it a truly unique technique and also explains why the method has such an enormous potential for cell biology. Cryo-ET can bridge the gap between light microscopy and near-atomic-resolution techniques like single-particle analysis.
MicroED
MicroED is an exciting new technique with applications in the structural determination of small molecules and protein. With this method, atomic details can be extracted from individual nanocrystals (<200 nm in size), even in a heterogeneous mixture.
To ensure optimal system performance, we provide you access to a world-class network of field service experts, technical support, and certified spare parts.