Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Aquilos 2 Cryo-FIB 是我们最新一代的 cryo-DualBeam 系统。它专用于为高分辨率冷冻电子断层扫描或微晶 MicroED 制备电子透明的薄片。
利用 Aquilos 2 Cryo-FIB,您可以凭借自动化工作流程步骤向前迈出革命性的一步,从特定程序化位置产生多个减薄的样品区域。经过改进的专用冷冻硬件有助于延长运行时间,且污染率极低。了解我们最新的 cryo-FIB 平台如何确定细胞内部的结构。
生物分子在其细胞环境内的断层扫描需要用 cryo-FIB 进行高准确度的样品制备,这可以使用来自集成荧光显微镜检查的信息来实现。现在可用于 Aquilos 2 Cryo-FIB 的 Thermo Scientific iFLM 相关系统将光和电子显微术结合在一个系统中。这避免了额外的样品转移步骤,并使您能够为冷冻断层扫描创建一个更精简的冷冻相关解决方案。iFLM(集成荧光显微镜)相关系统将荧光靶标定位在腔室内,让您可以在一个系统内关联两种成像模式,从而确保样品位于正确的位置。
过夜运行系统,可以利用 Thermo Scientific AutoTEM 软件自动生产多个减薄的样品区域。
利用我们的高精度冷冻提取解决方案 Thermo Scientific EasyLift 微操作机械手,能够靶向并提取您的目标结构。
使用荷电衬度查看表面下的天然亚细胞结构,并使用 Thermo Scientific Auto Slice and View 软件鉴别冷冻透射电镜中的高分辨率断层扫描的特征。
即使是过夜运行,您的样品也能保持在玻璃化温度。冷冻硬件和可全向旋转的冷冻载物台保护冷冻样品免受污染,并确保它们在实验期间保持玻璃化状态。
标记多个目标点(如细胞)以进行冷冻薄片减薄。Cryo AutoTEM 软件是一种引导式解决方案,可在无人照看的运行条件下自动制备多个薄片,从而提高生产率。
以纳米级位置精度从特定目标区域制备薄片。高精度 EasyLift 微操作机械手选件甚至可以从高压冷冻样品中提取特定位置区域,例如荧光标记的蛋白质。随后,可以将这些薄片放在 AutoGrid 载网上,用于冷冻透射电镜成像以及进一步的蛋白质结构和蛋白质网络成像。
利用我们的 Cryo-Auto Slice and View 软件,您可以连续减薄并对指定样品量的横切面进行成像,继而从玻璃化样品采集 3D 图像。在使用冷冻电子断层扫描技术观察冷冻透射电镜中的超微结构细节之前,此过程将帮助您在正确的亚细胞区域停止减薄并制备薄片。
iFLM 相关系统允许样品直接在 Aquilos 2 Cryo-FIB 的高真空内成像,无需额外执行从外部冷冻光学显微镜的转移步骤。这节省了时间,并降低了样品污染的风险。可直接在 Aquilos 内定位荧光标记细胞。
从您购买 Thermo Scientific Aquilos 2 Cryo-FIB 系统的那一刻起,冷冻断层扫描的加速和推进服务包便开始为您的成功提供支持。从应用支持到系统远程监控,再到全面维护,我们独特的数据驱动和实践服务的结合将帮助您快速实现您想要的结果。
Thermo Fisher 冷冻电子断层扫描工作流程涵盖了快速冷冻细胞到最终的 3D 可视化。内部细胞区域以纳米级分辨率成像,从用 Aquilos 2 cryo-FIB 精确制备的冷冻薄片中采集。
电子光学系统 | |
---|---|
加速电压范围: | 200 V – 30 kV |
电子束电流范围: | 1.5 pA 至 400 nA |
分辨率(使用冷冻载物台): | 在 30 kV 时为 1.6 nm,2 kV(室温下)时为 2.6 nm,2kV(在冷冻温度下)时为 6.0 nm* |
分辨率(使用冷冻载物台): | 30 kV 时 7.0 nm |
离子光学系统 | |
---|---|
离子源寿命: | 1300 小时 |
电压: | 500 V 至 30 kV |
电子束电流: | 1.5 pA – 65 nA,分 15 档 |
分辨率(使用冷冻载物台): | 30 kV 时 7.0 nm |
冷冻载物台 | |
---|---|
在低温下的旋转角度(共心工作距离): | -15° 至 +55° |
XY 范围: | 110 mm |
Z 范围: | 65 mm |
旋转: | 360°(无限) |
冷却时间: | <20 分钟 |
真空系统 | |
---|---|
室温下的腔室真空度: | <4e–4Pa |
冷冻条件下的腔室真空度: | <8e–5Pa |
赛默飞世尔科技的 Alex Rigert 博士将赛默飞世尔科技的 iFLM 相关系统引入了 Aquilos 2 Cryo-FIB,有助于建立一个用于冷冻断层扫描薄片制备的相关成像和薄片靶向一体化系统。
通过冷冻电子断层扫描,您可以对细胞内的大分子结构进行原位观察。首先使用聚焦离子束对玻璃化冷冻细胞进行离子减薄,然后使用透射电子显微镜进行三维成像。
赛默飞世尔科技的 Alex Rigert 博士将赛默飞世尔科技的 iFLM 相关系统引入了 Aquilos 2 Cryo-FIB,有助于建立一个用于冷冻断层扫描薄片制备的相关成像和薄片靶向一体化系统。
通过冷冻电子断层扫描,您可以对细胞内的大分子结构进行原位观察。首先使用聚焦离子束对玻璃化冷冻细胞进行离子减薄,然后使用透射电子显微镜进行三维成像。
为实现理想的系统性能,我们为您提供了由现场服务专家、技术支持部门和认证备件组成的全球网络支持。