Search Thermo Fisher Scientific
![]() | 测序服务
我们可以接收菌株、质粒、PCR产物等样品进行测序。我们的服务具有以下优势:
|
测序服务
Invitrogen生物技术有限公司拥有国际先进的测序仪器、科学技术及丰富的服务经验;具有从质量到周期,全方位、多角度的满足各种客户对不同层次测序要求的能力。公司将坚持为客户做到更好!
我们可以接收菌株、质粒、PCR产物等样品进行测序。我们的服务具有以下优势:
样品要求及引物说明
分类 | 具体要求 | |
---|---|---|
未纯化PCR产物 | 1. 片段大于150bp; 2. 请提供30-50µl PCR扩增产物(20ng/ul,总量>600ng),取3µl样品,应该能够清晰的分辨出目的条带 | |
纯化后PCR产物 | 1. PCR产物溶于ddH2O中(请勿溶解在TE溶液中); 2. 浓度大于50ng/µl,体积大于10µl(仅限一个反应,每增加一个反应,多提供5ul) 3. 电泳检测条带专一 | |
质粒 | 1. 质粒溶于ddH2O中(请勿溶解在TE溶液中),电泳检测浓度大于50ng/µl;体积大于10µl(仅限一个反应,每增加一个反应,多提供5ul); 2. 建议用相关试剂盒提取质粒; 3. 如有可能,同时提供1ml含有相应质粒的菌液备用; 4. 需注明载体和插入目的片段长度、以及测序要求。 | |
菌液(仅为大肠杆菌) | 1. 说明载体抗性类型,我们提供氨苄青霉素、羧苄青霉素、卡那霉素、氯霉素、四环素等抗生素;其余类型抗生素需自备; 2. 应为高拷贝质粒,对于低拷贝质粒,请直接提供纯化质粒(浓度300ng/µl,其他满足质粒样品要求); 3. 提供>200µl左右过夜培养(12h)的菌液,于Eppendorf管中封口保存,防止交叉污染或渗漏;(最好是5ml菌液,这样我们更快处理您的样品) 4. 大量样品测序,建议在一次性塑料培养皿固体培养基上穿刺培养; | |
引物 | 1. 浓度不低于3.2pmol/µl,溶液体积大于10µl;(反应数多需多提供,正常情况下,按2ul/个反应提供) 2. 随机引物(RAPD引物)和简并引物,混合引物以及引物长度不足17bp不能用于测序; 3. 引物长度一般在18-23bp比较适合测序,特异性高; 4. 尽可能提供引物全序列、PCR退火温度,以供参考。 |
Invitrogen测序服务价目表
项目 | 计价单位 | 单价(元) |
---|---|---|
3730测序 | 反应 | 60 |
PCR产物纯化 | 样品 | 25 |