Search Thermo Fisher Scientific
我们总结了一系列要点提示和技巧并建立了一个详细的知识库,以满足您的各类科研需求,助您优化试验,获得最理想的结果。
浏览下列相关问题答疑:
实验遇到问题了吗?请访问我们的
下表比较了4种系统在表达水平、无诱导情况下的基础表达水平(表达渗漏)以及蛋白表达量是否受诱导剂添加量的控制(滴定能力)等方面的差异。
表达系统 | 表达水平 | 表达渗漏 | 滴定能力 |
pTrc | ++ | +++ | ++ |
T7 | ++/+++ | +++ | + |
Champion™ pET | +++ | ++ | + |
pBAD | + | + | +++ |
若要在大肠杆菌中同时表达2种蛋白,我们建议使用双启动子载体或同时使用2种不同的可兼容的载体。例如,您可尝试同时使用1个pET载体和1个pRSET载体,它们含有不同的复制起点(ORI),分别为pBR322和pUC复制起点。唯一的问题是,pRSET载体是高拷贝数的,而pET不是;因此,如果您将它们转化到同一个宿主细胞中,从pRSET中得到的蛋白表达可能明显多于pET。
通常使用免疫印迹分析法检测蛋白表达。我们提供许多针对不同表位的抗体,如Xpress™、HisG、V5或C-端6xHis。此外,可以用我们的ProBond™亲和纯化系统来纯化His标签蛋白。
RBS与ATG之间的序列应该为8-12 bp,并且不含有任何回文序列。
不能。尽管可生成转录本,但是没有可起始翻译的核糖体结合位点(RBS)或Shine Dalgarno序列。在大肠杆菌细胞中,mRNA可被转录,但其不会被翻译成蛋白质。
IPTG的用量差异很大,我们通常建议的起始范围为0.1-5 mM IPTG。
诱导时间差异很大。在使用T7系统的实验中,当OD600为0.1–1.2时进行诱导,获得了成功的诱导结果。一般来说,在高OD值进行诱导,会产生较低的表达得率,因为细胞密度过高会使细胞立即停止生长。进行诱导的最佳OD600为0.4-0.6。
诱导的温度范围很大,可以从37°C到30°C乃至室温。较低温度通常需要较长的生长时间。
T7表达系统使用强力的噬菌体T7启动子可进行高水平表达。该系统依赖于T7 RNA聚合酶。尽管该聚合酶不是细菌内源产生的,但一些大肠杆菌菌株(如BL21(DE3)和BL21(DE3)pLysS)经过基因工程改造已携带可编码该RNA聚合酶的基因,称之为DE3噬菌体λ溶原菌。该λ溶原菌含有lacl基因、受lacUV5启动子控制的T7 RNA聚合酶基因以及一小部分lacZ基因。这个lac基因被插入到int基因中,从而使其失活。破坏int基因可防止在缺乏辅助噬菌体的情况下发生噬菌体切割(即,溶菌)。lac阻遏物可抑制T7 RNA聚合酶的表达。因此,当这些细胞处于正常情况时,lac阻遏物(lacl产物)结合到 lacUV5启动子与编码T7 RNA聚合酶的基因之间的lac操纵子区域。这有效阻止了T7 RNA聚合酶基因的转录。当然,总会存在少量的基础表达水平的T7 RNA聚合酶。这是因为lac阻遏物与lac操纵子区域处于平衡状态,使操纵子位点大部分被占据,但并不是一直被占据。
加入可阻止lac阻遏物与lac操纵子结合的化合物后,可诱导蛋白质表达。该化合物为异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)。IPTG与lac阻遏物结合,改变其构象,从而使其不能与lac操纵子结合。这会导致细胞大量生成T7 RNA聚合酶。由于T7 RNA聚合酶对T7启动子(仅存在于转化质粒中)具有特异性,质粒编码的蛋白将发生过表达。
有多种因素可影响表达,包括:
尽管可生成转录本,但是没有可起始翻译的核糖体结合位点或Shine Dalgarno序列;因此,不会生成蛋白质。
T7启动子表达系统通常可产生相当高的得率,可轻松进行放大。得率取决于所表达的蛋白,范围通常为每升培养物可得到100 µg至10 mg蛋白。
可以。实际上,羧苄青霉素通常比氨苄青霉素更稳定,可防止pET质粒的丢失从而可能会有助于增加蛋白表达水平。
T7和Champion™ pET表达载体都具有强力的噬菌体T7启动子。使用IPTG诱导后,T7 RNA聚合酶会与T7启动子结合,使目的基因发生转录和翻译。研究表明,即使在无诱导剂的情况下,也一直会存在一些由λDE3溶源菌中lacUV5启动子介导的T7 RNA聚合酶基础表达(Studier and Moffatt, 1986)。通常,这不会带来问题,但是,如果目的基因对大肠杆菌宿主具有毒性,则目的基因的基础表达可能会导致质粒不稳定和/或细胞死亡。为解决这个问题,经过设计的Champion™ pET 载体含有T7lac启动子,可驱动目的基因的表达。T7lac启动子包含T7 启动子及其下游的lac操纵子序列。lac操纵子作为lac阻遏物(由lacl基因编码)的结合位点,可进一步抑制BL21 Star™(DE3)细胞中由T7 RNA 聚合酶诱导的目的基因的基础转录。
我们推荐Champion™ pET SUMO蛋白表达系统(货号K300-01)。将目的基因克隆和表达为融合有SUMO标签的蛋白。使用SUMO蛋白酶切割SUMO,可得到在切割位点与蛋白起点之间无残余氨基酸的天然蛋白质。
pTrc系统中的pTrc启动子是一种强杂合启动子,由trp启动子的-35区域和lacUV5启动子/操纵子的-10区域构成。pTrc表达受Lacl蛋白抑制,受IPTG诱导。
一种被称为CAP(代谢产物活化蛋白)的转录激活蛋白,通常可结合到trc启动子的上游并激活转录。该蛋白需要cAMP才能与DNA结合。在培养基中加入葡萄糖可降低细胞内cAMP水平。在LB培养基和琼脂板中补充葡萄糖,会抑制trc启动子的基础水平转录。为确保插入片段的稳定性,我们建议您在选择培养基中加入25 mM或0.5%葡萄糖。
pTrc启动子可被大肠杆菌RNA聚合酶识别,而不是T7聚合酶,因此,pTrc启动子可在任何大肠杆菌菌株中表达,而不仅仅是BL21菌株。所以,您可使用Top10、DH5α™等进行表达。但是,如果您的目的基因具有毒性,则会因表达渗漏而出现克隆困难。
感受态细胞株 | 优点 | 缺点 |
TOP10、DH5α™、其他克隆菌株 | 省时,可直接从克隆到表达。 甘油储液更稳定,因为这些菌株的基因型是endA-和recA-。 | 如果目的基因具有毒性,则克隆步骤会变得困难。 这些克隆菌株不是蛋白酶缺陷型的;因此,蛋白质可能被降解。 |
BL21 Sta™(DE3)或BL21(DE3) | 这些表达菌株是蛋白酶缺陷型的。 | 您需要将质粒转化到表达菌株中。 甘油储液可能不稳定,因为这些表达菌株的基因型不是endA-和recA-。 (DE3)部分是多余的,因为启动子不需要T7 RNA聚合酶。 |
pBAD表达系统可通过调控特定碳源,如葡萄糖、甘油和阿拉伯糖,可实现严格的蛋白表达调控,表达量可调节。pBAD非常适用于在大肠杆菌中表达毒性蛋白质以及优化蛋白质溶解性。该系统有助于使蛋白生成水平恰好低于其不溶解的阈值。pBAD载体利用大肠杆菌阿拉伯糖操纵子的调控元件,可精确调节异源表达水平,从而优化目的蛋白产量。pBAD载体骨架上具有调节蛋白AraC,可实现对pBAD的调控。
使用pBAD表达系统时,我们推荐使用L-阿拉伯糖来调节目的基因的表达。当存在L-阿拉伯糖时,可诱导pBAD的表达,而缺乏L-阿拉伯糖时,会产生非常低的pBAD转录水平(Lee, 1980; Lee et al., 1987)。
araC基因产物可正负调控BL21-AI™中用于控制T7 RNA聚合酶表达的araBAD启动子(pBAD)(Ogden et al., 1980; Schleif, 1992)。AraC是一种转录调节因子,可与L-阿拉伯糖形成复合物。当缺乏L-阿拉伯糖时,AraC二聚体与araBAD操纵子的O2和I1半位点接触,形成一个210 bp的DNA环(见下图)。实现最大程度的转录激活,需要2个条件。
请注意,在生长培养基中加入葡萄糖会抑制基础表达水平。葡萄糖发挥作用是通过降低cAMP水平,进而减少CAP的结合。cAMP水平的降低,会减少转录活性。
pBAD/His A | 红色 |
pBAD/His B | 橙色 |
pBAD/His C | 黄色 |
pBAD/His LacZ | 绿色 |
pBad/gIII A | 黄色 |
pBad/gIII B | 绿色 |
pBad/gIII C | 蓝色 |
pBAD/gIII/calmodulin | 紫色 |
pBAD载体含有正向和反向pBAD引物,位于目的基因上下游。这些序列如下:
pBAD正向引物:5’-ATGCCATAGCATTTTTATCC-3’
pBAD反向引物:5’-GATTTAATCTGTATCAGG-3’
我们建议使用基因型为araBADC-和araEFGH+的感受态细胞株,这种细胞可转运L-阿拉伯糖,而不会将其代谢。这对于表达研究很重要,因为在细胞内的L-阿拉伯糖水平是恒定不变的,不会随时间降低。我们可提供我们的TOP10感受态细胞或LMG194大肠杆菌菌株。
请查看使用TOP10或LMG194的优点和缺点:
感受态细胞 | 优点 | 缺点 |
TOP10 | 省时,可直接从克隆到表达。 甘油储液更稳定,因为这些菌株的基因型是endA-和recA-。 | 该菌株不是蛋白酶缺陷型的;因此,蛋白质可能被降解。 |
LMG194 | 可在最低限培养基中生长良好,M9除外。 为了表达质粒必须转化到细胞中。 含葡萄糖的RM培养基,保证了蛋白质的低基础表达水平。 | 不是蛋白酶缺陷型的;因此,蛋白质可能被降解。 甘油储液可能不稳定,因为这些菌株的基因型不是recA-或endA-。 |
L-阿拉伯糖的用量取决于您的表达实验,我们建议在初试表达试验中采用多种不同用量的L-阿拉伯糖,范围为0.00002%至0.2%。
BL21细胞均来源于B834菌株,因此是B菌株。
我们尝试使用过的最大质粒为16kb。但是,从理论上来说,在效率开始下降之前,您可能可以转化高达30kb的质粒。
在所有BL21(DE3)细胞株中,T7 RNA聚合酶总是存在一些基础水平表达(请注意BL21 AI细胞株除外)。如果毒性基因被克隆到T7启动子的下游,则这个毒性基因的基础表达可能导致生长率降低、细胞死亡或质粒不稳定。利用含有可编码T7溶菌酶的基因以及普通DE3元件的细胞株,可避免出现上述问题。T7溶菌酶已被证明可与T7 RNA聚合酶结合并抑制转录。这种活性能够降低T7 RNA聚合酶的基础水平。在IPTG的诱导下,lac阻遏物不再与lac操纵子区域结合,从而可生成T7 RNA聚合酶。T7 RNA聚合酶生成水平增加并超出了少量T7溶菌酶蛋白有限的抑制T7 RNA聚合酶的能力,导致目的基因表达。使用BL21-AI细胞株,也可避免毒性蛋白的基础表达(详情见下文)。T7溶菌酶是一种双功能酶,它除了具有T7 RNA聚合酶结合活性,还可切割大肠杆菌细胞壁肽聚糖层的特异键。这种活性可增强纯化前冻融循环产生的细胞裂解作用。
当未携带pLysS质粒的宿主生长至稳定期(16 hr;过夜培养)并且目的基因具有毒性时,将基础表达降至最低,对pET载体的表达尤为重要。当没有来自pLysS质粒的T7溶菌酶时,稳定期培养物中的基础表达水平会升高。如果目的基因具有毒性,为了维持质粒的稳定性,可能有必要在液体培养基和琼脂板中加入0.5–1%葡萄糖。在生长至稳定期的培养物中,含有pLysS的宿主表达溶菌酶的水平升高,从而降低目标蛋白的诱导水平。这可能是因为氯霉素乙酰转移酶(CAT)基因启动子在缺乏葡萄糖的情况下对cAMP刺激也具有敏感性,并且氯霉素乙酰转移酶(CAT)基因启动子位于pLysS T7溶菌酶基因的上游。
渗漏表达是指存在一些基础水平表达。例如,在所有BL21(DE3)细胞株中, T7 RNA聚合酶总是存在一些基础水平表达。如果毒性基因被克隆到T7启动子的下游,则这种“渗漏表达”可能导致生长率降低、细胞死亡或质粒不稳定。
BL21 (DE3) pLysS和BL21 (DE3) pLysE两种细胞株均含有T7溶菌酶。下表总结了这两种细胞株的一些关键特性。
特性 | pLysS | pLysE |
T7溶菌酶相对量 | 中等(可能不能充分抑制T7 RNA聚合酶表达更多毒性基因) | 高 |
宿主生长率 | 无影响或极小的影响 | 可能导致显著降低和/或细胞裂解 |
表达质粒的稳定性 | 增加 | 增加 |
加入诱导剂和表达目的基因之间的滞后期 | 相对较短 | 相对较长 |
目的基因的最高表达水平 | 无影响 | 可能降低 |
BL21 AI大肠杆菌菌株可对使用T7启动子表达毒性蛋白进行最严格的调控。BL21 AI细胞株与传统BL21 (DE3)细胞株具有完全不同的诱导机制。该细胞株利用克隆到T7 RNA聚合酶上游的araBAD启动子,取代了驱动T7 RNA聚合酶等基因的lacUV5启动子,消除了传统BL21 (DE3)表达系统的渗漏。这消除了对pLysS和pLysE质粒的需求。通常,该细胞株的表达得率与其他BL21细胞株相近。
BL21-AI细胞株的构建是通过在阿拉伯糖诱导型araBAD启动子的控制下插入一个T7 RNA聚合酶基因(T7 RNAP)染色体拷贝而实现的。BL21-AI细胞株不含有可被IPTG诱导的(DE3)溶源菌。因此,您可利用含有lac/tac启动子的载体进行蛋白表达。
BL21 (DE3) Star™细胞中编码RNase E (rne131) 的基因存在突变,RNase E (rne131) 是与大肠杆菌中mRNA降解相关的主要酶之一。该突变可显著改善mRNA转录本的稳定性,从而增加具有普通T7启动子的细胞株(如BL21 (DE3))的蛋白表达得率。由于T7 RNA聚合酶合成mRNA的速度比大肠杆菌RNA聚合酶更快,因此,T7启动子的转录与翻译步骤并不同步,导致大量无保护的mRNA转录本留在细胞中。这些无保护的mRNA对内源性RNase的酶降解较为敏感,可大幅降低蛋白得率。BL21 Star™细胞株中编码RNase E (rne131) 的基因存在突变,RNase E (rne131) 是与大肠杆菌中mRNA降解相关的主要酶之一。该突变可显著改善mRNA转录本的稳定性,从而增加蛋白产量。
我们建议使用TOP10或与其相似的细胞株,如DH5α™,进行融合、繁殖和维持研究。即使是无诱导剂的情况下,基础水平的T7聚合酶,也会导致目的基因发生表达。如果目的基因对大肠杆菌宿主具有毒性作用,则可导致质粒不稳定和/或细胞死亡。此外,BL21细胞是endA和recA野生型的,这使其成为一种难以繁殖和维持的宿主细胞株。
我们建议您在获得正确的构建质粒后,将克隆以甘油储液的形式进行保存。请遵循以下步骤来制备甘油储液:
DE3是指菌株含有λ DE3溶源菌,其染色体上带有由lacUV5启动子控制的T7 RNA聚合酶基因。lacUV5启动子受内源性大肠杆菌lacl蛋白的调控,可被IPTG诱导。诱导T7 RNA聚合酶的表达需要IPTG。DE3 λ衍生株也含有噬菌体21的免疫性区域。
BL32-AI™: F- ompT hsdSB (rB-mB-) gal dcm araB::T7RNAP-tetA
BL21-AI™菌株是一种离子蛋白酶和外膜蛋白酶OmpT缺陷型大肠杆菌表达株。缺少这些蛋白酶可减少该菌株中表达蛋白的降解。该菌株在染色体araB位点插入了含有T7 RNA聚合酶和tetA基因,可表达这两个由araBAD启动子调控的基因。tetA基因的存在导致细胞株具有四环素抗性,利用四环素可对菌株特性进行验证
当出现以下任何一种情况时,即可假定蛋白可能具有毒性:
MagicMedia™培养基是一种大肠杆菌表达培养基。它可使蛋白得率提高3-10倍,可用于含有功能性lac操纵子的T7调控型大肠杆菌载体和BL21 (DE3) 菌株,易于操作,并且可省去OD监测/诱导步骤。
很遗憾,MagicMedia™培养基不能与阿拉伯糖诱导剂一起工作。MagicMedia™培养基需要IPTG诱导系统和完整的Lac操纵子。
可以,使用双温度表达方案已经验证过在18°C和25°C表达。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。