Search Thermo Fisher Scientific
此页面包含搭配使用 AlgiMatrix 紧固缓冲液与24孔和96孔 AlgiMatrix 3D 培养系统微孔板的实验方案。本实验方案中将讨论以下产品,每种产品均单独销售,也可在"订购信息"下获取:
产品 | 货号 |
---|---|
AlgiMatrix 3D 培养系统24孔板 | 12684-023(1块板)12684-048(4块板) |
AlgiMatrix 3D 培养系统96孔板 | 12684-015(1块板)12684-031(5块板) |
AlgiMatrix 紧固缓冲液 | A10915-01 (50 ml) |
AlgiMatrix 3D 培养系统是一种非动物源性生物支架(海绵),可促进三维 (3D) 细胞培养。AlgiMatrix 海绵以板-孔形式提供。AlgiMatrix 紧固缓冲液是一种等渗中性 pH 缓冲溶液,专为增强生物支架的硬度而设计。硬度较高的海绵较不容易受到细胞和环境力量引起的微孔扩张和收缩,还容易使用无菌镊子进行夹取和操作。这样可以将海绵转移到不同的孔中,或将海绵倒置以接种或观察海绵两侧的细胞。
对于硬度较高的海绵,在将细胞添加到海绵之前向细胞和培养基中添加 AlgiMatrix 紧固缓冲液。或者,对于需要较低钙水平的细胞培养应用,您可以先使用紧固缓冲液重新水化海绵,然后再添加细胞和培养基。请参见以下分步实验方案。
用于一般用途时,我们建议溶液中的紧固缓冲液浓度为 10%。用于硬度较高的 AlgiMatrix 海绵时,紧固缓冲液浓度可提高至 50%。较低的紧固缓冲液浓度会导致海绵变软并具有更好光学清晰度。
每份 AlgiMatrix 海绵所需的细胞和紧固缓冲液的体积因微孔板的孔尺寸而异:
要使用 AlgiMatrix 紧固缓冲液:
AlgiMatrix 紧固缓冲液含有高钙水平。如果特定细胞培养应用需要更低钙水平的环境,请修改培养方案的前几个步骤,如下所述:
仅供科研使用,不可用于诊断目的。