Search Thermo Fisher Scientific
反转录反转录酶选择指南 |
反转录是将 RNA 分子转录成互补 DNA (cDNA) 的过程。这种 cDNA 合成反应由称为反转录酶(简称 RTs)的酶介导完成。莫洛尼鼠白血病病毒 (M-MLV) 反转录酶是分子生物学实验流程中使用的反转录酶之一。然而,为了获得更高的效率、更高的热稳定性和更高的 cDNA 得率,往往优先选择经过基因工程改造的新型反转录酶。
反转录反应需通过多个步骤来合成 cDNA。反转录酶表现出多种不同的生化活性,主要是 RNA 依赖性 DNA 聚合酶活性和 RNase H 活性。首先,在有退火引物的情况下,反转录酶与 RNA 模板结合。接下来,酶的 RNA 依赖性 DNA 聚合酶活性通过掺入反应混合物中的 dNTP 来合成 cDNA。反应生成得到 cDNA:RNA 杂合链,此过程被称为第一链 cDNA 合成。如果反转录酶具有 RNase H 活性(比如野生型 M-MLV 反转录酶),那么 cDNA:RNA 杂合链中的 RNA 模板会在第一链合成过程中被切割。经过基因工程改造的反转录酶通常具有更低的 RNase H 活性,以防 RNA 模板过早降解。
根据您的实验应用,从各种反转录单酶、预混液、cDNA 合成试剂盒、引物和 dNTP 溶液中选择合适的产品。Invitrogen SuperScript IV 系列产品可助您从任何类型的模板 RNA 中进行出色的 cDNA 合成。
使用反转录酶选择指南,选择合适的产品满足您的cDNA合成需求。
Invitrogen SuperScript 系列产品是 cDNA 合成实验的理想选择。SuperScript IV 反转录酶具有高热稳定性、高持续合成能力和高 cDNA 得率,产品性能出众,且有多种规格可供选择。
采用 VILO (Variable Input, Linear Output) 技术的第一链 cDNA 合成预混液是两步法 RT-qPCR 实验应用的理想选择。该预混液以卓越的灵敏度、出色的线性度和较短的反应时间著称。
一步法 RT-PCR 试剂盒经过优化,可在一个步骤中完成 cDNA 合成和扩增。这种一步法实验方案速度更快、流程更简单,且适合高通量实验应用。
跳过 RNA 分离步骤,加快 cDNA 合成。直接反转录可针对低至单个细胞样本,在单个反应管中进行细胞裂解和 cDNA 合成。
引物和核苷酸是每个 cDNA 合成实验的基础。我们可提供预设计的引物或定制引物。
实惠的第一链 cDNA 合成试剂盒,适用于 RT-PCR、RT-qPCR 和基因芯片研究。
Thermo Scientific 提供一系列经济实惠的反转录试剂,助您获得可靠的实验结果。
Reverse transcriptase selection tool
Find the right products to fit your cDNA synthesis needs.
Reverse transcriptase webinars
Stay up-to-date on current industry trends in cDNA synthesis applications with on-demand webinars.
Reverse transcriptase literature
Access white papers and technical and application notes for insights on cutting edge reverse transcription technology.
Reverse transcriptase videos
Watch instructional videos on troubleshooting tips, how-to videos, and explainers related to cDNA synthesis.
Reverse transcriptase education
Review educational resources on topics including reverse transcription basics, cDNA synthesis, enzyme selection, troubleshooting tips, and cDNA applications in molecular biology.
PCR and cDNA Synthesis Support Center
Find support for every step of your cDNA synthesis experiments.
Tm calculator
Handy tool to calculate Tm (melting temperature) of primers and annealing temperatures.
Contact us
Get in touch with our technical application scientists for questions regarding reverse transcription enzymes, master mixes, and cDNA synthesis kits.
Mobile and desktop applications
Access content and helpful tools through SmartIST and Cloning Bench mobile apps.
OEM and custom solutions
Source reverse transcriptase and other molecular biology enzymes, PCR reagents, and plastics customized to your needs.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。