Search Thermo Fisher Scientific
农业基因组学芯片基因分型解决方案为育种人员和研究人员提供了强大而灵活的基因分型工具,以经济高效地识别、验证和筛选植物和动物中的复杂遗传性状。赛默飞世尔科技广泛的微阵列产品组合,包括稳健、准确、可定制和可扩展的基因组检测产品,有助于高通量常规筛选、标志物辅助选择、全基因组关联研究、数量性状基因座分析、亲子关系和可追溯性,所有这些都有助于快速进行您的基因组选择计划。从植物、牲畜、水产养殖和家禽到伴侣动物,我们的芯片技术可以提供解决方案,满足您不断变化的需求。
使用 Applied Biosystems Axiom 技术生产更健康、更高产的牲畜(牛、羊和猪)
基因组工具和资源是植物基因组学常规筛选应用的理想选择。Axiom 技术在分析大样品数量时极具成本效益。
帮助开发能够提高产量和提高饲料效率的遗传优良禽类的基因组工具
适用于整个动物种群的基因分型解决方案,可促进更有针对性的兽医护理,并有助于为育种工作提供信息
多种资源,如小册子、视频、网络研讨会和应用说明
Syngenta 的高级团队负责人 Jason Nicholas 分享了 Thermo Fisher Scientific Axiom 和 Eureka 平台如何在成本和周转时间方面提供优势,从而有助于满足 Syngenta 分子育种目标所需的规模进行中低密度基因分型。Jason 还谈到了作物基因组应用的未来。
Mowi 总经理 Matt Baranski(之前称为 Marine Harvest)描述了公司确保获得尽可能高质量产品的流程。该公司在内部饲育鸡蛋并生产饲料。他们使用先进工具,为客户提供尽可能准确和高质量的鱼类选择。作为这种方法的一部分,育种计划侧重于经济上重要性状的基因组选择。
了解 爱尔兰养牛联合会 (ICBF) 技术总监 Andrew Cromie 博士如何使用基因组学工具监督爱尔兰牛的大规模基因分型,以实现爱尔兰奶牛和肉牛遗传改良的主要目标。ICBF 目前正在使用 Axiom 基因分型平台 来收集将该改进提升到下一个层次所需的数据。
马萨诸塞大学医学院助理教授 Karlsson 博士已经成功地在杜宾犬中鉴定出了与犬强迫症 (OCD) 相关的基因。 犬强迫症具有高度遗传性,使其成为基因组研究的理想候选对象。Karlsson 博士和其同事使用基因阵列来比较出现和未出现强迫症症状的杜宾犬,并鉴定出一个也与人类强迫症有关的基因,其蛋白产物能够稳定谷氨酸能神经元之间的连接。
我们基于阵列的基因分型解决方案是识别、验证和筛选植物和动物中复杂遗传特性的理想选择。从我们的多种商品化的芯片中进行选择,或者专为您的研究定制一款芯片。
使用 GeneTitan 仪器改造您的实验室,体验简化阵列处理以进行发现、探索和筛选的强大功能。用于表达应用的 GeneTitan 仪器和用于表达和基因分型的 GeneTitan 多通道 (MC) 仪器均在单个仪器中无缝集成了杂交、洗涤和成像,以提供自动化芯片处理。
Axiom Propel 工作流程解决了使用自动化液体工作站的前期资金投入较大的问题,帮助您突破基因分型项目扩展的主要瓶颈。这是一种新的创新工作流程,利用多滴梳状液体分配器和其他常用实验室设备进行目标准备,而无需更改现有步骤
适用于农业基因组学的 Eureka 基因分型解决方案包括使用 Eureka myDesign 定制或目录检测板设计的基于 NGS 的分析。Eureka 基因分型检测是一种快速的工作流程,从提取 DNA 到基因分型仅需两天。完整的解决方案包括基因分型检测板、试剂盒、全自动化工作流程以及易于使用的数据分析工具。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。