Search Thermo Fisher Scientific
SPD130DLX 具有辐射罩,能够从样品顶部辐射热量,进而改善干燥时间。
SPD130DLX 和 SPD140DDA 内置了真空度缓变功能和真空计,用户可以调节真空水平,从而防止暴沸并优化干燥时间。查看所有小容量和中等容量 SpeedVac 转头
SPD120![]() | SPD130DLX![]() | SPD140DDA![]() | |
---|---|---|---|
盖子结构 | 玻璃 | 辐射玻璃 | 玻璃加热盖 |
箱式加热器组件 | 是 | 是 | 是(2盏辐射灯) |
加热盖(卤素灯) | NA | 是 | NA |
真空度缓变 | NA | NA | 是 |
内腔卤素灯 | NA | NA | 是 (2) |
用户界面 | ![]() | ![]() | ![]() |
程序总数 | 3 | 6 | 12 |
预设 | 3 | 3 | 4 |
溶剂类型 | 水、低沸点溶剂(乙腈/甲醇)、HPLC/水、低沸点酸 | 水、低沸点溶剂(乙腈/甲醇)、HPLC/水、低沸点酸 | 水、高沸点和低沸点溶剂(乙酸、异丙醇、甲苯、DMSO、TFA)、HPLC/水 |
用户定义的程序 | 3 | 3 | 8 |
真空控制 | 否 | 是 | 是 |
应用 | DNA、RNA、蛋白 | 有机化学 | 有机化学、耐酸 |
现有套件 | |||
制冷型蒸汽阱套件 | SPD120P2-115:115V/60Hz
| SPD130P1-115:115V/60Hz
| SPD140P1-115:115V/60Hz
|
通用真空系统套件 | SPD120P1-115:115V/60Hz
| SPD140P2-115:115V/60Hz
|
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。