Search Thermo Fisher Scientific
高容量模块化系统能够容纳许多规格不同的样品。这些系统可灵活搭配26种不同的转头(包括转头模块),适合处理各种规格的样品,如微量离心管、样品瓶、微孔板和烧瓶,切实满足您的应用需求。
SPD210![]() | SPD300DDA![]() | |
---|---|---|
盖子结构 | 玻璃 | 玻璃加热盖 |
箱式加热器组件 | 是 | 是(4盏辐射灯) |
加热盖(卤素灯) | NA | 是 |
真空度缓变 | 否 | 是 |
内腔卤素灯 | NA | 是 (4) |
内腔温度工作范围 | 环境温度至 65°C | 环境温度至 80°C |
真空连接口 | 0.5" | 2" |
用户界面 | ![]() | ![]() |
程序总数 | 3 | 12 |
预设 | 3 | 4 |
溶剂类型 | EtOH、H20、缓冲液、氢氧化铵(寡核苷酸)、乙腈中的 DNA、乙腈、甲醇、乙醇 + 0.1% TFA | EtOH、H20、缓冲液、氢氧化铵(寡核苷酸)、乙腈中的 DNA、乙腈、甲醇、乙醇 + 0.1% TFA、氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、己烷、甲苯、硝基苯、吡啶、TFA、HCL、乙酸、甲酸、氢氧化钠 |
用户定义的程序 | 3 | 3 |
真空控件 | 否 | 是 |
应用 | 蛋白质组学、色谱分析、生命科学 | 基因组学、药物发现、蛋白质组学、色谱分析、生命科学 |
现有套件 | ||
冷阱套件 | SPD210P1-115:115V/60Hz
| SPD300P1-115:115V/60Hz
|
通用真空系统套件 | SPD210P2-115:115V/60Hz
| SPD300P2-115:115V/60Hz
|
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。