Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ TSX 系列超低温冰箱实现样品保护和环境保护的双赢。专利的V-Drive技术确保箱体内部提供出色的温度均一性,同时显著降低能源消耗。与传统超低温冰箱不同,TSX系列运行非常安静,置于实验室或办公室也不会造成干扰。
产品特点
7”彩色触摸屏控制系统
实时进行数据管理
提供全面的样本保护
友好的用户体验
选型指南
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
货号 | TSX40086V | TSX50086V | TSX60086V | TSX70086V |
存储容量/体积 | 549L | 682L | 816L | 949L |
存储容量,2英寸冻存盒 | 400 | 500 | 600 | 700 |
内部尺寸H x D x W (mm) | 1300 x 719 x 587 | 1300 x 719 x 732 | 1300 x 719 x 874 | 1300 x 719 x 1019 |
外部尺寸H x D x W (mm) | 1981 x 960 x 719 | 1981 x 960 x 864 | 1981 x 960 x 1006 | 1981 x 960 x 1148 |
制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 | 环保碳氢制冷剂 |
能耗(kW-hr/day)* 标准模式 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 9.4 |
产品净重(Kg) | 248 | 273 | 296 | 341 |
* 能耗计算:具有代表性的冰箱数据来源于内部对冰箱进行的测试(冰箱设定点为 -80℃,环境温度为 20℃)
产品优势
3D演示—-80℃ TSX系列超低温冰箱 360°交互式体验
视频及资料