Search Thermo Fisher Scientific
Gibco 马血清是在新西兰收集的供体种群,可用作胎牛血清的替代品。
马血清已被引用用于多种特定细胞培养应用:
除了马血清作为 FBS 的低成本替代品外,赛默飞世尔科技还提供正常马血清。
我们提供热灭活和非热灭活两种形式的 Gibco 马血清。
在某些细胞培养应用中,马血清可作为活的 FBS 替代物。与 FBS 相比,一种关键的马血清优势是其成本更低。然而,马血清成分与 FBS 成分不同,马血清浓度趋于降低,并且免疫球蛋白水平低于 FBS [6]。因此,由于 FBS 和马血清的差异,在决定是否使用马血清时应仔细考虑您的具体实验和需求。
每一批次的马血清均进行了检验,以考察其对 Sp2/O-Ag14(小鼠骨髓瘤)细胞在含有检测批次血清的对照培养基中生长的支持情况。试验结果与采用对照生长培养基获得的平行结果相比较,对照培养基中含有之前已确认效果的参照血清。此外, Gibco 马血清经过 EIA (马传染性贫血) 检验。