Search Thermo Fisher Scientific
下文重点描述了三类主要的 BPC,即 Thermo Scientific 2D Labtainer、3D Productainer BPC 和罐内衬。 特制 BPC 也可用于特定应用和生物工艺设备。
该系统专为 50 mL 至 50 L 的小容积简易型 BPC 而设计。Labtainer 由两片薄膜制成,薄膜围绕边缘热封,形成一个枕形腔室。 端口被热封到端部密封件中或者腔室的一块薄膜板上。
这种设计适用于容积更大、更复杂的 BPC。 将 4 片薄膜热封在一起,形成一个方形管。 顶部和底部进入端口选件适用于一系列尺寸(从 50 L 到 5000 L),而且腔室复杂程度更大。
这种设计适用于非无菌操作,包括混合和废弃物收集。 罐内衬避免了对罐清洁的需求,有助于缩短循环时间。 罐内衬经过优化后可与 Thermo Scientific 圆桶和圆筒形罐配合使用。
BPC 腔室的主要组件是端口,管路通过端口与腔室相连。 端口的设计方式多种多样,具体取决于腔室类型。
所有 BPC 腔室及相关组件都在制造工厂内经过 ISO 7 认证的洁净室中生产。 然后将其他组件与 BPC 腔室相连,形成一个完整的 BPC。 BPC 组装这一过程可以为生物制品或疫苗工作流程中的所有操作生产定制化 BPC 组件。 Thermo Scientific 液体转移组件的生产目的也是为 BPC 提供补充。 最终组装在相同的受控环境下进行,并达到相同的质量水平。
每个批次的 BPC 均 100% 地按照产品规格接受目测检查,然后仍在经过 ISO 7 认证的区域被封装在两个独立的外部防尘罩中。 随后将其放置在标有产品和批次标识的硬纸板箱中。
Thermo Scientific 薄膜在设计上可满足生物生产过程的最苛刻要求。
下文重点描述了三类主要的 BPC,即 Thermo Scientific 2D Labtainer、3D Productainer BPC 和罐内衬。 特制 BPC 也可用于特定应用和生物工艺设备。
该系统专为 50 mL 至 50 L 的小容积简易型 BPC 而设计。Labtainer 由两片薄膜制成,薄膜围绕边缘热封,形成一个枕形腔室。 端口被热封到端部密封件中或者腔室的一块薄膜板上。
这种设计适用于容积更大、更复杂的 BPC。 将 4 片薄膜热封在一起,形成一个方形管。 顶部和底部进入端口选件适用于一系列尺寸(从 50 L 到 5000 L),而且腔室复杂程度更大。
这种设计适用于非无菌操作,包括混合和废弃物收集。 罐内衬避免了对罐清洁的需求,有助于缩短循环时间。 罐内衬经过优化后可与 Thermo Scientific 圆桶和圆筒形罐配合使用。
BPC 腔室的主要组件是端口,管路通过端口与腔室相连。 端口的设计方式多种多样,具体取决于腔室类型。
所有 BPC 腔室及相关组件都在制造工厂内经过 ISO 7 认证的洁净室中生产。 然后将其他组件与 BPC 腔室相连,形成一个完整的 BPC。 BPC 组装这一过程可以为生物制品或疫苗工作流程中的所有操作生产定制化 BPC 组件。 Thermo Scientific 液体转移组件的生产目的也是为 BPC 提供补充。 最终组装在相同的受控环境下进行,并达到相同的质量水平。
每个批次的 BPC 均 100% 地按照产品规格接受目测检查,然后仍在经过 ISO 7 认证的区域被封装在两个独立的外部防尘罩中。 随后将其放置在标有产品和批次标识的硬纸板箱中。
Thermo Scientific 薄膜在设计上可满足生物生产过程的最苛刻要求。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。